Search Thermo Fisher Scientific
당사의 샘플 처리 및 전처리 제품으로 생산성을 높이고 결과를 최적화하십시오. 샘플의 가치를 고려하여 설계된 당사의 고품질 플레이트와 실링 제품군은 polypropylene 48웰, 96웰, 384웰 플레이트로 제공됩니다.
뛰어난 성능을 위해 디자인된 샘플 처리 및 스토리지 플레이트는 virgin polypropylene을 재료로 만들어졌으며 자동화 통합이 가능합니다. 당사의 광범위한 마이크로 웰 및 딥 웰 플레이트, 플레이트 리드, 플레이트 실링, 가열 실링 및 접착 실링 제품은 실험실 샘플 처리 및 보관에 적합하여 다양한 어플리케이션에 적합합니다.
보관용 용기는 희소한 화합물, 세포 및 시약과 어떤식으로든 상호 작용하는 가능성을 줄여야 하므로, 가장 비활성인 물질이 필요합니다. 당사의 고품질 플레이트는 의료 등급의 virgin polypropylene 수지를 사용하여 엄격한 품질 관리 하에 제조됩니다. 이러한 비활성 물질은 추출물 및 침출물이 적고, DMSO, 에탄올 및 이소프로판올 등과 함께 사용하기에 적합합니다. 또한 polypropylene은 특성상 결합능이 낮기 때문에 당사의 플레이트는 분자 생물학, 진단 검사, 핵산 처리등 여러 까다로운 어플리케이션 지원합니다.
당사의 모든 샘플 처리 및 스토리지 플레이트는 시료의 무결성을 보장하고 워크플로우 효율성을 높일 수 있도록 설계되었습니다. 당사의 플레이트에는 메뉴얼 작업에서 샘플 위치를 참조할 수 있는 영문, 숫자 그리드(grid)가 표시되어 있습니다. Thermo Scientific Nunc 플레이트는 share-wall 기술을 혁신하여 볼륨을 늘리고 전체적인 플레이트 높이를 낮춰 보관 용량을 최적화하였습니다. 각 웰 상단부에 윗쪽으로 살짝 올라오게끔 테두리 디자인이 적용되어 가열 및 접착 실링이 더욱 안정적이며 플레이트 주변의 스커트 디자인 적용으로 보관 시 안정적으로 적재가 가능합니다. 스커트와 데크에 자동화 슬롯 디자인이 적용되어 로봇 그리퍼 및 로봇 암과의 호환성을 최적화합니다. 또한, 당사의 플레이트는 human DNA free, DNAse, RNAse, endotoxin free 인증을 받았으며 10-6의 멸균 수준(SAL)으로 제공됩니다.
당사의 플레이트 포트폴리오는 고객이 특정 애플리케이션과 워크플로우 요구 사항에 가장 적합한 제품을 사용할 수 있도록 다양하게 구성되어 있으며, 항상 품질, 성능 및 가s치를 보장합니다. 모든 플레이트는 ANSI/SLAS 지침에 따라 설계되었으며 메뉴얼 및 자동 공정과 모두와 호환됩니다. 필요에 맞는 플레이트를 선택하십시오:
매뉴얼 과정의 고객을 위하여 추적을 위한 내장 영문 및 숫자 그리드, 실링 용이성을 위한 높은 테두리, 보다 쉽고 안정적인 적재를 위한 돌출된 립 등 고품질의 설계 제공합니다. 하지만 보다 큰 특징은 전체 플레이트 포트폴리오가 워크플로우 자동화를 지원하는 미국 국립표준협회(ANSI/SBS 1-2004)의 권장 사항을 충족한다는 점입니다. Thermo Scientific 플레이트를 선택하여 바코드 및 추적, 실링 또는 액체 취급 등 자동화 공정과 통합이 가능하며 자동화 장비와도 호환됩니다. 즉, 공정 스케일 확장 또는 새로운 공정 적용시에도 플레이트 종류를 변경할 필요가 없습니다.
다양한 Thermo Scientific 캡 매트, 실링 테이프 및 가열 실링을 통해 플레이트 내용물의 무결성을 유지하고 신뢰할 수 있는 옵션을 제공하여 샘플을 안전하게 처리하고 보관할 수 있습니다.
실링 유형 | 주요 특징 | 이용 가능한 옵션 | ||
---|---|---|---|---|
캡 매트(cap mat)
| 내화학성 -80°C까지 사용 가능 내용물이 증발하지 않도록 보호 오염 방지
| 관통 가능 프리-슬릿(Pre-slit) 색상 멸균 원형 또는 사각형 웰에 잘 맞음 개별 캡, 스트립 또는 캡 매트
| ||
가열 실링(hot seal)
| 빠르고 안전한 실링 온도에 민감한 샘플 보호 Thermo Scientific ALPS 기기의 안정적인 성능을 위한 설계
| 관통 가능 떼어낼 수 있음(Peelable) 포일 또는 투명 시트 또는 롤 PCR 및 qPCR 준비 통기성 | ||
리드(lid)
| 직관적인 방향 확인을 위한 노치 디자인 로봇식 리드로 공간 활용과 취급 편의성 극대화
| 리드 높이 코너 구성 Condensation rings 증발 방지 벽 멸균
| ||
접착 실링(adhesive seal, 테이프)
| 가스 투과성 및 멸균 어플리케이션을 포함한 모든 분석에 적합한 다양한 접착 실링 제품군 모든 마이크로플레이트 형식에 효과적 감압식 점착 실은 만져도 끈적거리지 않지만, 압력을 가하면 플레이트에 대해 강한 접착력을 발휘함 온도 범위 –80 ~ 150 C
| 실링 재질 유형 멸균 RNase/DNase 미함유 실버, 화이트, 블랙 또는 투명 PCR 및 qP 및 가열 실링 |
일반 실험실용.