용도에 맞는 적합한 플레이트를 찾아보십시오
Thermo Scientific 48, 96 및 384 웰 플레이트는 샘플 스토리지 및 전처리, 고속 대량 스크리닝 및 저결합 분석에 필요한 경제적이고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.  무균 상태, 웰 형태, 웰 바닥 모양 및 용량을 선택할 수 있는 다양한 포트폴리오에서 필요에 맞는 제품을 선택하세요.  어떤 플레이트를 선택하든 신약 개발, 분자 생물학 및 유전체학 등 까다로운 어플리케이션에서도 고품질 및 성능을 보장할 수 있습니다.
48웰
96웰
384웰
이용 가능한 멸균 옵션
클린룸 인증
Human DNA 미포함
DNAse, RNAse 및 PCR inhibitor 미포함
클린룸 인증
Human DNA 미포함
RNAse, DNAse 및 PCR inhibitor 미포함
엔도톡신 미포함
멸균
비멸균
클린룸 인증
Human DNA 미포함
RNAse, DNAse 및 PCR inhibitor 미포함
엔도톡신 미포함
멸균
비멸균
웰 모양 옵션
직사각형
원형
정사각형
원형
정사각형
웰 바닥 모양 옵션
용량 옵션
6000µL
200µL - 2200µL
25µL - 300µL
브랜드
Abgene
Nunc
Abgene
Nunc
Abgene
Matrixes
어플리케이션에 적합한 플레이트 실링 옵션을 선택하십시오
당사에서는 자동 및 수동 공정 모두에 호환되는 샘플 처리 및 스토리지 플레이트 실링을 위한 다양한 옵션을 제공합니다.  어플리케이션과 공정의 요구사항에 가장 적합한 유형, 형식, 재질 및 기타 기준을 선택하십시오. 
웰 캡(well cap)
리드(lid)
가열 실(heat seal)
접착 실(adhesive seal, 테이프)
이용 가능한 포맷
캡 매트
단일 웰 캡
행 캡(스트립)
편평
절단 모서리
응축 링
시트
시트
사전 절단(pre-cut) 롤
플레이트 호환성
전체 - 개별 캡 
96웰 - 캡 매트
384웰 - 캡 매트
96웰
384웰
1536웰
전체
전체
온도 범위
-80° ~ +150°C
-200°F ~ +120°C
-80° ~ +120°C
이용 가능한 재질
polypropylene
TPE
Silicone
Polystyrene
polypropylene
실(seal) 재질
실(seal) 재질
호환 가능한 플레이트 실링 장비
4110-11
AB1443-A
AB3000
AB5000
4110-11
250050
일반 실험실용.