Search Thermo Fisher Scientific
후성유전학은 기본적인 DNA 염기서열의 변화를 유발하지 않으면서 유전되는 유전적 변이를 설명할 때 사용되는 개념입니다. 후성유전학적 변이는 유전자 발현에 있어 중대한 역할을 하며 정상 세포의 발달, 조절 및 유지를 지원합니다. 생활습관, 영양 및 환경적 요소 모두가 후성유전학적 변화를 유발할 수 있습니다.
가장 널리 연구되는 후성유전학적 변이 두 가지는 다음과 같습니다.
miRNA의 발현이 후성유전학적 메커니즘에 영향을 주므로 후성유전학적 변화에도 기여합니다.
메틸화 분석 CpG DNA 메틸화는 DNA 증폭 과정에서 원형이 유지되지 않으므로 메틸화를 연구하려면 DNA 염기서열분석을 시작하기 전에 메틸화를 보호하거나 특정 메틸화 상태를 선택하는 방식으로 DNA를 처리해야 합니다. 메틸화 분석을 위해 DNA를 준비하는 데 사용되는 방법으로는 친화성 농축을 통한 메틸화 DNA 선택, 메틸화에 민감한 효소를 사용한 효소 구획화, 또는 중아황산염을 이용한 DNA의 화학적 처리 등이 있습니다. | 염색질 면역침강반응 염기서열분석(ChIP-Seq) DNA에 결합된 단백질은 유전자 발현뿐만 아니라 DNA에 대한 접근성 및 패키징에도 영향을 줍니다. 이러한 상호작용을 연구하려면 단백질–DNA 복합체를 염색질 면역침강반응(ChIP: chromatin immunoprecipitation)으로 분리하고 관련된 DNA를 염기서열분석하여 특성화해야 합니다. 이러한 방법을 ChIP - Seq이라고 지칭합니다. |