90106showcase
표적 명중
Ion TargetSeq™ 기술은 인간 resequencing 프로젝트에서 hybridization에 기반한 in-solution 표적 선택을 가능하게 합니다. 업계 최고의 capture-probe 밀도를 제공하는 Ion TargetSeq™ Technology는 Ion Proton™과 Ion PGM™ System에 모두 최적화되어 있습니다.
Ion TargetSeq™ Exome Kit
Ion TargetSeq™ Exome Kit는 비용 부담없이 우수한 품질의 exome sequencing을 수행하는 데 적합합니다. Ion Proton™ System과 함께 이용 시, Ion TargetSeq™ Exome Kit는 다음과 같은 혜택을 제공합니다.
  • 업계 최고의 capture-probe 밀도(>2백만 probes)로 탁월한 capture 성능 제공
  • On-target read 75% 이상의 probe tiling 전략
  • 단일 튜브 증폭으로 간편한 자동 워크플로우 가능
  • 하루에 간편하게 증폭 후 sequencing 가능, 분석당 12 exome
  • Ion Reporter™ Software의 exome별 워크플로우로 생물학적으로 관심있는 변종을 확인, 순위 지정, 보고 가능
  • Multiplexed 샘플 증폭으로 DNA 주입량이 단 125 ng인 높은 비용 대비 효과
Download the Ion Proton™ System exome sequencing 제품 게시판 다운로드
Ion TargetSeq™ Custom Enrichment Kits
Ion TargetSeq™ Custom Enrichment Kit는 20 - 80 Mb의 게놈 표적 영역을 획득할 수 있는 맞춤형 솔루션입니다.
Ion TargetSeq™ Custom Enrichment Kit의 특징: 
  • 업계 최고의 capture-probe 밀도(>2백만 probes)로 탁월한 capture 성능 제공
  • On-target read 75% 이상의 probe tiling 전략
  • Ion PGM™ 또는 Ion Proton™ System을 이용해 하루에 간편하게 증폭 후 sequencing 가능
  • Ion Reporter™ Software로 간편하게 통합 데이터를 분석하여 생물학적으로 관심있는 변종을 확인, 순위지정, 보고 가능
  • Multiplexed 샘플 증폭으로 DNA 주입량이 단 125 ng인 높은 비용 대비 효과
  • 프로젝트에 맞게 특정 크기의 영역을 표적할 수 있는 3가지 kit 옵션
연구용으로만 사용할 수 있습니다. 진단 절차에 사용할 수 없습니다.