oncomine-targeted-ngs-oncology-showcase-image-230x195
Oncomine NGS oncology assay를 사용한 표적 시퀀싱
Oncomine™ assay는 암 연구용으로 고안된 다중 생물표지자 표적 assay입니다. 다양한 바이오마커의 NGS 분석(fusion, indel, 단일 뉴클레오티드 변이체, 복제수 변이)이 가능한 Oncomine™ assay는 간편하고 확장성이 좋은 Ion S5™ Series 시퀀서로 사용이 가능하며, Oncomine™ Knowledgebase Reporter과 함께 사용하면 필요한 생물정보학 분석 및 레포팅까지 완료할 수 있는 최적화된 워크플로우를 제공합니다.
DNA, RNA, FFPE 조직 샘플 또는 혈액 등 어떠한 종류의 샘플에서도, Oncomine assay는 임상 암 연구자들의 지속적인 신뢰를 얻고 있습니다.
  • 업계 최고 전문가들의 검토를 거쳐 가장 연관성이 높은 암 유전자를 포함
  • 임상 샘플 분석을 위해 반복적인 프로토콜과 검증으로 얻어낸 분석 assay
  • 대량의 샘플 테스트에서도 일관된 분석 결과가 나올 수 있도록, 높은 기준의 제조 품질 관리를 통해 제작된 assay
  • 귀하의 실험을 신속하게 돕기 위해, 전문 어플리케이션 써포트 팀이 지원
Oncomine Assays
FFPE 샘플을 사용하여, DNA와 RNA를 동시에 NGS로 분석할 수 있습니다. 고형 종양과 관련된 52개의 유전자를 타겟합니다. SNV, indels, CNV 그리고 fusion을 검출합니다.
FFPE 샘플을 사용하여, DNA와 RNA를 동시에 NGS로 분석할 수 있습니다. 고형 종양과 관련된 143개의 유전자를 타겟합니다. SNV, indels, CNV 그리고 fusion을 검출합니다
cfDNA을 이용하여, NGS 분석용으로 고안된 종양 분석 assay입니다. 폐, 결장, 유방 종양 샘플과 관련된 유전자를 표적화하며, SNV와 indel도 함께 검출합니다.
NGS의 완벽한 데이터 분석을 지원하는 툴입니다. 단 몇 가지부터 수백 개까지의 암 유발 인자들을 읽어 내어 정리한 보고서를 통해 샘플 특이적 변이를 조사할 수 있습니다.
FFPE 조직 및 생식세포계열 돌연변이에서 BRCA1/2 변이를 검출할 수 있습니다.
최소량의 FFPE RNA 샘플양으로부터 저발현 유전자를 검출할 수 있도록 최적화 디자인된 Gene Expression Assay입니다. Immune Response 바이오마커 연구와 관련된 395개의 유전자를 포함합니다.
Oncomine NGS oncology 워크플로우의 장점 ㅡ 모든 샘플의 사용이 가능
Ion Torrent™ NGS 시스템을 사용하면, 한번의 실험을 통해 단일 샘플로 부터 수백 개의 타깃 변이 분석이 가능해 집니다. hotspot, SNV, Indel, CNV 그리고 fusion등을 모두 검출할 수 있습니다. FFPE 샘플과 액체 생검 샘플의 경우, Ion AmpliSeq™ 기술과 Tag Sequencing 기술을 이용하면, 단 1ng의 샘플만으로도 결과 도출이 가능합니다.
Ion Torrent™ NGS 시스템과 Oncomine assay를 사용하여, 귀하의 샘플에 맞게 유연하고 자동화해 보세요. Oncomine™ Focus Assay와 Ion Chef™ System 그리고 Ion S5 System를 함께 사용하면, 단 2일만에 샘플에서부터 변이 데이터 확보가 모두 가능합니다. 간편하고 자동화된 워크플로우를 통해 귀하의 랩 연구자 분들은 일관성 있게 결과를 확보하실 수 있습니다. 
advantages-oncomine-ngs-oncology-workflow-image-230x195
추천 솔루션: Oncomine informatics
Oncomine NGS oncology 워크플로우를 통해 단 몇 가지부터 수백 개 까지의 암 유발 인자를 읽어낼 수 있습니다. 포괄적인 워크플로우에는 암 연구를 위한 assay 디자인 및 설계 정보를 포함하는 입증된 체계적인 지식기반은 물론, 샘플 특이 변종을 조사하는 데 유용한 보고서 등 강력한 도구를 포함하고 있습니다.