Search Thermo Fisher Scientific
Oncomine™ 포커스 어세이는 타겟, 복수-생물표지자(biomarker) 분석으로서 단일 워크플로우에서 DNA 및 RNA의 호발 부위(hotspots), SNV, 삽입-결실(indel), CNV, 유전자 융합 등을 타겟할 수 있습니다.
임상 및 이행적 암 연구를 위해 설계된 Oncomine 포커스 어세이는 Ion AmpliSeq™ 기술을 기반으로 신뢰성 있는 결과, 소량의 입력, 품질이 낮은 샘플의 분석 등이 가능하며, FFPE 미세침 흡입법 및 핵침 생검과 함께 사용가능합니다.
ABL1 | ERBB2 | GNAQ | MYC |
AKT1 | ERBB4 | HRAS | MYCN |
AKT3 | ERBB3 | IDH1 | NRAS |
ALK | ERG | IDH2 | NTRK1 |
AR | ESR1 | JAK1 | NTRK2 |
AXL | ETV1 | JAK2 | NTRK3 |
BRAF | ETV4 | JAK3 | PDGFRA |
CCND1 | ETV5 | KIT | PIK3CA |
CDK4 | FGFR1 | KRAS | PPARG |
CDK6 | FGFR2 | MAP2K1 | RAF1 |
CTNNB1 | FGFR3 | MAP2K2 | RET |
DDR2 | FGFR4 | MET | ROS1 |
EGFR | GNA11 | MTOR | SMO |
표적화된 차세대 염기서열분석(NGS)은 어떠한 규모의 실험실에서도 암 연구 분야의 혁신을 선도할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이러한 혁신의 중심에는 최소한의 입력 샘플에서도 감도가 높은 결과를 얻을 수 있도록 설계된 분석법과 패널이 있으며 미래의 차세대 동반 진단 검사 또는 치료법 개발에 필요한 정보를 제공해 줍니다.
임상 암 연구에는 수 많은 의사결정이 필요합니다. 그 중에서도 분석 성분과 관련한 의사결정이 특히 중요합니다. Oncomine™ 어세이와 Ion AmpliSeq™ 패널 성분의 비교는 원하는 성분을 선택하는 데 도움을 주기 위해 만들어졌습니다.
변이 유형 전반에 걸쳐 Oncomine 포커스 어세이는 Ion S5 시스템에서 염기서열분석된 임상 연구 샘플을 사용하여 높은 감도, 특이성 및 재현성을 달성합니다.
감도 | PPV(특이성) | 재현성 | |
SNV | 98.77% | 99.63% | 99.6% |
Indel | 100% | 100% | 100% |
CNV | 96.42% | 100% | 96.42% |
유전자 융합 | 100% | 100% | 100% |
전체 | 98.70% | 99.67% | 99.01% |
표 1. Ion S5 시스템에서 Oncomine 포커스 어세이를 사용하여 도출한 변이 유형별 감도, 특이성 및 재현성
Oncomine 정보학를 통해 활성화되는 기능:
Oncomine NGS 종양학 워크플로우를 통해 결과에 대한 해석을 포함, 단지 몇 개의 관련 암 유발 변이로 줄일 수 있습니다.