Search Thermo Fisher Scientific
Ion Torrent Oncomine 종합 어세이는 임상 암 연구를 위한 Oncomine 어세이 제품군의 일부입니다. Oncomine 어세이는 전 세계의 주요 암 기관에서 채택한 복수의 생물표지자(biomarker) 차세대 염기서열분석(NGS) 기반 어세이로서 NCI MATCH 임상 시험을 비롯한 다양한 응용 및 임상 연구 프로젝트에서 수천 개의 샘플을 분석하는데 사용되고 있으며 일관적이고 안정적인 결과를 제공합니다.
Oncomine Ion Ampliseq 기술을 기반으로 하고 Ion Torrent 플랫폼에서 사용할 수 있는 Oncomine 종합 어세이는 다음과 같은 기능을 제공합니다.
이 내용은 최신 과학 및 임상 연구 증거와 주요 학술 기관 및 제약 회사와의 협력을 기반으로 합니다.
진양성(true positive) | 위양성(false positive) | 위음성(false negative) | 감도 | 양성 예측값 | |
---|---|---|---|---|---|
호발 부위(hotspots) | 504 | 9 | 4 | 99.21% | 98.25% |
Indel | 31 | 0 | 1 | 96.88% | 100% |
DeNovo SNV | 602 | 11 | 18 | 97.10% | 98.21% |
De novo InDel | 24 | 2 | 4 | 85.71% | 92.31% |
융합(fusions) | 82 | 4 | 4 | 95.35% | 95.35% |
표 1. Oncomine 종합 어세이 v3의 성능은 20개의 FFPE 암 조직 샘플과 HorizonDx, SeraCare의 상용 표준 물질을 사용하여 검증되었습니다.
간소화된 워크플로우는 유연하며 다양한 플랫폼과 처리량이 가능합니다. Oncomine 종합 어세이 v3은 Ion Chef 시스템을 사용한 자동화된 라이브러리 준비를 통해 Ion S5 시스템에서 8개 샘플 처리량에 최적화되었습니다. 이 어세이는 수동 및 자동(라이브러리 준비를 위해 Ion Chef 시스템 사용)의 두 가지 구성으로 사용할 수 있으며 DNA 및 RNA 프라이머 패널 및 라이브러리 준비 시약이 포함되어 있습니다.