WE222724-Primer-Designer-Tool
primer 설계 도구로 workflow 능률화
설계부터 합성에 이르기까지 고품질 primer는 성공적인 결과를 확보하는 데 필수적입니다. 온라인 Primer Designer™ Tool을 사용하면 사전 설계된 primer pair 약 650,000개의 데이터베이스에서 최적의 PCR/Sanger 시퀀싱 primer pair을 검색하여 휴먼 엑솜과 휴먼 미토콘드리아 게놈을 재시퀀싱할 수 있습니다. 여러 연구 어플리케이션과 생물 샘플 유형을 수용할 수 있도록 준비된 다양한 amplicon 길이 중에서 선택하면 됩니다.
  • 당사의 primer에는 알려진 SNP와 primer-dimer가 없고, 표적 특이성이 높으며, 보편적인 PCR 조건 하에서 사용됨 
  • Ion AmpliSeq™ Exome Panel 및 Ion AmpliSeq™ Cancer Hotspot Panel v.2 Sanger 확인 workflow를 위한 전체 primer 적용 범위
  • 연구 요구사항에 부합하는 유연한 primer 구성: 비변형, M13-tailed, HPLC 정제, 탈염 primer 중에서 주문 가능
  • 모든 primer는 질량분광분석법으로 확인했으며 엄격한 생물정보학 지표를 통과함. 즉, 실험실 벤치 밸리데이션 검사에서 성공률 95% 이상을 보여줌
Primer를 설계할 시간이 없으신가요?
설계부터 합성에 이르기까지 고품질 primer는 성공적인 결과를 확보하는 데 필수적입니다. 당사의 도구를 검색하고 PCR 및 Sanger 시퀀싱에 적합한 사전 설계된 primer를 찾아서 주문하면 됩니다. SNP와 primer-dimer가 없고, 표적 특이성이 높고, 보편적인 PCR 조건 하에서 사용되는 이 primer는 비변형, M13-tailed, HPLC 정제, 탈염 중 하나의 상태로 주문할 있습니다. 모두 질량분광분석법을 통해 확인을 거칩니다. Primer pair을 선택하고 엑손(exon)에서 tiling여 엑손(exon) 적용범위를 극대화하면서도 primer pair 개수를 최소화한다는 사실을 알고 있으므로 신뢰도가 높아집니다.
Primer Designer™ Tool을 사용할 경우 휴먼 엑솜을 표적화한 primer pair 300,000개 이상에서 선택하면 되므로 시간이 절약됩니다.
Primer Designer Tool – Search for PCR & Sanger Sequencing Primers
(파일 크기는 500kb 미만이어야 하고 1000개 미만의 고유한 라인 품목을 포함해야 합니다.)
Sanger 시퀀싱 workflow에 대해 자세히 알아보기
게놈 플랫폼을 위한 빠르고 강력한 데이터 분석
클라우드 기반 Sanger 분석 모듈에 대해 자세히 알아보기
Visistat reference component
Primer Designer™ Tool:
사전 설계된 primer pair의 배송 일정.
자세히 보기
Sanger 시퀀싱 workflow에 대해 자세히 알아보기.
시작하기
소프트웨어를 사용해 Sanger 및 NGS 시퀀싱 파일을 정렬하여 결과를 확인합니다.
VR Toolkit™ 소프트웨어 열기