Search Thermo Fisher Scientific
본 장비는 유전자(DNA 또는 RNA)의 특정 여러 위치에서 변이 등을 검출하기 위하여 유전자(DNA 또는 RNA) 서열 검사에 사용하는 장치입니다.
본 장비에 사용될 샘플을 전 처리한 후 트레이에 올려놓고 모세관에는 폴리머 용액을 채워준 다음, 전기영동을 실행하면 전 처리 과정을 통해 형광 분자가 부착된 DNA절편들은 폴리머를 따라 양(+)극으로 이동합니다. 전기영동 원리를 통해 DNA 절편들은 크기별로 속도차이를 내면서 이동하게 되며, 검출부에서 각각의 DNA절편들을 레이저로 조사하여 DNA절편의 형광분자가 방출하는 형광 파장을 감광장치(CCD)를 사용하여 파장대역별로 빛의 강도를 감지합니다. 이것을 소프트웨어로 처리하면 각 DNA절편 크기별로 형광의 종류와 양을 알 수 있습니다. 개별 DNA절편 크기를 줄지어 비교함으로써 각 DNA절편 크기를 비교하는 fragment analysis 또는 유전자 염기서열을 분석합니다.
(유전자서열검사기, 수인 15-770호, 모델명: 3500 Genetic Analyzer / 3500xl Genetic Analyzer)
"본 제품은 의료기기이며, 사용시 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오."
Looking for more out of your instrument? Our newest genetic analyzer, the SeqStudio Flex, delivers the reliable performance you need while leveraging design and technological improvements to offer increased flexibility, connectivity, serviceability, and easier operation for users of all skill levels.
Explore the benefits of SeqStudio Flex ›