Search Thermo Fisher Scientific
까다롭고 시간이 많이 걸리는 웨스턴 블로팅에서 원하는 결과를 얻는데 있어 수십 년 간의 문제를 독창적인 방식으로 해결한 Invitrogen iWestern 워크플로우를 사용하여 웨스턴 블로팅을 간소화할 수 있습니다. iWestern 워크플로우의 모든 장비는 최소한의 수작업 시간으로 탁월한 웨스턴 블랏 결과를 도출하기 위해 세심하게 개발되었습니다. iWestern 워크플로우의 핵심 요소는 처리 효율, 재현성 및 성능에 중점을 두고 설계된 4가지 혁신적인 웨스턴 블로팅 기기입니다(그림 1).
그림 1. iWestern 워크플로우 장비 구성 요소. (왼쪽에서 오른쪽 순) Invitrogen 미니 젤 탱크, Invitrogen iBind 웨스턴 장치, Invitrogen iBlot 3 웨스턴 블로팅 트랜스퍼 장치, Invitrogen iBright FL 1000 이미징 시스템
Invitrogen 미니 젤 탱크는 전기영동 중에 두 젤을 동시에 가시화하고 시료 로딩을 용이하게 하기 위해 전면 웰 구성을 제공하는 병렬식 설계의 지능형 엔지니어링 단백질 전기영동 탱크입니다. 두 개의 개별 버퍼 탱크가 있기 때문에 하나의 젤만 실행하는 경우에는 더 적은 양의 러닝(running) 버퍼가 필요합니다. 다양한 형식 및 젤 화학물질로 구성된 180개 이상의 젤과 호환되는 미니 젤 탱크는 실험에 가장 적합한 젤을 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.
당사의 모든 Protein Gel Welcome Pack에는 미니 젤 탱크가 제공됩니다(그림 2). Protein Gel Welcome Pack에는 젤 상자 2개(젤 화학물질은 고객이 선택)와 전기영동을 수행하는 데 필요한 버퍼가 포함되어 있습니다. 표준 iWestern Workflow Bundle에는 최적의 웨스턴 블로팅 성능을 위해 Bis-Tris 젤 화학을 특징으로 하는 Invitrogen Bolt Gel Welcome Pack이 포함되어 있습니다. 또한 표적 단백질의 존재비 및 크기와 다운스트림 애플리케이션과 호환되는 젤 화학 물질이 포함된 대체품 Protein Gel Welcome Pack을 선택하여 iWestern Workflow Bundle을 맞춤화할 수 있습니다(표 1).
그림 2. Protein Gel Welcome Pack with Mini Gel Tank.
iBlot 3 웨스턴 블로팅 트랜스퍼 시스템은 입증된 iBlot 기술과 함께 뛰어난 성능과 편의성을 제공하는 혁신적이고 완전히 새로운 견고한 설계를 결합하였습니다. iBlot 3 시스템은 전원 공급 장치가 내장되어 있고 즉시 사용 가능한 트랜스퍼 스택이 사전 패키징되어 있는 진정한 독립형 플러그 앤 플레이 시스템입니다. 습식 탱크 전달에 필요한 훨씬 더 번거로운 수작업 단계에 비해 설치, 분해 및 세척에 몇 분 밖에 걸리지 않습니다.
2개의 독립 제어형 트랜스퍼 스테이션을 통해 한 번에 2개의 미디 젤(midi gel) 또는 4개의 미니 젤(mini gel)을 단 3분 만에 트랜스퍼할 수 있습니다. 이 장치는 뛰어난 트랜스퍼 효율을 제공하며 내장된 냉각 장치는 일관되고 재현 가능한 트랜스퍼 성능을 제공합니다.
그림 3. iBlot 3 Starter Kit.
Invitrogen iBind 웨스턴 장치는 지루하고 일상적인 웨스턴 블랏 프로세싱 단계를 자동화하고 블랏 간 일관성을 개선하는 간단한 무동력 기기입니다. 오리지널 iBind 웨스턴 장치는 한 번에 하나의 미니 블랏을 프로세싱할 수 있는 반면, iBind Flex 웨스턴 장치는 최대 1개의 미디 블랏, 2개의 미니 블랏 또는 6개의 세로 절단 스트립 블랏을 프로세싱할 수 있습니다. 두 시스템 모두 발색(chromogenic), 화학 발광(chemiluminescence) 및 형광(fluorescence) 검출 프로토콜과 호환됩니다.
1차 항체, 2차 항체 및 세척 용액을 로드하기만 하면 후속 단계는 모두 자동으로 진행됩니다. 순차적 측면 흐름 기술이 적용되어 트레이, 타이머 또는 쉐이커가 필요하지 않습니다. 전체 이뮤노블로팅 프로세스는 3시간 내에 완료되며 기존 방법보다 최대 80% 적은 1차 항체를 사용합니다. 표준 iWestern Workflow Bundle은 iBind Starter Kit(그림 4)와 함께 제공됩니다. 이 키트에는 시작하는 데 필요한 소모품이 포함되어 있지만, 처리량 증가가 필요한 경우 iBind Flex Starter Kit를 포함하도록 맞춤화할 수 있습니다.
그림 4. iBind Flex Western Starter Kit.
Invitrogen iBright 이미징 시스템(그림 5)은 웨스턴 블랏 및 젤에서 이미지를 캡처하고 데이터를 분석하기 위한 고성능 올인원 기기입니다. 강력한 9.1 메가픽셀 카메라(그림 6), 특허 받은 Smart Exposure™ 획득 기술, Thermo Fisher 클라우드 연결, 사용하기 쉬운 인터페이스 및 자동화 기능을 갖춘 iBright 이미징 시스템은 모든 경험 수준의 연구자들이 빠르고 쉽게 웨스턴 블랏 이미징을 수행할 수 있도록 합니다.
두 가지 iBright 장비를 사용할 수 있습니다. iBright CL1000 시스템은 화학발광 웨스턴 블랏과 염색된 단백질 및 핵산 젤을 이미징하고 문서화하기 위한 것이며, iBright FL1000 시스템(그림 5)은 iBright CL1000 시스템과 동일한 이미징 모드를 갖추고 있지만 가시광선 및 근적외선 여기(excitation) 및 방출(emission) 채널 모두에서 5채널 형광 블랏 이미징 기능을 제공합니다. 표준 iWestern Workflow Bundle에는 iBright FL1000 이미징 시스템이 포함되어 있습니다.
그림 5. iBright FL1000 이미징 시스템.
그림 6. 민감한 신호 감지를 위한 강력한 9.1 메가픽셀 카메라를 장착한 iBright 이미징 시스템. HeLa 세포 용해물의 2배 연속 희석액(80 μg/lane에서 시작)을 로드하고 Invitrogen Novex Tris-glycine 젤에서 실행 및 트랜스퍼 후 DDX3 또는 Ku80 단백질에 대한 항체로 프로빙했습니다. 그런 다음 Thermo Scientific SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminescent Substrate로 현상한 해당 HRP-컨주게이트 2차 항체로 블랏을 프로빙하고 Invitrogen iBright FL1000 이미징 시스템 또는 저품질 4.1 메가픽셀 카메라를 가진 다른 이미징 장치에서 시각화했습니다(10초 노출 사용).
iWestern Workflow Bundle 및 다양한 맞춤화 옵션을 살펴보고 견적을 요청하십시오.
이 기사의 인쇄용 버전을 다운로드하십시오.
다운로드 받기