개요
Invitrogen iBright 이미징 시스템은 웨스턴 블랏과 젤을 쉽게 이미징하고 분석할 수 있도록 도와주는 여러 가지 강력한 기능을 제공합니다. 9.1 MP의 고해상도 카메라와 자동화된 기능은 논문 게재 수준의 데이터를 빠르게 만들어줍니다. 터치 스크린 인터페이스는 부드러운 이미지 캡처 환경을 제공하기 위해 세심하게 제작되었습니다. 시스템에 내장된 소프트웨어와 독립형 iBright 분석 소프트웨어는 이미지 분석 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다. 직관적인 total protein 및 house-keeping protein normalization 워크플로우를 통해 경험 수준과 관계없이 처음부터 끝까지 이미지를 더 간단하게 분석할 수 있습니다. 특수 애플리케이션과 21CFR Part 11 규정 준수 지원을 통해 투자 효과를 극대화할 수 있습니다. 아래에서 자세한 내용을 살펴보고 어떤 iBright 이미징 시스템이 적합한지 알아보세요.  
주요 특징
편리하고 직관적인 인터페이스와 워크플로우
12.1인치 정전식 터치스크린과 결합된 깔끔한 인터페이스 레이아웃은 강력한 기능과 실용적인 사용 편의성의 균형을 맞춥니다.
강력한 카메라 기술
9.1 메가픽셀 카메라로 선명하고 깨끗한 이미지를 캡처할 수 있습니다. Smart Exposure 기술은 최적의 노출 시간을 신속하게 결정하여 원하는 신호를 얻기 위한 반복 노출을 최소화합니다. 매우 다양한 발현 수준의 표적을 포함하는 샘플의 경우, Smart Range HDR(high dynamic range) 기능을 활용하면 데이터의 선형 다이내믹 레인지를 확장할 수 있습니다.
필수 이미징 모드 및 특수 애플리케이션
5가지 이미징 모드를 사용하여 단백질 젤, 핵산 젤, 화학 발광 웨스턴 블로팅 및 형광 웨스턴 블로팅에서 데이터를 효율적이고 쉽게 캡처할 수 있습니다. 특수 애플리케이션을 통해 투자 효과를 높일 수 있습니다.
더 많은 데이터를 위한 Fluorescent multiplexing
싱글 블랏에 최대 4개의 단백질을 동시 캡쳐 및 분석하여 보다 의미 있고 대표하는 실험을 하세요.
이미지 분석 간소화
데스크탑 및 클라우드 기반의 iBright 분석 소프트웨어나 장비 내장 소프트웨어로 데이터 분석을 수행할 수 있습니다. 절대 및 상대 정량, 분자량 예측 normalization 등의 분석 기능을 갖추고 있습니다.
21 CFR Part 11 Compliance 지원
옵션 패키지는 사용자가 편리한 iBright 이미징 시스템의 보안, 감사 및 전자 서명의 통합을 제공합니다.