Search Thermo Fisher Scientific
iBright 이미징 시스템은 최대 5개의 이미징 모드를 통해 다양한 애플리케이션을 지원합니다. 단백질 젤, 핵산 젤, 웨스턴 블랏 등에서 데이터를 효율적이고 간편하게 수집할 수 있습니다. 당신이 원하는 검출부터 멀티 검출까지 자유롭게 선택할 수 있습니다.
이미지 모드 | 어떤 종류의 신호를 캡처하겠습니까? |
Protein gel | 젤 염색(예: Coomassie, silver) 및 멤브레인(예: Ponceau S, Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain), 젤 형광 염색(예: Invitrogen SYPRO Ruby stain) |
Nucleic acid gel | Ethidium bromide 및 다양한 형광 핵산 염색(예: Invitrogen SYBR stain) |
Chemiluminescent blot | HRP 및 AP 기질을 이용한 Chemiluminescence (예: Thermo Scientific SuperSignal 및 Invitrogen WesternBreeze substrate) |
Fluorescent blot | RGB (visible range)와 near-IR fluorophore와 같은 Fluorescence (예: Invitrogen Alexa Fluor 및 Alexa Fluor Plus conjugate) |
Universal | Chemiluminescence, fluorescence, colorimetric stains, and/or visible image 등 여러 신호를 동시 이미징하는 맞춤형 모드: Fluorescent blot과 유사하며 임의 색상을 지정해 이미징할 수 있습니다. |
iBright FL1500 이미징 시스템은 5개의 형광 채널을 통해 서로 다른 형광 옵션을 선택할 수 있습니다. 가시성(RGB) 형광 범위 및 근적외선(near-IR) 범위의 형광단을 활용하여 최대 4채널 멀티플렉싱을 수행할 수 있습니다. 아래 표는 iBright 이미징 시스템에서 사용 가능한 형광 채널과 각각에 대해 검출될 수 있는 형광단의 몇 가지 예를 보여줍니다.
Excitation channel | Filter range (nm) | Emission channel | Filter range (nm) |
EX1 | 455~485 | EM1 | 508~557 |
EX2 | 515~545 | EM2 | 568~617 |
EX3 | 608~632 | EM3 | 675~720 |
EX4 | 610~660 | EM4 | 710~730 |
EX5 | 745~765 | EM5 | 800~850 |
Excitation channel | Emission channel | |
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor Plus 488 | 455~485nm(EX1) | 508~557nm(EM1) |
Alexa Fluor 546 | 515~545nm(EX2) | 568~617nm(EM2) |
Alexa Fluor 555, Alexa Fluor Plus 555 | 515~545 nm(Ex2) | 568~617nm(EM2) |
Alexa Fluor 568 | 515~545nm(Ex2) | 568~617nm(EM2) |
Alexa Fluor 594 | 608~632nm(EX3) | 675~720nm(EM3) |
Alexa Fluor 633 | 608~632 nm(EX3) | 675~720nm(EM3) |
Alexa Fluor 647, Alexa Fluor Plus 647 | 608~632nm(EX3) | 675~720nm(EM3) |
Alexa Fluor 660 | 610~660nm(EX4) | 675~720nm(EM3) |
Alexa Fluor 680, Alexa Fluor Plus 680 | 610~660 nm(EX4) | 710~730nm(EM4) |
Alexa Fluor 750 | 745~765nm(EX5) | 800~850nm(EM5) |
Alexa Fluor 790 | 745~765 nm(EX5) | 800-850nm(EM5) |
Alexa Fluor Plus 800 | 745~765nm(EX5) | 800~850nm(EM5) |
Excitation channel | Emission channel | |
DyLight 488 | 455~485nm(EX1) | 508~557nm(EM1) |
DyLight 549/550 | 515~545nm(EX2) | 568~617nm(EM2) |
DyLight 594 | 608~632nm(EX3) | 675~720nm(EM3) |
DyLight 633 | 608~632nm(EX3) | 675~720nm(EM3) |
DyLight 649/650 | 608~632nm(EX3) | 675~720nm(EM3) |
DyLight 680 | 610~660nm(EX4) | 710~730nm(EM4) |
DyLight 755 | 745~765nm(EX5) | 800~850nm(EM5) |
DyLight 800 | 745~765nm(EX5) | 800~850nm(EM5) |
Excitation channel | Emission channel | |
Qdots 525 | 455~485nm(EX1) | 508~557nm(EM1) |
Qdots 565 | 455~485nm(EX1) | 568~617nm(EM2) |
Qdots 585 | 455~485nm(EX1) | 568~617nm(EM2) |
Qdots 605 | 455~485nm(EX1) | 568~617nm(EM2) |
Qdots 625 | 455~485nm(EX1) | 568~617nm(EM2) |
Qdots 655 | 455~485nm(EX1) | 675~720nm(EM3) |
Qdots 705 | 455~485nm(EX1) | 675~720nm(EM3) |
Qdots 800 | 455~485nm(EX1) | 810~850nm(EM5) |
WesternDots 585 | 455~485nm(EX1) | 568~617nm(EM2) |
WesternDots 625 | 455~485nm(EX1) | 568~617nm(EM2) |
WesternDots 655 | 455~485nm(EX1) | 675~720nm(EM3) |
WesternDots 800 | 455~485nm(EX1) | 800~850nm(EM5) |
Traditional Dyes and Cyanin | Excitation channel | Emission channel |
Fluorescein/FITC | 455~485nm(EX1) | 508~557nm(EM1) |
Green Fluorescent Protein (GFP) | 455~485nm(EX1) | 508~557nm(EM1) |
Oregon Green | 455~485nm(EX1) | 508~557nm(EM1) |
Red Fluorescent Protein (RFP) | 515~545nm(EX2) | 568~617nm(EM2) |
Rhodamine 123 | 455~485nm(EX1) | 515~564nm(EM1) |
Tetramethyl Rhodamine (TRITC) | 515~545nm(EX2) | 568~617nm(EM2) |
Texas Red | 608~632nm(EX3) | 675~720nm(EM3) |
Cyanin 2 (Cy2) | 455~485nm(EX1) | 515~564nm(EM1) |
Cyanin 3 (Cy3) | 515~545nm(EX2) | 568~617nm(EM2) |
Cyanin 5 (Cy5) | 608~632nm(EX3) | 675~720nm(EM3) |
Cyanin 5.5 (Cy5.5) | 610~660nm(EX4) | 710~750nm(EM4) |
Cyanin 7 (Cy7) | 745~765nm(EX5) | 800~850nm(EM5) |
IRDye, StarBright | Excitation channel | Emission channel |
IRDye 650 | 608~632nm(EX3) | 675~720nm(EM3) |
IRDye 680 | 610~660nm(EX4) | 710~730nm(EM4) |
IRDye 700 | 610~660nm(EX4) | 710~730nm(EM4) |
IRDye 800 | 745~765nm(EX5) | 800~850nm(EM5) |
StarBright Blue 520 | 455~485nm(EX1) | 508~557nm(EM1) |
StarBright Blue 700 | 455~485nm(EX1) | 710~730nm(EM4) |
iBright FL1500, iBright CL1500 및 iBright CL750 이미징 시스템을 사용해 검출할 수 있는 chemiluminescent reagent
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
|
| ||
|
| ||
iBright FL1500, iBrightCL1500 및 iBright CL750 이미징 시스템을 사용해 검출할 수 있는 단백질 젤 염색제
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
Deep purple stains |
|
|
|
Oriole fluorescent stain |
|
|
|
Flamingo fluorescent stain |
|
|
|
iBright FL1500, iBright CL1500 및 iBright CL750 이미징 시스템을 사용하여 검출할 수 있는 핵산 염료 및 염색제:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
Ethidium bromide |
|
|
|
Hoechst blue |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
iBright FL1500, iBright CL1500 및 iBright CL750 이미징 시스템을 사용해 검출할 수 있는 박테리아 및 포유류 세포 콜로니 라벨링 시약의 예:
| FL1500 | CL1500 | CL750 |
GFP(transillumination 사용) |
|
|
|
GFP(epi-illumination 사용) |
|
|
|
크리스털 바이올렛(transillumination 사용) |
|
|
|
크리스털 바이올렛(epi-illumination 사용) |
|
|
|
Blue/white visible(β-galactosidase/X-Gal/IPTG) |