Search Thermo Fisher Scientific
iBright 이미징 시스템 제품군에는 다음 세 가지 모델이 있습니다: iBright CL750 이미징 시스템, iBright CL1500 이미징 시스템, 그리고 iBright FL1500 이미징 시스템. iBright CL750 이미징 시스템은 핵심적인 필수 웨스턴 블랏 및 젤 이미징 기능을 제공하며, 암실과 필름에서 전환하여 쉽게 사용할 수 있습니다. iBright CL1500 이미징 시스템은 확장된 애플리케이션을 지원하며 최고급 iBright FL1500 모델은 다양한 고성능 사양을 갖추고 있습니다. iBright FL1500 이미징 시스템은 한 번에 최대 4개의 형광 채널 형광 웨스턴 블랏 이미징을 포함해 최대의 애플리케이션을 지원하고 있습니다.
iBright CL750 이미징 시스템 | iBright CL1500 이미징 시스템 |
| |
필수적인 핵심 웨스턴 블랏 및 젤 이미징 - 암실 및 필름 기반의 검출에서 쉽게 전환 가능 | iBright FL1500 imager와 동일한 다양한 고성능 사양으로 확장된 애플리케이션 지원 | 최대 4채널 멀티플렉스 웨스턴 블랏 이미징을 포함한 최대 애플리케이션 지원 | |
핵심 이미징 애플리케이션 | |||
Colorimetric stained protein gels |
|
|
|
Fluorescent stained protein gels |
|
|
|
Fluorescent stained nucleic acid gels |
|
|
|
Colorimetric stained membranes | 제한됨* |
|
|
Chemiluminescent western blots |
|
|
|
Colorimetric western blots |
|
|
|
Fluorescent western blots |
|
|
|
특수 플레이트 기반 이미징 애플리케이션 | |||
형광 콜로니(예: GFP 발현) | |||
가시(Visible) 콜로니(예: 크리스털 바이올렛 염색) | |||
정성적 가시(visible) 이미징 애플리케이션** | |||
불투명 개체 (예: 2D 스트립, TLC 플레이트, 잎 단면) |
|
|
|
Camera | |||
Detector | Cooled 16-bit CCD, 65,535 shades of gray | ||
Resolution | 9.1 megapixels | ||
Lens | Fixed, 25 mm, f/0.95 | ||
Field of view | 22.5 x 18.0cm(W x D) (최대 4개의 미니 블랏 또는 젤 이미지) | ||
Binning modes | 1x1, 2x2, 4x4(고해상도/감도 설정) | 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 8x8(필요에 따라 해상도와 감도를 조정할 수 있는 최대의 유연성) | |
Zoom | 1–2x, 디지털(디지털 줌이 줌된 이미지의 유효 해상도를 감소시킴) | 1–8x(1–2x 기계식 + 1–4x 디지털)(기계식 줌은 카메라를 샘플 스테이지에 더 가깝게 이동하여 초점 거리를 줄여 감도를 최대화함) | |
System interface | |||
Touchscreen | 12.1 inch capacitive LCD display, 1,024 x 768 pixels | ||
Storage and connectivity | |||
USB | USB 2개(2.0) | ||
Network | Ethernet port, Connect (클라우드 기반) connectivity, optional Wi-Fi (어댑터 별매) | ||
Image file format | G2i (proprietary), TIFF, JPG, PNG | ||
Hard drive | 64 GB SSD | 256 GB SSD | |
System Hardware | |||
Sample drawer and stage | 고정 스테이지를 갖춘 수동 드로어 | 자동 회전 스테이지(최대 10°)를 갖춘 자동 열기/닫기 드로어 | |
Filter set | 2 filters (0 excitation, 2 emission) | 4 filters (2 excitation, 2 emission) | 12 filter (6 excitation, 6 emission) |
Illumination source |
|
|
|
System software | |||
자동화된 기능 및 알고리즘 |
| ||
Stand-alone analysis applications | iBright 분석 소프트웨어: 데스크탑 버전(macOS™ 또는 Windows™ 운영 체제) 및 Connect(클라우드 기반) 버전 iBright 분석 소프트웨어—Secure: (macOS™ 또는 Windows™ 운영 체제) 21 CFR Part 11 규정 준수 지원 | ||
배송, 보증 및 업그레이드 | |||
Dimensions | (길이 x 폭 x 높이): 68 x 38 x 60 cm | ||
Weight | 약 47kg(105lb) | 약 50kg(110lbs) | |
보증 | 구입일로부터 1년 | 구입일로부터 2년 | |
업그레이드 가능 | No | Yes, to FL1500 imager | No |
* 반드시 멤브레인이 적셔진 상태에서 이미지를 찍어야 합니다. (Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain Kit for Nitrocellulose membrane 또는 Thermo Scientific Pierce Reversible Protein Stain Kit for PVDF membrane을 사용)
** 애플리케이션은 샘플 물질의 정성적 시각화 또는 시그널의 유무 확인을 제공합니다. 정량 분석에는 권장되지 않습니다.
*** Smart Range HDR은 화학 발광(chemiluminescent) 블랏 모드에서만 사용할 수 있습니다.