서비스 및 지원 개요
당사의 기술 서비스, 현장 엔지니어링 및 교육 팀은 고객이 연구에서  iBright 이미징 시스템을 사용하여 성공하도록 모든 노력을 기울이고 있습니다. 장비 서비스 플랜, 적격성 검사, 교육 및 컨설팅 서비스는 시스템을 사용하여 장비 성능, 팀 준비 상태 및 전반적인 최적의 연구 성과를 보장할 수 있도록 설계되었습니다. 저희 팀은 현장 방문이나 전화를 통해 여러분의 연구를 지원하는 방법에 대해 알고 있으며 고객의 장비 만족도 향상을 위해 최선을 다하고 있습니다.
장비 서비스 플랜
iBright 이미징 시스템 서비스 플랜은 서비스 담당자가 장비 문제에 대해 적극적으로 응답하고 진단할 수 있도록 하므로 고객의 장비 가동 시간 증가에 도움을 드립니다. 
서비스 플랜은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
  • 제조 사이트에서 교육받고 인증받은 현장 서비스 엔지니어가 신속하게 수리하여 시스템 가동 시간을 극대화합니다
  • 원격 장비 진단 및 해결을 통한  정비 시간 절약 
  • 표준 부품, 출장 및 운송 비용이 포함된 플랜을 통해 추측에 의존하는 작업을 피할 수 있습니다
  • 정기적  유지관리를  통해 시스템 수명을 연장하고 최고의 성능을 유지할 수 있습니다
iBright 이미징 시스템의 유지 보수에는 다음이 포함됩니다.
  • 시스템 검사
  • 필요한 경우 소프트웨어 업데이트
  • 관련 기계 부품의 청소, 윤활 및 정렬
  • 광학 시스템의 청소 및 정렬
  • 기능 테스트 및 성능 검증
  • 유지보수 작업, 결과 및 소견의 문서화
현장 서비스 플랜
프리미엄 현장 고장수리 플랜인 AB Assurance는 iBright CL1500 및 FL1500의 성능을 극대화하도록 설계되었습니다. 보증 기간 이후 또는 보증 연장 패키지의 일부로서 추가할 수 있는 AB Assurance에는 대부분의 지역에서 보증되는 응답 시간, 정기적인 유지보수 및 소프트웨어 업데이트가 포함되어 있습니다.
현장외(off-site) 서비스 플랜
북미의 iBright CL750 고객은 당사의 Rapid Exchange 현장 외(off-site) 서비스 플랜을 구입하여 빠르고 쉽게 장비를 교체할 수 있습니다. 보증 기간 이후에 추가되는 Rapid Exchange는 고객이 교체 장비가 필요한 것으로 결정된 날짜부터 1~2 영업일 이내에 동일한 모델의 공장 인증된 리퍼비시(refurbished) 교체 장비를 보내도록 지원합니다.
고객의 실험실 요구에 맞는 더 많은 옵션을 확인하기 위해 당사의 장비 서비스 플랜 자세히 알아보기
적격성 평가 서비스(Qualification services)
적격성 평가 서비스를 추가하여 서비스 플랜을 보완할 수 있습니다. iBright 이미징 시스템의 장비 하드웨어 적격성 검사에는 설치 적격성(IQ) 및 운전 적격성(OQ)이 포함되어 있어 장비가 제조업체의 사양에 따라 설치 및 작동하는지에 대해 문서화하고 검증합니다.
  • IQ: 제조업체의 사양에 따라 장비가 배송 및 설치되었다는 문서화된 증거 및 검증을 제공합니다.
  • OQ: 장비 하위 시스템이 설계된 대로 작동하고 있는지 문서화된 검증을 제공하며 장비의 기능이 제조업체의 작동 사양을 충족하는지 확인합니다.
IQOQ는 설치 시, 장비 이동 후, 소프트웨어 또는 하드웨어 업그레이드 후, 정기 유지관리 또는 중요 수리 후에 권장됩니다. 당사의 평가 전문가가 고객과 조율하여 때맞춰 적정 비용으로 효율적이고 신뢰할 수 있는 평가 서비스를 제공합니다.
SmartStart 오리엔테이션
현장 교육 과정으로 iBright FL1500 및 CL1500 이미징 시스템*에 제공되며 신규 사용자에게 장비의 작동법과 유지보수에 대한 소개를 드립니다. 교육 참가자는 시스템 셋업, 데이터 관리, 시스템 유지관리, 기본 문제해결법에 대한 안내를 받습니다. 현장 애플리케이션 담당자(Field Application Scientist, FAS)와 함께 실험실에서 장비를 직접 작동해볼 수 있는 이점이 있습니다. 실험실 실습 실험에는 single-color 및 multicolor 실험이 포함됩니다.
*일부 지역에서는 현장 Smart Start 오리엔테이션이 제공되지 않을 수 있습니다. 지역 영업 담당자에게 문의하거나 당사에 연락해주세요.
Warranty 연장
Warranty 기간 동안, 출장 또는 배송, 인건비 및 수리에 사용되는 부품에 대한 모든 비용은 커버됩니다. Warranty 연장도 가능합니다. 장비를 구매할 때 Warranty 연장 패키지 (장비 및 warranty 연장 포함)를 구매할 수 있는지 확인해보세요. *
실험실에 이미 시스템이 있는 경우에는 실험실의 예산과 요구에 맞는 서비스 견적을 요청하십시오.
*일부 지역에서는 Warranty 연장 패키지를 구매할 수 없습니다. 지역 영업 담당자에게 문의하거나 당사에 연락해주세요.