Search Thermo Fisher Scientific
La espectrometría de masas Thermo Scientific Orbitrap Exploris es una espectrometría de masas de cromatografía líquida (LC-MS) de alta resolución y masa exacta (HRAM) cuantitativa con un rendimiento récord para su laboratorio de última generación. El poder de la inteligencia, la sensibilidad y la selectividad integradas proporcionan profundidad de análisis a los niveles más bajos con alta exactitud cuantitativa y precisión. Este extraordinario poder ya está disponible en una amplia gama para satisfacer sus necesidades analíticas exactas. Amplíe su investigación y traduzca los resultados de la forma más rápida y sencilla que nunca con la espectrometría de masas Orbitrap Exploris.
Datos coherentes y precisos, sencillez de funcionamiento, resistencia de los instrumentos para el desarrollo de métodos y pruebas diarias.
Precisión y exactitud para descubrir hallazgos, ampliar y lograr la repercusión, con versatilidad de aplicación y sencillez de funcionamiento.
Conocimientos inigualables, cuantificación exploratoria y dirigida, potencia de última generación, rendimiento y facilidad de uso para aplicaciones de proteómica y biofarmacia.
La combinación de alta resolución, precisión de masa y estabilidad garantiza el nivel más alto de calidad espectral para ayudar a simplificar sus retos analíticos más complejos.
Configúrelo y olvídalo durante días de máxima precisión de masa con la calibración interna e integrada del sistema.
El ajuste intuitivo, la calibración con un solo clic, la configuración del método arrastrar y soltar y los experimentos predefinidos impulsados por el software de última generación están diseñados para ayudarle a obtener resultados fácilmente notificables, todos los días y para todos los usuarios.
Supere los problemas de espacio aunque el volumen de muestras del laboratorio esté creciendo, sin dejar de ofrecer el máximo valor empresarial con el rendimiento de MS que necesita y espera y sin afectar a la calidad de los resultados.
Maximice el retorno de la inversión en una arquitectura de espectrometría de masas Thermo Scientific unificada a partir de soluciones de análisis y adquisición de datos
Los sistemas de espectrometría de masas Orbitrap Exploris ofrecen una gran variedad de características de rendimiento diseñadas para satisfacer las necesidades diarias, desde la investigación hasta las pruebas rutinarias; resultan idóneos para abordar el análisis espectral de masas de compuestos de nivel bajo en aplicaciones de matrices complejas. Encuentre el mejor sistema para diseñar las funciones de su laboratorio de última generación y satisfacer las necesidades cambiantes de su negocio para una detección (incluida la detección dirigida, de sospecha y no dirigida), identificación, confirmación y cuantificación más eficaces.
Thermo Scientific Orbitrap Exploris 120 espectrómetro de masas | Thermo Scientific Orbitrap Exploris 240 espectrómetro de masas | Thermo Scientific Orbitrap Exploris 480 espectrómetro de masas | |
---|---|---|---|
Análisis | Detección dirigida/no dirigida (MS) Identificación desconocida (MS) Confirmación (MS/MS) Cuantificación absoluta y relativa (MS o MS2) | ||
Aplicaciones idóneas |
|
| |
Ensayos avanzados dependientes de datos | N/D | Precursor Fit | SureQuant, Precursor Fit, Boxcar Scanning |
Interfaz de fuente de iones de última generación | Sí | ||
Métodos de inicio rápido para varias aplicaciones | Sí | ||
Interfaz de usuario de configuración del método arrastrar y soltar | Sí | ||
Aplicación de gestión y control basada en web Almanac | Requiere Foundation 3.1 SP1 o posterior | ||
Exclusión automatizada del fondo | N/D | Requiere Foundation 3.1 SP1 o posterior | |
Características estándar | |||
Resolución máx. (FWHM) a m/z 200 | 120 000 | 240 000 | 480 000 |
Exactitud de masa (calibración interna) | <1 ppm hasta 5 días con la fuente de iones EASY-IC | ||
Procedimientos de calibración | Solución de calibración Thermo Scientific Pierce FlexMix | ||
Intervalo dinámico | Hasta 5 pedidos | ||
Intervalo de masas | m/z 40 – 3000 | m/z 40 - 6000 (hasta 8000 con la opción BioPharma) | |
Velocidad de barrido | Hasta 22 Hz | Hasta 40 Hz | |
Cambio de polaridad | 1,4 Hz | ||
Interfaz de la fuente de iones | Fuente de iones OptaMax NG | ||
Multiplexado | Hasta 20 precursores/barridos | ||
Funciones de barrido | MS completa, MS/AIF completa, SIM, DIA, t-MS2, t-SIM/dd-MS2 | MS completa, Ms/AIF completa, SIM, t-MS2, DIA, dd-MS2, MS/AIF NL/dd-MS2 completa, MS/dd-MS completa2 | |
Disociación | CID y HCD en el interior de la fuente | ||
Opciones o actualizaciones | |||
Modo de proteínas intactas | N/D | Sí | |
Rango de masa alta (HMR, hasta 8000 m/z) | N/D | Sí | |
Sensibilidad | MS/MS: Reserpina de 200 fg en columna S/N 100:1 SIM: Reserpina de 200 fg en columna S/N 250:1 | MS/MS: Reserpina de 50 fg en columna S/N 100:1 SIM: Reserpina de 50 fg en columna S/N 150:1 | |
Recomendaciones del sistema de cromatografía | Sistema de HPLC Vanquish Core Sistema de HPLC Vanquish Flex Sistema de HPLC Vanquish Duo Sistema multicanal Transcend | Sistema de HPLC Vanquish Flex Sistema de HPLC Vanquish Duo Sistema de HPLC Vanquish Horizon Sistema EASY-nLC 1200 Sistema UltiMate 3000 RSLCnano | |
Fuentes | Fuente de iones combinada APCI/APPI | Interfaz FAIMS Pro Fuente de iones combinada APCI/APPI Fuentes EASY-Spray Fuentes de iones Nanospray Flex |
El diseño tan optimizado de los espectrómetros de masas Orbitrap Exploris permite un tamaño físico compacto mientras que proporciona componentes de alto rendimiento y muchas funciones nuevas que mejoran el rendimiento de las aplicaciones críticas. El diseño nos permite lograr un tamaño más compacto con una única turbobomba con seis etapas de bombeo, por lo que habrá menos piezas móviles, menos consumo de electricidad, ruido y peso.
Los laboratorios que realizan aplicaciones de LC-MS se esfuerzan por la certeza a la hora de identificar los compuestos detectados. Para muchas aplicaciones de moléculas pequeñas, los métodos convencionales no son suficientes. Los laboratorios necesitan más, como información espectral abundante y de alta calidad y software de análisis de datos adecuados para realizar identificaciones y caracterizaciones satisfactorias.
El software Thermo Scientific Compound Discoverer le permite extraer conocimientos de gran fiabilidad de los datos completos de masa exacta y alta resolución Orbitrap.
Sus muestras contienen grandes cantidades de información, que ofrece conocimiento y valor. Descubra cómo el flujo de trabajo de adquisición de datos inteligente Thermo Scientific AcquireX le permite acceder a esta información mediante la adquisición de datos LC-MSn de gran calidad y profundidad posibles.
Obtenga información sobre los retos de la proteómica de célula individual en comparación con la genómica de célula individual y las transcripciones. Examine las nuevas tecnologías y los métodos que abordan estos retos. Obtenga más información sobre las mejoras que incluyen automatización, preparación de muestras miniaturizadas, multiplexado y protocolos de LC-MS rápidos y sólidos, además de considerar la perspectiva de la proteómica de célula individual.