Go beyond with Orbitrap Tribrid MS for large and small molecule analysis
Vaya más allá con el MS Orbitrap Tribrid para el análisis de moléculas grandes y pequeñas
Construidos sobre la revolucionaria arquitectura Thermo Scientific Tribrid que combina lo mejor de los analizadores de masas de trampa iónica lineal, Orbitrap y cuadrupolar, los espectrómetros de masas Orbitrap Tribrid permiten realizar análisis de alto rendimiento de muestras complejas.
Entre ellas se incluyen la cuantificación exacta y precisa de péptidos de baja abundancia en matrices complejas, la caracterización de isómeros estructurales, desde metabolitos de fármacos hasta proteínas intactas, la resolución de especies isobáricas y la caracterización de estructuras de complejos de proteínas nativas.
Póngase en contacto con nosotros
En esta página
Eche un vistazo al interior de un espectrómetro de masas Orbitrap Tribrid
La arquitectura interior de un espectrómetro de masas Orbitrap Tribrid permite una amplia gama de aplicaciones experimentales, desde el descubrimiento hasta la determinación de perfiles y la cuantificación, lo que agiliza los avances científicos al tiempo que ofrece flexibilidad experimental, todo ello en un solo instrumento.
Explore nuestros instrumentos Orbitrap Tribrid
MS Orbitrap Eclipse Tribrid
El espectrómetro de masas Orbitrap Eclipse Tribrid de Thermo Scientific es nuestro instrumento insignia Orbitrap Tribrid, diseñado para ofrecer el máximo rendimiento en una amplia gama de aplicaciones. Se ha desarrollado para producir los mejores resultados en proteómica cuantitativa, caracterización de proteínas y análisis de moléculas pequeñas. Incluye el último hardware más innovador y el control inteligente de instrumentos con la posibilidad de buscar bases de datos en tiempo real, así como un impresionante conjunto de funciones opcionales, como el más reciente intervalo de masas alto MSn (HMRn) para la caracterización de complejos de proteínas nativas y la reducción de carga de transferencia de protones (PTCR) para simplificar espectros complejos mediante la manipulación de cargas.
Más información  Descargar folleto
Uno de los avances recientes más impresionantes en la investigación de biología celular es un análisis de células individuales. La caracterización integral de proteomas de una sola célula promete proporcionar una gran cantidad de información novedosa sobre el desarrollo celular en el contexto de la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento como función del tipo celular. Recientemente, el profesor Ryan Kelly de la Universidad Brigham Young, en colaboración con nuestra empresa, ha desarrollado un flujo de trabajo integrado para el análisis de una sola célula, lo que permite una cuantificación precisa de miles de proteínas en una sola célula.
Más información
“Está comenzando una revolución en la proteómica de una sola célula. La combinación de nanoPOTS con el espectrómetro de masas Orbitrap Eclipse Tribrid, los reactivos TMT y SPS MS3 con búsqueda en tiempo real proporciona la profundidad de cobertura, la precisión cuantitativa y el rendimiento necesarios para hacer avanzar este campo nuevo”.
Profesor Ryan Kelly, Universidad Brigham Young, Utah (EE. UU.)
Dr. Erwin Schoof
Multiplexación de proteómica de una sola célula: Un matrimonio de sensibilidad y rendimiento
Dr. Erwin Schoof, Jefe del centro de proteómica,
miembro postdoctoral de la Universidad Técnica de Dinamarca, Universidad de Copenhague
Ver el seminario web
Dr. Ryan Kelly
Una célula cada vez: La proteómica de célula individual se hace realidad
Dr. Ryan Kelly, profesor asociado
Química y Bioquímica, Universidad Brigham Young
Ver el seminario web
Dr. Erwin Schoof
Multiplexación de proteómica de una sola célula: Un matrimonio de sensibilidad y rendimiento
Dr. Erwin Schoof, Jefe del centro de proteómica,
miembro postdoctoral de la Universidad Técnica de Dinamarca, Universidad de Copenhague
Ver el seminario web
Dr. Ryan Kelly
Una célula cada vez: La proteómica de célula individual se hace realidad
Dr. Ryan Kelly, profesor asociado
Química y Bioquímica, Universidad Brigham Young
Ver el seminario web
MS Orbitrap IQ-X Tribrid
MS Orbitrap Fusion Lumos Tribrid
El espectrómetro de masas Orbitrap Fusion Lumos Tribrid de Thermo Scientific ofrece una sensibilidad, selectividad y versatilidad sin precedentes para que los biólogos puedan obtener datos de alta calidad. Se ha diseñado para realizar análisis difíciles, como la cuantificación multiplexada de péptidos de baja abundancia en matrices complejas, la caracterización de isoformas posicionales de proteínas intactas, la resolución de metabolitos isobáricos, la caracterización de la estructura de proteínas mediante entrecruzamiento químico y la minería profunda de modificaciones postraduccionales complejas.
Más información  Descargar folleto
Recientemente, el espectrómetro de masas Orbitrap Fusion Lumos se utilizó para caracterizar el entrecruzamiento de proteínas de ADN en Escherichia coli diseñado para utilizar metanol como fuente de carbono. Los investigadores de UCLA mostraron que los cultivos inoculados de la fase estacionaria presentaban fases de retraso excesivamente largas. La identificación y cuantificación de proteínas entrecruzadas con ADN proporcionaron información sobre las posibles causas de muerte celular y la posible alteración de los procesos de transcripción y traducción que explicarían esta observación.
MS Orbitrap Fusion Tribrid
El MS Orbitrap Fusion Tribrid de Thermo Scientific es fácil de usar, pero sofisticado. La arquitectura Tribrid combinada con varios métodos de fragmentación (HCD/CID/ETD) y un control de instrumentos intuitivo permite una amplia gama de experimentos, que se han llevado a cabo con éxito para probar las hipótesis en muchas áreas de investigación biomédica, como el recambio proteínico, el análisis de PTM, la actividad enzimática, la localización subcelular, la interactómica entre proteínas, la activación de la señalización del factor de crecimiento y la determinación de perfiles de diferenciación celular.
Más información  Descargar folleto
El MS Orbitrap Fusion se ha desplegado recientemente para investigar el papel de la fosforilación en la regulación del metabolismo lipídico. Martinez-Montanes y sus colaboradores realizaron una serie de experimentos proteómicos y lipidómicos sobre la levadura Saccharomyces Cerevisiae durante las diferentes fases de su ciclo de vida. Al hacerlo, pudieron mostrar vínculos significativos entre la fosforilación de proteínas y varias vías en la red metabólica de lípidos.
Boost selectivity and enhance your proteomics workflow with FAIMS Pro Interface
La espectrometría de movilidad de iones de forma de onda asimétrica de campo alto (FAIMS) se puede utilizar para optimizar la selectividad de iones y reducir los fondos químicos durante los ensayos de espectrometría de masas. La selectividad FAIMS evita interferencias de compuestos de coelución y aumenta las relaciones señal-ruido en 100 veces o más.
Más información  Ver el seminario web