Orbitrap Fusion Lumos Tribrid Mass Spectrometer
Diseñado para avanzar en sus investigaciones científicas
El espectrómetro de masas Thermo Scientific Orbitrap Fusion Lumos Tribrid es un sistema de espectrometría de masas de rendimiento avanzado que se puede actualizar a una resolución incluso mayor (1M), capacidad de discriminación adicional (UVPD y ETD) y una única calibración interna (IC). Destaque en las aplicaciones más exigentes, incluidos el análisis de PTM de bajo nivel, la cuantificación relativa multiplexada mediante etiquetas isobáricas, la caracterización de proteínas intactas y el análisis de MSn de moléculas pequeñas.
Este sistema incorpora la fuente de iones más luminosa, un filtro de masas cuadrupolo segmentado con selectividad mejorada y transmisión de iones, tecnología de vacío avanzada para una transmisión de iones mejorada al analizador de masas Thermo Scientific Orbitrap, y ETD HD, una fragmentación de ETD de capacidad superior. Las últimas innovaciones incluyen el algoritmo de determinación de picos avanzada (APD) para mejorar los ensayos dependientes de datos y dos nuevas opciones de hardware: La UVPD, una nueva técnica de fragmentación lograda con un láser UV de 213 nm y 1M, permite una resolución muy alta de 1 000 000 FWHM para mejorar la elucidación estructural y la cuantificación de compuestos isobáricos.
En esta página
El sistema de MS Orbitrap Fusion Lumos Tribrid amplía el alcance de los investigadores de biología de sistemas, superando los límites de la cuantificación y caracterización de proteínas.
Funciones y beneficios fundamentales del espectrómetro de masas Orbitrap Fusion Lumos Tribrid
Examine el espectrómetro de masas Orbitrap Fusion Lumos Tribrid, que cuenta con un analizador de masas Orbitrap para campo ultra alto y que garantiza las velocidades de barrido de hasta 20 Hz y una resolución de masa máxima de hasta 500 000 (FWHM) a m/z 200. El espectrómetro de masas Fusion Lumos utiliza una guía de haz activa avanzada (AABG) y una tecnología de cuadrupolo avanzada (AQT) para un funcionamiento del sistema muy estable y un rendimiento analítico excepcional.
El Fusion Lumos Tribrid también ofrece:
  • Análisis simultáneo de hasta 10 muestras.
  • Un método universal para la identificación máxima de péptidos sin necesidad de optimizar el método para muestras de concentración desconocida.
  • Paralelización completa de los análisis de MS y MSn mediante la tecnología ADAPT™ (todo el tiempo de paralelización disponible dinámicamente).
  • Técnicas de fragmentación múltiple, incluidos CID, HCD, ETD opcional y EThcD en cualquier etapa de MS, y con detección en Orbitrap o trampa iónica lineal.
  • Flujos de trabajo de selección de precursores síncronos (SPS) dirigidos que cuantifican niveles muy bajos de péptidos, incluso de precursores no detectados.
¿Cómo funciona el sistema de MS Orbitrap Fusion Lumos Tribrid?
Examine la tecnología Orbitrap del espectrómetro de masas Orbitrap Fusion Lumos Tribrid, que ofrece una potencia de resolución de hasta 1 000 000 a m/z 200. El sistema de MS Orbitrap Fusion Lumos Tribrid cuenta con una tecnología de cuadrupolo avanzada, una trampa iónica lineal de doble presión y un analizador de masas Orbitrap para campo ultra alto. Este sistema de triple analizador ofrece velocidades de adquisición de hasta 40 Hz para análisis de MSn Orbitrap de trampa iónica lineal, multiplexado con tecnología TMT, detectores de MS de barridos muy rápidos, sensibilidad mejorada para una cobertura ampliada de proteínas de baja abundancia y técnicas de fragmentación múltiple.
Trayectoria del movimiento de los iones voladores de MS Orbitrap Fusion Lumos. Las nuevas mejoras se muestran en primer plano y las facilita el tubo de transferencia de alta capacidad, el embudo de iones electrodinámico, la tecnología de cuadrupolo avanzada, la tecnología de vacío avanzada y la disociación de ETD HD.
Inside Orbitrap technology
For more details on the various elements of this system, please read the list below.
general-hctt-100x100
1) Fuente de iones más luminosa y tubo de transferencia de alta capacidad (HCTT): La fuente de iones Ion Max NG cuenta con una sonda de ionización por electrospray (HESI) calentado y ajustable, mientras que el HCTT aumenta el flujo de iones en el sistema de vacío para mejorar la sensibilidad.
general-electrodynamic-ion-funnel-100x100
2) Embudo de iones electrodinámico: Al enfocar los iones después del HCTT, el EIF aumenta el flujo de iones en el sistema de vacío y permite reducir los límites de detección al mejorar la sensibilidad de la fuente de ionización por electrospray.
general-easy-etd-source-100x100
3) Fuente de ETD EASY: Esta fuente de iones compacta, basada en la descarga Townsend, ofrece un flujo de aniones muy estable para mejorar la facilidad de uso y la longevidad de los reactivos.
general-ion-beam-guide-100x100
4) Guía de haz activa avanzada (AABG):  Esta tecnología, que cuenta con un campo axial y un filtro de paso bajo, reduce el ruido y detiene la entrada de iones neutros y agrupaciones de alta velocidad en el filtro de masa cuadrupolar.
general-adv-quadrupole-tech-100x100
5) Tecnología de cuadrupolo avanzada: El cuadrupolo segmentado, basado en la tecnología de cuadrupolo avanzada, ofrece una transferencia simétrica y eficaz de los iones seleccionados para una cuantificación más precisa.
general-uhf-orbitrap-analyzer-100x100
6) Analizador Orbitrap para campo ultra alto: El analizador de masas Orbitrap cuenta con una configuración de máxima resolución de hasta 1 000 000 FWHM a m/z 200, lo que permite la asignación segura de la composición elemental de los analitos de moléculas pequeñas.
general-adv-vacuum-tech-100x100
7) Tecnología de vacío avanzada (AVT): Establece condiciones de análisis óptimas al aumentar la transmisión de iones al analizador de masas Orbitrap y al mejorar la calidad de los espectros de masas que se han adquirido dentro de él.
general-ion-routing-multipole-100x100
8) Multipolo de trayectoria de iones Controlado por Dynamic Scan Management, el IRM aumenta las velocidades de barrido efectivas, facilita la detección en paralelo en los analizadores de masas Orbitrap y en la trampa iónica, y realiza HCD en cualquier fase de MSn.
general-etd-hd-100x100
9) Disociación de transferencia de electrones (ETD HD): El ETD de alta definición incorpora una reacción iónica de mayor capacidad para mejorar el intervalo dinámico de los espectros de ETD, lo que se traduce en una mejora del intervalo dinámico y de los límites de detección de los eventos de ETD/EThcD
general-dp-lit-100x100
10) Trampa iónica lineal de doble presión: Proporciona fragmentaciones de MSn HCD, CID y ETD y análisis de masas rápidos y sensibles con velocidades de barrido de hasta 40 Hz. La selección de precursores síncronos mejora la relación S:N del instrumento.
Funciones opcionales para maximizar el rendimiento
Maximice el rendimiento y la flexibilidad para ampliar las capacidades experimentales de este espectrómetro de masas Orbitrap Tribrid con muchas opciones de hardware y software, lo que le permite ver más, cuantificar más, ofrecer más confianza e información con una productividad aún mayor.
La interfaz Thermo Scientific FAIMS Pro mejora la selectividad de los precursores, lo que se traduce en unos mejores resultados cualitativos y cuantitativos para la mayoría de las aplicaciones de péptidos y proteínas, a la vez que reduce los largos pasos de preparación de muestras.
La identificación y caracterización de las proteínas y las modificaciones postraslacionales mediante espectrometría de masas bottom-up se basa en la adquisición de datos de MS y MS/MS de alta calidad. La interfaz FAIMS Pro aumenta el rendimiento analítico a través del fraccionamiento de fase gaseosa y la mejora selectiva de los compuestos peptídicos, lo que reduce la complejidad de los espectros de MS y mejora la relación señal-ruido de los analitos. El resultado final es una mayor cobertura del proteoma.
Más información
Logre una caracterización inequívoca de los lípidos, péptidos modificados y proteínas intactas, incluso en mezclas complejas, y obtenga información única de diagnóstico estructural (por ejemplo, enlaces dobles) que no se puede obtener con CID, HCD, ETD o EThcD. La UVPD mejora la cobertura de secuencia única alrededor del 20 %, generando fragmentos de MSn en la trampa iónica lineal, que se pueden detectar a través de la trampa iónica o el analizador de masas Orbitrap.
Testimonio
Testimonio
Easy-IC Ion Source
Mejore la precisión de la asignación de la relación masa-carga (m/z) a menos de 1 ppm con la fuente de iones Easy-IC, que incorpora una fuente de iones secundaria que suministra un número regulado de iones calibrantes en los iones del analito. Esta función permite el ajuste preciso en tiempo real de la calibración de m/z del instrumento, corrigiendo errores no compensados debido a fluctuaciones de temperatura y a variaciones de barrido a barrido.
Resolución de 1 millón (M) Thermo Scientific
Resuelva los componentes isobáricos, obtenga información isotópica precisa y logre una asignación segura de la composición elemental de los analitos de moléculas pequeñas con el ajuste de resolución de 1 millón (1M) del espectrómetro de masas Orbitrap Eclipse Tribrid. La opción de resolución 1M ayuda significativamente a la caracterización y cuantificación de objetivos de estructura diversa mediante la obtención de mediciones de masa a resolución muy alta (1 000 000 FWHM a m/z 200) para objetivos de estructura diversa.
Vídeos destacados de clientes e inventores
La investigación proteómica requiere algo más que una simple identificación. El software Thermo Scientific Proteome Discoverer ofrece un conjunto completo de herramientas de análisis con la flexibilidad necesaria para abordar varios flujos de trabajo de investigación y una interfaz fácil de usar y guiada por un asistente. Interprete sus datos de forma fiable con herramientas estadísticas y de visualización sofisticadas y exclusivas del software Proteome Discoverer, y utilice algoritmos de terceros para llevar su análisis a un nuevo nivel.
Recomendado para los siguientes flujos de trabajo:
  • Estrategias de búsqueda iterativa
  • Comparación de motores de búsqueda múltiple
  • TMT SPS MS3
  • Identificación y cuantificación de glucopéptidos
  • Identificación y cuantificación de fósforo
  • Proteómica top-down
  • Entrecruzamiento
La caracterización completa de las proteínas puede ser difícil si realiza análisis de masa de proteínas intactas, análisis top-down y middle-down, mapeo de péptidos o flujos de trabajo de métodos de varios atributos (MAM). Acceda a los flujos de trabajo para facilitar la interpretación integral y la visualización de los datos, caracterizando con confianza sus productos biológicos con rapidez y facilidad. El software Thermo Scientific BioPharma Finder le ayuda a elegir el camino correcto para una caracterización segura de las proteínas.
Recomendado para los siguientes flujos de trabajo:
  • Análisis intacto
  • Análisis top-down y middle-down
  • Mapeo de péptidos
  • Monitorización de varios atributos (MAM)
Monitor your mass spectrometry analyses anywhere, anytime.
Controle sus análisis de espectrometría de masas en cualquier momento y lugar.
El uso de la aplicación web y de smartphone Thermo Scientific Almanac le permite acceder y administrar de forma remota los sistemas de LC-MS, lo que le permite concentrarse en otras tareas importantes durante el día.
Compruebe el estado del sistema y las adquisiciones en tiempo real, configure los correos electrónicos automatizados para que le notifiquen de una adquisición finalizada o un error, programe el acceso al instrumento, controle la utilización o envíe archivos de mantenimiento para ayudar en el diagnóstico del sistema y maximizar el tiempo de actividad.
Herramientas fundamentales de Almanac
  • Plataforma de conexión de instrumentos: administre sus sistemas y datos en una única ubicación.
  • Estado del instrumento: vea lo que sucede en tiempo real.
  • Libro de registro de instrumentos y eventos: vea fácilmente lo que ha ocurrido y registre la información importante.
  • Informes sobre el uso de instrumentos: evalúe el uso del sistema con el tiempo.
  • Programador de instrumentos: administre el acceso y la utilización del sistema.
  • Presionar para realizar el mantenimiento: minimice el tiempo que se tarda en diagnosticar problemas.
Almanac Workflow
Conecte su laboratorio: Esté siempre informado de lo que sucede en su laboratorio con cualquier dispositivo conectado a la nube. Maximice la utilización del sistema con una tendencia a largo plazo del uso del sistema y el rendimiento de las muestras mediante la comprobación de la adquisición de datos y otras muchas herramientas de productividad.
Descarga gratuita
Aplicaciones dirigidas para el espectrómetro de masas Orbitrap Fusion Lumos
Recursos