Search Thermo Fisher Scientific
Los espectrofotómetros Thermo Scientific GENESYS, diseñados para laboratorios y aulas del mundo real donde los equipos deben ser resistentes y fáciles de usar, le ofrecen una amplia gama de soluciones para análisis rutinarios y mediciones especializadas. Simplifique el muestreo con un acceso sencillo, flexibilidad y opciones que se adapten a sus diversas necesidades de análisis.
Toque, recupere su método y comience a trabajar con aplicaciones de software integradas con pantalla en directo, análisis cuantitativos, barridos, cinéticas y mediciones de longitud de onda fija
Barrido
Quant
Fijo
Amplíe las capacidades de su espectrofotómetro GENESYS con software opcional
Desde la enseñanza en el aula, hasta mediciones de rutina o descubrimiento del próximo material innovador, los espectrofotómetros GENESYS están diseñados para responder a las necesidades del laboratorio moderno actual.
Desarrollado para usuarios, diseñado para obtener resultados
¿Qué necesidades de cobertura tiene en cuanto al espectro ultravioleta y visible? Tenemos instrumentos que satisfacen las necesidades de todo el intervalo o solo la parte visible. Haga clic en las pestañas UV-Vis y Vis que se muestran a continuación para ver una comparación de nuestros instrumentos.
Para laboratorios docentes, laboratorios de investigación y controles de calidad industriales que requieren un diseño sólido, facilidad de uso y capacidad de software | Para laboratorios docentes avanzados, I + D y aplicaciones de investigación y ciencias de la vida que requieren un mayor rendimiento o control de temperatura. | Para laboratorios docentes avanzados, I + D y aplicaciones de investigación y ciencias de la vida que requieren un mayor rendimiento o control de temperatura. | Para laboratorios que requieren un doble haz con una posición de celda de referencia. | ||
Haga clic en los títulos de los instrumentos para obtener más información y ver las especificaciones. | GENESYS 50 | GENESYS 150 | BioMate 160 | GENESYS 180 | |
---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS: | |||||
Rango espectral | UV-Vis | UV-Vis | UV-Vis | UV-Vis | |
Sistema óptico | Haz dual | Haz dual | Haz dual | Doble haz | |
Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas, inclinable | Pantalla táctil de 7 pulgadas, inclinable | Pantalla táctil de 7 pulgadas, inclinable | |
Compatible con tubos de ensayo | ✓ | ||||
Portacubetas de una sola cubeta y revestimientos extraíbles y que se pueden lavar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compatible con cambiadores de celdas de 4 y 8 posiciones* | Únicamente una sola celda | ✓ | ✓ | ✓ | |
Aspirador, Peltier, compatible con sondas de fibra |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
Absorbancia, Transmisión, Concentración | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Barrido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Quant, fijo, visualización en tiempo real, OD600 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cinética | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Compatible con el software Thermo Scientific VISIONlite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Adaptador para Wi-Fi o USB, disponible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Impresora conectable, disponible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Métodos de ciencias de la vida: ensayos de ácido nucleico A260; proteínas A280 y A205, y ensayos colorimétricos de proteínas |
|
| ✓ | ||
Compartimento de muestras |
| Admite (opcional):
| Admite (opcional):
|
| |
Garantía | 2 años** | 2 años** | 2 años** | 2 años** |
** Garantía de tres años desde el registro del instrumento
Para laboratorios docentes, laboratorios de investigación y controles de calidad industriales que requieren un diseño sólido, facilidad de uso y capacidad de software | Para laboratorios docentes, laboratorios de investigación y controles de calidad industriales que requieren un diseño sólido, facilidad de uso y capacidad de software | Para la enseñanza avanzada en laboratorios, I + D y aplicaciones de investigación que requieran un mayor rendimiento o control de temperatura. | |||
Haga clic en los títulos de los instrumentos para obtener más información y ver las especificaciones. | GENESYS 30 | GENESYS 40 | GENESYS 140 | ||
---|---|---|---|---|---|
CARACTERÍSTICAS: | |||||
Rango espectral | Vis | Vis | Vis | ||
Sistema óptico | Haz simple | Haz dual | Haz dual | ||
Pantalla | Pantalla a color de 5 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas | Pantalla táctil de 7 pulgadas, inclinable | ||
Compatible con tubos de ensayo | ✓ | ✓ | |||
Compartimento de muestras lavable y extraíble | ✓ | ✓ | |||
Compatible con cambiadores de celdas de 4 y 8 posiciones* | Únicamente una sola celda | Únicamente una sola celda | ✓ | ||
Aspirador, Peltier, compatible con sondas de fibra |
| ✓ | |||
A-T-C | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Barrido | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Quant, fijo, visualización en tiempo real, OD600 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Cinética | ✓ | ✓ | |||
Compatible con el software Thermo Scientific VISIONlite | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptador para Wi-Fi o USB, disponible |
| ✓ | ✓ | ||
Impresora conectable, disponible | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Métodos de ciencias de la vida: ensayos de ácido nucleico A260; proteínas A280 y A205, y ensayos colorimétricos de proteínas |
| ||||
Compartimento de muestras |
|
| Admite (opcional):
| ||
Garantía | 2 años** | 2 años** | 2 años** |
** Garantía de tres años desde el registro del instrumento
| GENESYS 50 | GENESYS 150 | BioMate 160 | GENESYS 180 | ||
Diseño óptico | Haz dual | Doble haz | ||||
Ancho de banda espectral | 2 nm | |||||
Fuente de iluminación (vida útil habitual) | Lámpara flash de xenón (> 5 años típico; 3 años garantizados) | |||||
Detector | Dos fotodiodos de silicio | |||||
Longitud de onda | Intervalo | 190-1100 nm | ||||
Exactitud | ± 0,5 nm | |||||
Repetibilidad | < ± 0,2 nm | |||||
Velocidad de barrido | Lento, medio y rápido (hasta 1600 nm/min) | |||||
Resolución de datos | 0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm | 0,1 nm; 0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm | ||||
Fotométrico | Intervalo | De -2 A a +3,5 A | ||||
Pantalla | De -3 A a +5 A | |||||
Exactitud | ± 0,002 A a 0,5 A ± 0,004 A a 1,0 A ± 0,008 A a 2,0 A | |||||
Repetibilidad1 | ± 0,001A a 1A | |||||
Ruido2 | ≤ 0,00020 A a 0 A a 260 y 500 nm ≤ 0,00030 A a 1 A a 260 y 500 nm ≤ 0,00040 A a 2 A a 260 y 500 nm | |||||
Desviación3 | < 0,0005 A/h | |||||
Luz difusa | < 1,0 % T 198 nm (KCl) , < 0,05 % T a 220 nm (NaI), < 0,03 % T a 340 nm (NaNO2) | |||||
Planitud de línea de base | ± 0,002A | |||||
Pantalla | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, fija y de alta definición, 800 × 1280 píxeles | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable y de alta definición, 800 × 1280 píxeles | ||||
Teclado | Pantalla táctil | |||||
Compartimento de muestras | • Accesible desde la parte superior, frontal o lateral • Capaz de acomodar celdas hasta a 100 mm de trayectoria óptica • Accesorio disponible para tubos de ensayo de hasta 25 mm de diámetro y 150 mm de altura • Revestimiento del compartimento para las muestras extraíble y lavable, de colocación y sujeción magnética | Admite (opcional): • Cambiador de celdas de 8 posiciones • Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de paso óptico) • Portacubetas con termostato Peltier (20-60 °C) • Accesorio aspirador • Acoplador de sonda de fibra óptica | • Cambiador de celdas de 8 posiciones (estándar) También admite (opcional): • Cambiador de celdas de 4 posiciones (celdas de paso óptico) • Portacubetas con termostato Peltier (20-60 °C) • Accesorio aspirador • Acoplador de sonda de fibra óptica | |||
Impresora | Impresora conectable disponible | |||||
Conectividad | • El puerto USB-A admite dispositivos de memoria flash para el almacenamiento de datos y métodos • El puerto doble USB-A admite la conexión a un ordenador Windows que ejecute el software de control remoto opcional, al teclado o al ratón • Exportación de datos a la red o al ordenador mediante Ethernet o Wi-Fi • Impresión a través de USB, Ethernet o Wi-Fi | |||||
Idiomas | Inglés (disponible en breve: español, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano y tailandés) | |||||
Requisitos de alimentación | Convertidor de CA a CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100-240 V, 50-60 Hz. | |||||
Dimensiones (An × Pr × Al) | 35,5 × 38,5 × 19,5 cm (14,0" × 15,2" × 7,7") | |||||
Peso | 7,5 kg (16,5 lbs) | |||||
Garantía | 2 años estándar con ampliación de un año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo máximo de 6 meses desde la compra |
| GENESYS 30 | GENESYS 40 | GENESYS 140 | |
Diseño óptico | Haz simple | Haz dual | ||
Ancho de banda espectral | 5 nm | 5 nm | ||
Fuente de iluminación (vida útil habitual) | Tungsteno-halógeno (> 1000 horas) | Tungsteno-halógeno (> 1000 horas) | ||
Detector | Fotodiodo de silicio | Dos fotodiodos de silicio | ||
Longitud de onda | Intervalo | 325 nm-1100 nm | ||
Exactitud | ± 2 nm | ± 0,5 nm | ||
Repetibilidad | <± 1 nm | <± 0,2 nm | ||
Velocidad de barrido | Automático: hasta 1200 nm/min | Automático: hasta 1800 nm/min | ||
Resolución de datos | 1 nm | 0,2 nm; 0,5 nm; 1 nm; 2 nm; 5 nm | ||
Fotométrico | Intervalo | De -3 A a +3 A | De -3 A a +3,5 A | |
Pantalla | De -3 A a +3 A, | De -3 A a +5 A | ||
Exactitud | ± 0,002 A (0-0,3 A) 0,5 % de lectura de ABS (0,301 A-2,5 A) | ± 0,002A a 0,5A ± 0,004 A a 1,0 A ± 0,008 A a 2,0 A | ||
Repetibilidad1 | ± 0,002 A | ± 0,001A a 1A | ||
Ruido2 | ≤ 0,001 A a 0 A ≤ 0,001 A a 1 A ≤ 0,002A a 2 A | ≤ 0,00020 A a 0 A a 260 y 500 nm ≤ 0,00030 A a 1 A a 260 y 500 nm ≤ 0,00040 A a 2 A a 260 y 500 nm | ||
Desviación3 | < 0,002 A/h | <0,0010 A/h | ||
Luz difusa | < 0,1 % T a 340 nm y 400 nm | < 0,05 % T a 340 nm y 400 nm | ||
Planitud de línea de base | < 0,003A | ± 0,005A | ||
Pantalla | Pantalla en color de 32 bits diagonal de 5 pulgadas, 800 × 480 píxeles | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, fija y de alta definición, 800 × 1280 píxeles | Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, inclinable y de alta definición, 800 × 1280 píxeles | |
Teclado | Teclado de goma con 23 teclas y teclado numérico | Pantalla táctil | ||
|
| Admite (opcional):
| ||
Impresora | Impresora conectable disponible | |||
|
|
| ||
Idiomas | Inglés (disponible en breve: español, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, chino, japonés, coreano y tailandés) | |||
Requisitos de alimentación | Convertidor de CA a CC externo. Selección automática de tensión y frecuencia (Hz), 100-240 V, 50-60 Hz. | |||
Dimensiones (An × Pr × Al) | 35,5 × 38,5 × 19,5 cm (14,0" × 15,2" × 7,7") | |||
Peso | 7,5 kg (16,5 lbs) | |||
Garantía | 2 años estándar con ampliación de un año tras el registro del instrumento con Thermo Fisher Scientific en un periodo máximo de 6 meses desde la compra |
Descripción | Número de referencia |
Espectrofotómetro visible GENESYS 30 | |
Espectrofotómetro visible GENESYS 40 | |
Espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 50 | |
Espectrofotómetro visible GENESYS 140 | |
Espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 150 | |
Espectrofotómetro UV-Vis GENESYS 180 | |
Espectrofotómetro UV-Vis BioMate 160 |