Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientific ofrece accesorios para los equipos y reactivos, incluyendo el líquido envolvente, los kits de calibración y los kits de verificación del rendimiento para su uso con ensayos en sistemas Luminex. Nos comprometemos a garantizar que dispone de todos los componentes necesarios para ejecutar correctamente los ensayos de cuantificación de proteínas y expresión génica Luminex en los sistemas Luminex xMAP INTELLIFLEX, FLEXMAP 3D, LX200 o MAGPIX.
Nombre |
Descripción |
N.° de cat. |
Tamaño |
---|---|---|---|
xMAP Sheath Fluid Plus |
Medio de administración que transporta la muestra al componente óptico de los instrumentos basados en la tecnología Luminex xMAP. Es necesario para utilizar todos los sistemas Luminex 200, FLEXMAP 3D, xMAP INTELLIFLEX y xMAP INTELLIFLEX DR-SE. | 20 L |
|
xMAP Sheath Concentrate PLUS, RUO |
Medio de administración que transporta la muestra al componente óptico de los instrumentos basados en la tecnología Luminex xMAP. Es necesario para utilizar todos los sistemas Luminex 200, FLEXMAP 3D, xMAP INTELLIFLEX y xMAP INTELLIFLEX DR-SE. | 1 L |
|
MAGPIX Drive Fluid Plus | El MAGPIX Drive Fluid Plus es el medio de distribución para transportar la muestra que se está analizando en el sistema Luminex MAGPIX a los componentes ópticos. | 4050030 | 4 x 700 mL |
Producto |
Descripción |
N.° de cat. |
Tamaño de la unidad |
---|---|---|---|
INTELLIFLEX Calibration Kit |
El INTELLIFLEX Calibration Kit se utiliza con los sistemas Luminex xMAP INTELLIFLEX y Luminex xMAP INTELLIFLEX DR-SE, y se utiliza para calibrar la óptica de estos sistemas. El kit de calibración contiene todos los reactivos necesarios para la calibración de estos sistemas. |
20 reacciones |
|
INTELLIFLEX Performance Verification Kit |
El kit de verificación del rendimiento contiene todos los reactivos necesarios para verificar la calibración de los sistemas INTELLIFLEX. |
20 reacciones |
Producto |
Descripción |
N.° de cat. |
Tamaño de la unidad |
Luminex 200 Calibration Kit |
El Luminex 200 Calibration Kit se utiliza con el sistema Luminex 200 y contiene calibradores xMAP para los canales de clasificación MagPlex y MicroPlex y un calibrador para el canal indicador. |
25 usos |
|
Luminex 200 Performance Verification Kit |
El Luminex 200 Performance Verification Kit se utiliza con el sistema Luminex 200 y contiene controles xMAP utilizados para verificar la calibración de los canales de clasificación MagPlex y MicroPlex y el canal indicador. |
25 usos |
|
Automated Maintenance Plate (Luminex System)
|
La Automated Maintenance Plate (AMP) permite realizar tareas de mantenimiento y calibración sin supervisión. Compatible con el sistema Luminex 200 (cat. N.º MAP0200).
|
Única |
|
xMAP Classification Control Microspheres (CON1) |
Microesferas de poliestireno marcadas internamente con colorantes fluorescentes y destinadas a verificar la calibración y la integridad óptica del sistema Luminex 200. |
5 mL |
|
xMAP Reporter Control Microspheres (CON2) |
Microesferas de poliestireno marcadas internamente con colorantes fluorescentes. Estas microesferas de control están destinadas a verificar la calibración y la integridad óptica del sistema Luminex 200. |
5 mL |
|
xMAP Classification Calibrator Microspheres (CAL1) |
Sirven como calibradores de sistema para detectores basados en la tecnología Luminex xMAP (como Luminex 200) y están destinadas a normalizar las equipaciones para ambos canales de clasificación (CL1, CL2) y el canal discriminador de dobletes (DD). |
5 mL |
|
xMAP Reporter Calibrator Microspheres (CAL2) |
Sirven como calibradores del sistema para los detectores basados en la tecnología Luminex xMAP (como Luminex 200) y están destinados a normalizar el canal indicador (RP1). |
5 mL |
Producto |
Descripción |
N.° de cat. |
Tamaño de la unidad |
FLEXMAP 3D Calibration Kit |
El práctico kit de calibración contiene calibradores xMAP para los canales de clasificación MagPlex y MicroPlex y también incluye el calibrador para el canal indicador. |
25 reacciones |
|
FLEXMAP 3D Performance Verification Kit |
El práctico kit de verificación contiene reactivos de verificación xMAP utilizados para verificar la calibración de los canales de clasificación MagPlex y MicroPlex y el canal indicador. |
25 reacciones |
|
Basic Security Module, FLEXMAP 3D System |
El módulo de seguridad básico proporciona seguridad al permitir que un administrador configure los niveles de acceso de los usuarios. Este módulo está diseñado para el sistema FlexMAP 3D. |
Único |
Producto |
Descripción |
N.° de cat. |
Tamaño de la unidad |
---|---|---|---|
MAGPIX Calibration Kit |
Este práctico kit de calibración contiene calibradores xMAP para los canales indicadores de clasificación e indicador del sistema MAGPIX. La calibración normaliza los ajustes del sistema y ayuda a garantizar una clasificación de microesferas óptima y uniforme. |
25 reacciones |
|
MAGPIX Performance Verification Kit |
El práctico kit de verificación del rendimiento contiene reactivos de verificación xMAP que se utilizan para verificar la calibración de los canales de clasificación e indicador de MAGPIX y la integridad de la fluídica. |
25 reacciones |
|
MAGPIX Drive Fluid Plus |
El MAGPIX Drive Fluid Plus es el medio de distribución para transportar la muestra que se está analizando en el sistema Luminex MAGPIX a los componentes ópticos. |
4 x 700 mL |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.