Search Thermo Fisher Scientific
El sistema de instrumentos Luminex 200 establece la norma del multiplexado, proporcionando la capacidad de realizar hasta 100 pruebas diferentes en un único volumen de reacción en una plataforma basada en la citometría de flujo. El sistema Luminex 200 es compatible con todos los inmunoensayos multiplex Invitrogen ProcartaPlex y los ensayos de expresión génica multiplex Invitrogen QuantiGene Plex.
Principales características de los sistemas de instrumentos Luminex 200:
Multiplexado
Hasta 80 analitos por muestra mediante microesferas magnéticas
Tiempo de lectura
Placa de 96 pocillos en ≤ 45 min (hasta 12.800 pruebas/hora)
Intervalo dinámico (típico)
≥3.5 registros
Inicio/apagado diarios
≤30 minutos
| |
Sistema óptico | Láseres, APD, PMT |
Hardware | Láseres basados en citometría de flujo, APD, PMT |
Tamaño incluyendo el PC (espacio lineal en la mesa) | 115 cm x 60 cm x 50 cm |
Peso (analizador) | 49 kg (113 lb) |
Capacidad multiplex | Máx. de 100; (80 en MagPlex) |
Multiplex de ensayo comercial máximo disponible | 80 |
Aplicación | Proteína/ácido nucleico |
Volumen de muestra | De 25 a 80 µl (según el ensayo) |
Formato de placa | 96 pocillos |
Tiempo de lectura | 45 min (96 pocillos) |
Sensibilidad (dependiente del ensayo) | 0,06-1 pg/ml (inmunoensayos) |
Láser/óptica del indicador | 532 nm (verde) |
Intervalo dinámico | ≥ 3,5 registros (RP1) |
Validación operativa | Calibración, verificación y fluídica |
Conformidad con la norma 21 del CFR | Sí |
Automatización | Software de integración |
Análisis (software) | xPONENT basic plus plataforma Thermo Fisher Connect |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.