Search Thermo Fisher Scientific
Tinte | Super Bright 436 | Super Bright 600 | Super Bright 645 | Super Bright 702 | Super Bright 780 |
---|---|---|---|---|---|
Comparable a | Brilliant Violet™ 421 | Brilliant Violet™ 605 | Brilliant Violet™ 650 | Brilliant Violet™ 711 | Brilliant Violet™ 786 |
Brillo |
|
|
|
|
|
Excitación | violeta (405 nm) | violeta (405 nm) | violeta (405 nm) | violeta (405 nm) | violeta (405 nm) |
Emisión | 436 nm | 600 nm | 645 nm | 702 nm | 780 nm |
Filtro de paso sugerido | 450/50 | 610/20 | 660/20 | 710/50 | 780/60 |
Más información sobre el tinte | Ver el panel del tinte Super Bright 436 | Ver el panel del tinte Super Bright 600 | Ver el panel del tinte Super Bright 645 | Ver el panel del tinte Super Bright 702 | Ver el panel del tinte Super Bright 780 |
Comparación de datos | Ver los datos | Ver los datos | Ver los datos | Ver los datos | Ver los datos |