Search Thermo Fisher Scientific
Los sistemas de crioconservación Thermo Scientific ofrecen una solución integral desde la preparación de muestras hasta el almacenamiento y el transporte. Los componentes avanzados del sistema, junto con la probada simplicidad y fiabilidad de LN2, ofrecen productos ideales para proteger sus valiosas muestras.
Nuestros sistemas basados en nitrógeno líquido ofrecen la ventaja de tiempos de conservación prolongados y la estabilidad de la temperatura incluso en las condiciones de laboratorio más exigentes. Los sistemas basados en LN2 son muy eficientes y consumen poca energía eléctrica sin necesidad de emplear refrigerantes de hidrocarburos halogenados, lo que ayuda a mitigar la preocupación por la emisión de gases de efecto invernadero. Nuestros sistemas de crioconservación ofrecen un rendimiento excepcional al tiempo que ofrecen muchas ventajas ecológicas y un ahorro de costes a su laboratorio.
Los sistemas de crioconservación Thermo Scientific incluyen una gama completa de equipos LN2 para permitir que el proceso de crioconservación de muestras sea integral y fiable. Nuestros congeladores, para preparar las muestras de forma precisa y segura, ofrecen requisitos de temperatura criogénica y ultra baja (-80 °C) para las muestras, lo que aumenta su viabilidad a largo plazo. Hay una amplia gama de dispositivos de almacenamiento de LN2 de llenado manual y automático disponibles para ofrecer una compatibilidad óptima con los tipos de muestras, las preferencias de los recipientes de almacenamiento y los procesos de laboratorio. Los recipientes de transporte y envío compatibles con la conservación criogénica completan la oferta de equipos. En conjunto, el sistema ofrece una protección de muestras precisa, fiable y segura mientras se cumplen las necesidades exclusivas de su laboratorio.
Garantice la protección y conservación de muestras de principio a fin
Nuestros congeladores de preparación de muestras y los sistemas de almacenamiento y transporte se han diseñado para funcionar de forma conjunta, facilitar sus procesos y optimizar la seguridad de sus muestras. La compatibilidad con nuestra completa gama de herramientas de crioconservación, accesorios y productos de gestión de conservación criogénica aumenta el rendimiento y la facilidad de uso.
Los productos de almacenamiento en frío Thermo Scientific se han diseñado para optimizar la protección y la seguridad de sus muestras. Los congeladores de preparación de muestras se han especializado para eliminar el calor de forma precisa y rápida de forma que se reduzca la formación de cristales de hielo que pueden dañar las muestras antes de su conservación. Nuestro equipo de almacenamiento de crioconservación se compone de características de aislamiento avanzadas e innovaciones de diseño para garantizar la uniformidad de la temperatura en toda la unidad de almacenamiento. Se consigue una estabilidad excepcional de la temperatura, incluso en situaciones de uso diario difíciles, como aberturas prolongadas de puertas/tapas y cortes de energía. Los recipientes de transporte se elaboran con normas de estabilidad de temperatura tan exigentes que compiten con la eficacia de los equipos de almacenamiento a largo plazo.
La protección de sus muestras no termina con el excelente control de temperatura y la fiabilidad integrados en nuestros sistemas. Nuestros sistemas de crioconservación emplean diversas medidas de control de acceso y mecanismos de bloqueo para garantizar la seguridad física de los materiales almacenados.
Las alarmas y los sistemas de monitorización a distancia proporcionan una mayor tranquilidad, ya que las muestras permanecen a las temperaturas de crioconservación adecuadas. Los sensores internos son compatibles con diversos dispositivos de supervisión que registran y transmiten datos a la red o a los dispositivos inteligentes.
Nuestros sistemas de crioconservación se adaptan a una gran variedad de configuraciones de almacenamiento compatibles con la crioconservación en fase gaseosa y en fase líquida. Nuestros sistemas ofrecen una amplia gama de capacidades de conservación, independientemente de que se almacenen viales o bolsas de sangre o de que se utilicen gradillas y recipientes, cajas, varillas o pajitas.
Producto de almacenamiento | Tipo de recipiente de almacenamiento | Intervalo de capacidad del vial de 2,0 ml | Intervalo de capacidad de 250 ml de bolsas de sangre |
CryoPlus | Bastidor y recipiente | 5346-31.900 viales | 112-696 bolsas |
CryoExtra | Bastidor y recipiente | 19.500-93.000 viales | 500-1910 bolsas |
Producto de almacenamiento | Tipo de recipiente de almacenamiento | Intervalo de capacidad del vial de 2,0 ml | Intervalo de capacidad de 250 ml de bolsas de sangre |
CryoPlus | Gradilla | 6318-37.700 | 112-696 |
BioCane | Varilla o pajita | Máximo de 2000 viales/3360 pajitas | N/D |
Locator Plus | Caja | Máximo de 6000 viales | N/D |
Dado que son un campo de creciente interés en los procesos de producción académica y farmacéutica, las nuevas aplicaciones científicas de criobiología y crioconservación deben seguir suministrando resultados fiables, trazables y reproducibles. El uso de un congelador de velocidad controlada durante este proceso ayuda a guiar el biomaterial a través de puntos de congelación cruciales rápidamente con ciclos medidos. Así se garantiza una mayor precisión en la crioconservación, reduciendo al máximo las formaciones de hielo intracelular y ofreciendo mejores resultados posteriores a la descongelación, tanto para el usuario como para las propias muestras biológicas.