Search Thermo Fisher Scientific
Los congeladores Thermo Scientific Lab facilitan un almacenamiento seguro y fiable para sus satisfacer las necesidades de almacenamiento de muestras en una amplia variedad de configuraciones específicas de la aplicación.
Seleccione una de las categorías siguientes, según el tipo de muestras que tenga que almacenar, y elija entre modelos específicos que se adapten a sus necesidades de rendimiento y de configuración de características.
Descongelación automática (-30 °C) | Descongelación manual (-20 °C) | Sangre/plasma | Materiales inflamables | Almacenamiento de vacunas |
Descripción | ||||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento de muestras de rutinario a complejo en laboratorios exigentes y con problemas de espacio. La descongelación automática evita tener que retirar las muestras periódicamente. | Almacenamiento de rutinario a complejo para muestras que no toleran ni la más mínima fluctuación de temperatura en la vitrina que pueda tener lugar durante los ciclos de descongelación automática. | Conformidad con AABB, ANRC Y FDA en el ámbito del almacenamiento de muestras de sangre completa, componentes sanguíneos y plasma. | Almacenamiento seguro de productos volátiles, compuestos y disolventes conforme a NFPA y OSHA cuando se requiere un entorno sin chispa. | Conservación de alto rendimiento de la eficacia y la potencia de la vacuna mediante el cumplimiento de estrictos requisitos de la cadena de frío y tolerancias específicas de la vacuna. |
Aplicaciones típicas | ||||
Reactivos, medios de cultivo celular diarios, soluciones de tinción, membranas. | Enzimas, productos farmacéuticos y muestras que requieren un almacenamiento a -20 °C. | Sangre completa, componentes sanguíneos, plasma. | Compuestos volátiles, inflamables o explosivos y disolventes que requieren un entorno sin chispa. | Vacunas |
Capacidad | ||||
11,5 - 29,2 pies cúb. 326 - 827 L | 5 - 29,2 pies cúb. 141,5 - 827 L | 4,9 - 51,1 pies cúb. 133 - 1447 L | 5 - 23 pies cúb. 141,6 - 651 L | 1,1 - 51,1 pies cúb. 32 - 1447 L |
Configuraciones de tamaño | ||||
Tipo bajo mostrador
Una puerta vertical
Doble puerta vertical | Encima del mostrador
Tipo bajo mostrador
Una puerta vertical
Doble puerta vertical | Tipo bajo mostrador
Una puerta vertical | Tipo bajo mostrador
Una puerta vertical
Doble puerta vertical | Encima del mostrador
Tipo bajo mostrador
Una puerta vertical
Doble puerta vertical |