Search Thermo Fisher Scientific
Nuestra gama de productos aptos para usos específicos en laboratorio y de congeladores médicos facilita el almacenamiento seguro y fiable con funciones y capacidades cuidadosamente implementadas para satisfacer sus necesidades de aplicación específicas. Desde el uso cotidiano y general de laboratorio fiable hasta los exigentes requisitos de las muestras cruciales y los tratamientos que salvan vidas, nuestros congeladores se han configurado con precisión para ofrecer rendimiento y fiabilidad.
Los congeladores de laboratorio Thermo Scientific ofrecen un rendimiento fiable y cuantificable. Nuestros congeladores logran un rendimiento continuo excelente en métricas clave como las fluctuaciones de temperatura en la vitrina a lo largo del tiempo (variabilidad de picos), la diferencia de esas mediciones en toda la vitrina (uniformidad) y las variaciones de temperatura en ubicaciones específicas dentro de la vitrina (estabilidad). Nuestros congeladores se han sometido a pruebas mediante sensores en toda la vitrina en entornos de pruebas rigurosos y reales para garantizar un almacenamiento de muestras uniforme, seguro y fiable.
Las frecuentes aperturas de puertas o las muestras que se introducen en un refrigerador crean una carga de calor considerable y la capacidad de enfriamiento para recuperarse rápidamente es fundamental para el rendimiento. La circulación de aire forzada por ventilador favorece la uniformidad de la temperatura y una recuperación más rápida a partir de temperaturas que se encuentran fuera del intervalo. Esta capacidad es especialmente importante para laboratorios con una amplia carga de trabajo y en los que se almacenan muestras biológicas con una baja tolerancia a las fluctuaciones de temperatura.
Garantía líder
Thermo Scientific respalda sus congeladores y ofrece una garantía completa de hasta dos años en piezas y mano de obra y de hasta 10 años en nuestros compresores V-Drive.
Fabricación de calidad
Cada detalle de nuestros congeladores de laboratorio se tiene en cuenta y se diseña con los materiales de la más alta calidad para cumplir con nuestros exigentes estándares de rendimiento del almacenamiento en frío y durabilidad a largo plazo. Prueba de ello son el interior de acero laminado en frío, de alto grado y resistente a los arañazos, y el exterior con acabados de pintura en polvo y resina epoxi que resisten el desgaste físico y medioambiental. Los interiores con recubrimiento de polipropileno perfectos de una sola pieza o las opciones de galveneel ofrecen una mayor resistencia de la pared interior y facilitan la limpieza. Las juntas herméticas de celdas cerradas facilitan un sellado seguro de la puerta. Estos elementos, aparentemente menos importantes, aportan valor añadido a un congelador con un diseño excelente que es capaz de cumplir con creces las normas de calidad, seguridad y regulación de acuerdo con UL, NFPA, AABB, NSF 456 y OSHA, así como sus exigencias en cuanto a la durabilidad.
Asistencia y servicio de primera clase
Los clientes de Thermo Scientific disfrutan de acceso a la red más grande de profesionales de servicios de equipos de laboratorio del mundo, con tiempos de respuesta rápidos, servicio y resolución de problemas en remoto y un historial de excelencia en el servicio durante 50 años. Los programas fiables de cumplimiento y mantenimiento preventivo se han diseñado para que, al adquirirlo, no tenga que preocuparse por nada. Si alguna vez hay un problema con el congelador, le garantizamos que se resolverá rápidamente, con un tiempo de inactividad mínimo.
Nuestros congeladores se han diseñado para conseguir la sostenibilidad medioambiental sin tener que sacrificar el rendimiento. Abordamos la sostenibilidad centrándonos en la eficiencia energética, los avances en la tecnología de refrigeración y el uso de técnicas y materiales de fabricación respetuosos con el medio ambiente.
Los detalles aparentemente insignificantes pueden marcar una gran diferencia cuando se plantea con qué frecuencia y cuánto tiempo va utilizar su congelador en entornos sanitarios y en el laboratorio. Con más de 70 años de experiencia en la fabricación de refrigeradores y de colaboración con nuestros clientes, hemos implementado características de diseño e ingeniería que diferencian nuestros equipos y que suponen un gran valor añadido para sus instalaciones.
La seguridad de los valores nominales predefinidos en fábrica y que se accionan mediante una clave bloquea los valores de la temperatura y la alarma para minimizar los errores y ayudar a evitar la manipulación. Los sistemas de alarma con advertencias acústicas y visuales integradas de exceso/defecto de temperatura, de puerta entreabierta o de fallo de alimentación alertan al personal cuando los niveles de temperatura se encuentran fuera del intervalo. Entre las características de ajuste de la alarma figuran la tono de aviso, el restablecimiento automático, el silencio de la alarma, las opciones de prueba de los botones pulsadores y los contactos de alarma en remoto para su tranquilidad. Los bloqueos de las puertas proporcionan un nivel de seguridad adicional a su almacenamiento de muestras valiosas.
Las configuraciones de características diseñadas especialmente, que son compatibles con las exigencias del tipo de muestra con el que trabaja y con las necesidades de su laboratorio, definen nuestra amplia gama de congeladores de laboratorio. Nuestros congeladores se ofrecen en tres líneas de productos generales que aportan características y gamas de tecnología de acuerdo a las necesidades de su laboratorio.
Serie TSX | Serie TSG | Serie TSV |
Congeladores avanzados de alto rendimiento para muestras de laboratorio cruciales sensibles a la temperatura y para alcanzar los niveles más altos de seguridad de las muestras. | Congeladores fiables para entornos de laboratorio con elevado volumen de trabajo, donde son necesarios una gran fiabilidad para el almacenamiento semicrítico, un control preciso de la temperatura y excelentes funciones operativas. | Congeladores fiables, económicos y sencillos de utilizar desde el primer momento para muestras no críticas y necesidades de laboratorio básicas. Gran rendimiento con menor coste. |
Tecnología de refrigeración orientada al rendimiento | ||
Excepcionalidad: Compresor de accionamiento variable V-Drive Descongelación automática totalmente adaptable Descongelación manual totalmente adaptable | Precisión: Compresor de una sola velocidad Descongelación automática adaptable | Fiabilidad: Compresor de una sola velocidad Descongelación automática Descongelación manual |
Aplicaciones típicas | ||
Vacunas, enzimas, quimioterapia y compuestos farmacéuticos, productos médicos y de laboratorio que requieren un entorno de almacenamiento controlado con precisión.
| Reactivos, medios, proteínas y almacenamiento de muestras fiable.
| Requisitos básicos de aplicación biomédica. |
Configuraciones específicas de aplicaciones
Cada una de nuestras líneas de productos (TSX, TSG y TSV) contiene configuraciones específicas de aplicaciones que ofrecen características y certificaciones clave adaptadas al tipo de muestras con las que trabaja. Estos modelos se adaptan de forma precisa a sus requisitos de rendimiento.