Accesorios para centrífugas de sobremesa
Soluciones de trabajo versátiles y fiables para el laboratorio, grandes capacidades con tamaño reducido.
Ver demostración
Cestillos de rotor, adaptadores y tapas
Optimice la productividad, la comodidad y el rendimiento con los accesorios adecuados para el rotor y la aplicación. Elija entre una amplia selección de formas y tamaños de adaptador para rotores basculantes y de ángulo fijo y cestillos para rotores basculantes. Para la biocontención, las tapas ClickSeal™ tiene el tamaño preciso para adaptarse a diversas formas de cestillo y rotores de ángulo fijo.
Instrumentos de centrifugación
Busque el recipiente perfecto para su aplicación de separación de centrífuga, desde sedimentación de grandes volúmenes hasta aislamiento de ADN, con los instrumentos de centrifugación Thermo Scientific™ Nalgene™ y Nunc™. Ofrecemos una amplia selección de tubos y botellas en tamaños de 10 ml a 2 l, con perfiles cónicos y de fondo redondo y una selección de tapones seguros.
Productos relacionados
Lavador de células
El lavador de células CW3 se ha diseñado para llevar a cabo un lavado de células sanguíneas completo y reproducible en tan solo tres minutos. Los programas se pueden automatizar para ahorrar una gran cantidad de tiempo o manipularlos de forma manual para que se puedan supervisar a cada paso. Elija un rotor de 12 o 24 posiciones para adaptarse a los requisitos del protocolo. El instrumento cuenta con un teclado fácil de usar y alertas para indicar determinadas condiciones, como los niveles bajos de solución salina y la finalización de la ejecución.
Capacidad 24 tubos
Velocidad máxima
3000 rpm (centrífuga)
1200 rpm (lavado)
350 a 500 rpm (decantado)
RCF máxima
1180 x g (centrífuga)
190 x g (lavado)
Dimensiones (Al x An x F)
15,87 x 10,16 x 9,52 cm (16,1 x 14,6 x 17,7 pulg)
(41 x 37 x 45 cm)
Peso 61,6 lb (28,0 kg)