Search Thermo Fisher Scientific
Tanto si su laboratorio realiza centrifugados rápidos por pulsos como si hace aplicaciones clínicas o separaciones de investigación más complejas, sin duda encontrará una centrífuga de sobremesa Thermo Scientific™ que está a la altura de su labor. Nuestras centrífugas de sobremesa se distribuyen en cinco categorías. Cada categoría de centrífuga también ofrece una gran variedad opciones de rotores, ventilación o refrigeración compatibles, así como alternativas de biocontención.
Sugerencia: ¿Necesita una centrífuga de sobremesa con velocidad máxima? Descubra la microultracentrífuga de sobremesa Sorvall™ MTX-150, con velocidades de hasta 150.000 rpm.
|
|
|
|
|
Aplicaciones típicas | ||||
Centrifugado por pulsos, PCR, separaciones de células con microfiltro, protocolos de HPLC | Procesamiento básico de microtubos, minipreparaciones de ácido nucleico y capilares de hematocrito | Cultivo celular, biología molecular, diagnóstico clínico | Investigación básica y clínica, aplicaciones con protocolos repetitivos | Investigación avanzada, entornos controlados |
Capacidad máx. | ||||
12 x 2 ml | 24 x 2 ml | 4 x 145 ml | 1,6 l o 4 l | |
Rendimiento (velocidad máx., RCF máx.) | ||||
12.500 rpm 9800 x g | 14.800 rpm 21.000 x g | 17.850 rpm 30.279 x g | 15.200 rpm 25.830 x g | |
Rotores compatibles | ||||
Se incluyen dos rotores para microtubos y tiras de PCR | Se incluye un rotor y existen otros rotores opcionales específicos disponibles para cada aplicación | Rotores generales y específicos para aplicaciones | Selección de rotores versátiles | La variedad más amplia de rotores |
Versión con refrigeración | ||||
--- | ||||
Configuración del modelo en el suelo | ||||
--- | --- | Con gran capacidad de desplazamiento, únicamente con refrigeración | --- | Adecuado para salas estériles, con ventilación y refrigeradas |
Tipo de pantalla | ||||
Con retroiluminación y capacidad de personalización (mySPIN 12) | LCD | Pantalla táctil a todo color (en algunos modelos) | ||
Programas | ||||
Ajustes de temporizador, velocidad y RCF (mySPIN 12) | Temporizador | Accesos directos a tres o cuatro aplicaciones y a un máximo de 96 desde la carpeta | Seis accesos directos | Acceso máximo a 100 a través de la pantalla táctil |
Modelos compatibles con IVD | ||||
--- |
Capacidad máxima: especifica el volumen total que se puede centrifugar durante cada ciclo.
Rendimiento: se define en función de la combinación de la centrífuga y el rotor. Una función que implica la velocidad máxima en rpm y la fuerza centrífuga relativa (RCF o fuerza g) necesarias para su aplicación.
Refrigeración: la mayoría de las centrífugas de sobremesa están disponibles en modelos con ventilación o refrigeración. Los modelos con ventilación son idóneos para muestras que no sean sensibles a la temperatura. Se recomiendan modelos con refrigeración siempre que se utilicen muestras a las que puede afectar negativamente un aumento de la temperatura.
Una vez que haya encontrado la categoría de centrífuga de sobremesa que mejor se adapta a sus necesidades, puede explorar diferentes modelos y seleccionar el que más adecuado para su laboratorio.