Características de la centrífuga de sobremesa
Soluciones de trabajo versátiles y fiables para el laboratorio, grandes capacidades con tamaño reducido.
Ver demostración
Características de la centrífuga de sobremesa
Las centrífugas de sobremesa son perfectas para laboratorios que cuentan con un espacio limitado y una gran variedad de aplicaciones. Estas centrífugas son fáciles de manejar, cuentan con un diseño ergonómico y aumentan la eficacia del laboratorio. Por ejemplo, la mayor parte de las centrífugas de sobremesa son compatibles con el sistema Auto-Lock™, que sirve para intercambiar rápidamente los rotores con una mano y ofrecer de este modo versatilidad de aplicación y un rendimiento óptimo. Las centrífugas de sobremesa se fabrican con materiales de calidad para ofrecer resistencia y durabilidad, junto con una amplia resistencia química, y para garantizar el tiempo de actividad y el rendimiento constante que se espera de este tipo equipos de trabajo del laboratorio
Compare los modelos de centrífugas de sobremesa mediante nuestra guía de selección
Ventajas en cuanto a la seguridad
Las centrífugas de sobremesa se han diseñado para garantizar un funcionamiento con total seguridad. Por ejemplo, el diseño reduce al máximo los posibles puntos de contacto al abrir y cerrar la tapa y su cierre motorizado aporta una protección adicional. Una señal de agarre en la tapa indica la ubicación más fácil para poder cerrarla con una sola mano. La cámara cuenta con un diseño de alcance mejorado para que tanto la carga como la descarga del rotor y del recipiente sean más seguras.
Control táctil
La interfaz de pantalla táctil más reciente de las centrífugas de la serie Pro permite, gracias a la barra de menús y a botones sencillos, que la programación sea más sencilla que nunca. Gracias al dispositivo de seguimiento de tiempo más grande y a las alertas visuales y sonoras al final de ejecución, puede supervisar cómodamente los análisis, incluso desde el laboratorio. El inicio programado con anterioridad del compresor prepara la centrífuga de forma que pueda funcionar de inmediato cuando llegue y el apagado prolonga la vida útil del compresor y reduce los costes de energía.
Selección incomparable de rotores
Hay una gama completa de rotores basculantes y de ángulo fijo disponible para centrífugas de sobremesa. Muchos rotores se han fabricado con materiales innovadores y ligeros que resisten la corrosión y el desgaste y son compatibles con las tapas de biocontención ClickSeal™
Minicentrífugas: versátiles y eficientes
Nuestras minicentrífugas mySPIN, con la plataforma de sobremesa más pequeña, están disponibles en dos velocidades, 6300 y 12.500 rpm. Son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones, desde la separación de células de microfiltro y protocolos HPLC hasta PCR, así como para aplicaciones clínicas y de diagnóstico. Estas centrífugas funcionan en silencio y con un bajo nivel de vibración. Su reducido tamaño permite un uso tan eficaz del espacio que son perfectas para una estación de trabajo individual.
Minicentrífugas mySPIN 
Se incluyen dos rotores compatibles con microtubos de 0,2, 1,5 y 2 ml, así como tiras de PCR. Cambie los rotores rápidamente, sin necesidad de herramientas.
Microcentrífugas: muestras pequeñas, procesamiento rápido
Las microcentrífugas Thermo Scientific llevan a cabo una gran variedad de protocolos de microvolúmenes con aceleración y deceleración rápidas. Estas centrífugas ofrecen muchas opciones, entre otras, la posibilidad de elegir entre dos niveles de rendimiento, modelos ventilados o refrigerados y rotores opcionales para adaptarse a su aplicación. Encuentre la combinación perfecta de capacidades para el procesamiento básico de microtubos, minipreparaciones de ácido nucleico, columnas de centrifugación y pruebas de hematocrito.
Muestras pequeñas, procesamiento rápido
Los modelos de microcentrífuga de 21.100 x g son ideales para aplicaciones de investigación de gama alta que exigen ciclos más rápidos, y los modelos de 17.000 x g son excelentes para el trabajo rutinario del laboratorio. Todas las microcentrífugas cuentan con controles intuitivos, pantallas de fácil lectura y cierre de tapa con un solo clic.
Dos rotores estándar
Con las microcentrífugas se incluyen dos rotores estándar, fabricados con un polímero ligero diseñado para resistir la corrosión, que admiten microtubos de 1,5, 2 y 5 ml. Otros rotores de polímero son compatibles con microtubos de 0,2 y 0,5 ml, tubos de tiras de PCR y tubos capilares de hematocrito. Algunos rotores contienen tapas de biocontención ClickSeal™ para que las muestras estén aún más protegidas.
Mesas de trabajo compactas: elevada RCF, tamaño pequeño
Esta pequeña plataforma de sobremesa se ha concebido como dispositivo portátil y puede desplazarse sin problemas de una aplicación a otra y de un laboratorio a otro. Esta portabilidad, combinada con una selección de modelos ventilados y refrigerados y una amplia gama de rotores con elevada RCF, aporta la versatilidad necesaria para satisfacer los requisitos que se encuentran en constante evolución. Los rotores de microvolumen procesan tubos de microlitros de hasta 30.279 g de forma que sean compatibles con los cultivos celulares, la biología molecular y las aplicaciones de diagnóstico clínico. Estos modelos pueden funcionar con niveles de ruido muy reducidos, de hasta 52 dBA para que las perturbaciones sean mínimas en el entorno de laboratorio.
Elevada RCF, tamaño pequeño
Las dimensiones de nuestras centrífugas de sobremesa compactas son extremadamente pequeñas, de hasta 12,2 x 14,6 x 18,9 pulg. (31 x 37 x 48 cm), y pueden encajar en laboratorios con espacios especialmente reducidos. Puede elegir la configuración en el suelo con altura regulable, de forma que ya no sea necesario un espacio de sobremesa, y obtener así la máxima versatilidad y portabilidad.
Pantalla grande y brillante
La pantalla grande y brillante de las centrífugas de sobremesa compactas aporta gran facilidad de lectura incluso desde la distancia en el laboratorio. En el panel de control se muestran las instrucciones sobre la programación, las condiciones de ejecución, las alertas y los mensajes de servicio.
Modelos de sobremesa de uso general: calidad y repetibilidad
Estas centrífugas están a la altura de su descripción: las plataformas de sobremesa más versátiles. Sus unidades de rendimiento medio se han diseñado para trabajar en aplicaciones que exigen coherencia, repetibilidad y alto rendimiento, como la investigación básica y las aplicaciones clínicas con protocolos repetitivos. Su diseño ergonómico y facilidad de uso los convierten en una solución estable y fiable para laboratorios en los que hay varios usuarios. Elija entre la configuración de capacidad de 1,6 l o 4 l, que se encuentra disponible en los modelos con ventilación y refrigerados, para satisfacer sus necesidades.
Excepcionalmente versátil para ajustes con varios usuarios
Los modelos con capacidad de 1,6 l con compatibles con hasta 14 rotores basculantes y de ángulo fijo opcionales. Para sacar el máximo partido a la capacidad en modelos de 4 l, el rotor TX-1000 cuenta con un espacio muy amplio y puede funcionar con hasta 196 tubos de sangre y 40 tubos cónicos de 50 ml.
El sistema Auto-Lock ™ le permite cambiar fácilmente entre rotores de forma segura en segundos, con una mano, para una mayor flexibilidad. 
Panel de control LCD brillante y fácil de usar
Es posible acceder directamente a los programas mediante seis botones. Simplemente hay que desplazarse e introducir los parámetros de velocidad, tiempo, temperatura, aceleración y deceleración. Seleccione una ejecución por pulsos o abra la tapa con solo pulsar un botón. El panel se muestra en diferentes idiomas, como inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés y ruso. 
Modelos de sobremesa de alto rendimiento: las velocidades más altas, la mayoría de los rotores
Esta plataforma se ha diseñado para ofrecer un rendimiento que incorpora potentes unidades y capacidades de programación de bajo consumo para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de investigación más exigentes o trabajar en entornos controlados como salas estériles. Saque partido a la versatilidad con una amplia gama de rotores, desde los de ángulo fijo para tubos de 1,5 ml hasta el basculante para botellas de gran capacidad, configuraciones de capacidad de 1,6 l y 4 l y una selección de modelos refrigerados, con ventilación e instalación en el suelo que se adapten de forma óptima a las necesidades de su laboratorio.
Potencia para obtener un alto rendimiento
Alcance velocidades de hasta 15.200 rpm, con un resultado de RCF de hasta 25.830. Lleve a cabo múltiples aplicaciones en la misma centrífuga con una selección de hasta 19 rotores diferentes y una variedad de opciones de adaptador.
Centrífugas de sobremesa de alto rendimiento
Con controles que combinan la facilidad de uso con opciones mejoradas para adaptarse a muchos protocolos. Acceda a una programación sencilla mediante una pantalla táctil moderna e intuitiva con una barra de menús, una barra de progreso en modo faro, un botón de estado de la centrífuga y mucho más.