Bitumen testing
瀝青及其應用
瀝青是一種原油提煉加工的產物,也是數種天然碳氫化合物的混合物。瀝青可用於屋頂建蓋、密封與絕緣;最常見的應用是路面鋪設。瀝青可作為一種黏結劑,用於黏結道路、停車場、跑道等最上層瀝青 (混凝土) 層的礦物成分 (碎石)。交通繁忙及暴露於極端氣候,可能會對道路造成溝槽或裂縫等不良影響。因此亟需新的瀝青混凝土配方,更為耐用且更能承受與日俱增的車流量以及極端的氣候條件。
瀝青黏結劑的流變學特性,在新配方的開發上扮演重要角色。過去數十年來已定義了一組流變學測試流程,可確保對瀝青黏結材料有一致性的品質控制。以下說明最常見的流變學檢測方法。
聯絡我們      要求示範
SHRP 超級鋪面效能評比
多應力蠕變恢復測試
  • 根據 AASHTO T315、ASTM D7405、DIN EN 16659 或 FGSV AL 723
  • 測量幾何:25 mm 平行板件
  • 溫度範圍:介於 50 °C 至 80 °C 之間
  • 測量模式:在兩個不同的壓力值 (0.1 和 3.2 kPa) 下進行多重蠕變和恢復測試
  • 在原始與 RTFOT / PAV 老化瀝青黏結劑上進行 (RTFOT 老化樣本用於性能評比)
  • 根據 AASHTO M332,結果可用於效能評比
  • 取得資料:
    • 判斷兩個壓力等級下,平均恢復百分比、未恢復蠕變符合性、未恢復蠕變符合性之間的百分比差異 
    • 結果會與抗車轍能力相關,並鑑別調節劑的影響
溫度上升的情況下,瀝青黏結劑的黏度判定
其他標準合規測試方法
  • AASHTO TP 123 (測量瀝青黏結劑產出的能源和彈性恢復)
    兩種類型測試:一種為延長期間的單調剪應;一種為縮短期間的單調剪應,隨後進行延長的弛緩程序。
  • DIN EN 14770 (複雜剪應模數和相位角度的測定)
    在更大的頻率和溫度範圍內進行振盪測試。
  • FGSV AL 720 (黏結劑快速特性分析測試)
    在 20 °C 至 90 °C 的溫度範圍內,測量複雜的剪應模數和相位角度。
  • FGSV AL 722 (以固定剪應速率進行測試)
    在 150 °C 至 70 °C 的溫度範圍內,以固定剪應速率進行旋轉測試。
  • FGSV AL 724 – 溫度掃描
    在 30 °C 與 90 °C 兩個不同溫度下,測定複雜剪應模數與相位角度。
超越標準的流變學
HAAKE MARS 40 / 60 Rheometer platform for measurements beyond the standards
瞭解瀝青在分子層級的流變行為:
  • 同步流變與 FTIR 光譜測量
  • ATR (衰减全反射) 原理
  • 在剪應/變形和溫度下,分析分子層級的結構變化
  • 亦提供所有符合標準的瀝青測量例行程序
所有現有標準概覽
  • AASHTO TP123       BYET
  • AASHTO T315         SHRP-測試
  • AASHTO M320        效能評比的標準規格 - SHRP
  • AASHTO T316         旋轉式黏度搭配圓筒
  • AASHTO T350         MSCR- 測試
  • AASHTO M332        效能評比的標準規格 - MSCR
  • ASTM D4402          旋轉式黏度搭配圓筒,最高 200 °C
  • ASTM D7175          SHRP-測試
  • ASTM D7405          MSCR-測試
  • DIN EN 13302        旋轉式黏度搭配圓筒
  • DIN EN 13702        旋轉式黏度搭配錐形 & 板
  • DIN EN 14770        複雜模數和相位角度
  • DIN EN 16659        MSCR-測試
  • FGSV AL 720          BTSV-測試
  • FGSV AL 721          固定剪應速率
  • FGSV AL 722          溫度掃描
  • FGSV AL 723          MSCR-測試
  • 可應要求提供其他標準
瀝青流變學精選儀器
HAAKE MARS iQ Rheometer for standard compliant measurements
HAAKE MARS iQ Rheometer 適用於標準合規測量
HAAKE MARS 40 / 60 Rheometer platform for measurements beyond the standards
HAAKE MARS 40 / 60 超越標準以流變儀平台進行測量
觀看動態剪應流變儀的運作情形