Search Thermo Fisher Scientific
在細節最重要的分析實驗室 (以微米和分鐘測量生產力時),請向 Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR 顯微鏡尋求解答。
本研究級顯微鏡可協助您快速找出並辨識各種微量物質、夾雜物、雜質、微粒和樣本內的材料分佈,且能提供絕佳的清晰度和精準度。乾淨、可調適的使用者介面為所有使用者提供更高的彈性與可用性,從專家到新手都適用。Nicolet RaptIR FTIR 顯微鏡對各種產業或應用都能快速提供解答。
觀賞 Nicolet RaptIR FTIR 顯微鏡的虛擬 3D 導覽行程。
Nicolet RaptIR FTIR 顯微鏡的適應性設計適合各行各業和技能等級的科學家。本產品採用最新科技設計,確保您在工作流程的每個步驟都能獲得清晰銳利的影像、快速準確的分析。
Nicolet RaptIR FTIR 顯微鏡可自動確保您隨時隨地都能上手使用。
開放式及重型載物台可裝載最大厚 40 公釐和重 5 公斤的樣品。
高解析度相機和接目鏡能顯示清晰的影像,而調適性 UI 和便於操作的搖桿則可提供簡易至極的使用者體驗。
4 倍與 15 倍的接物鏡可讓您清楚檢視整個樣品,並將焦點放在最微小的細節上。
利用顯微鏡的紅外線功能,以前所未有的速度涵蓋大範圍,以高於 5 微米的解析度在每秒高達 10 光譜的速度下檢查樣品。
Paradigm 軟體 64 位元作業系統和 UI 可簡化整個分析程序。
Nicolet RaptIR FTIR 顯微鏡可協助將資料傳輸為各式各樣正式且可完全自訂的格式,以傳送給您的負責人。
Nicolet RaptIR FTIR 顯微鏡可自動確保您隨時隨地都能上手使用。
開放式及重型載物台可裝載最大厚 40 公釐和重 5 公斤的樣品。
高解析度相機和接目鏡能顯示清晰的影像,而調適性 UI 和便於操作的搖桿則可提供簡易至極的使用者體驗。
4 倍與 15 倍的接物鏡可讓您清楚檢視整個樣品,並將焦點放在最微小的細節上。
利用顯微鏡的紅外線功能,以前所未有的速度涵蓋大範圍,以高於 5 微米的解析度在每秒高達 10 光譜的速度下檢查樣品。
Paradigm 軟體 64 位元作業系統和 UI 可簡化整個分析程序。
Nicolet RaptIR FTIR 顯微鏡可協助將資料傳輸為各式各樣正式且可完全自訂的格式,以傳送給您的負責人。
多功能性可讓您分析各種應用,例如:
Thermo Scientific OMNIC Paradigm 軟體可讓您快速瀏覽並分析複雜樣本。它採用資料庫格式來收集資料,充分利用 Windows 10 作業系統的功能,並收集壯觀的大型地圖,讓您能收集多個目標區域。
軟體具簡潔、可調適的使用者介面可讓專業人士與新手使用者取得他們想要尋找的資料:
Nicolet RaptIR FTIR 顯微鏡始終與 Thermo Scientific Nicolet FTIR 光譜儀搭配。
將它與 Thermo Scientific Nicolet iS50 FTIR 光譜儀 搭配使用可提供更廣泛的功能,包括 FT-Raman、TGA-IR、NIR、遠紅外線和鑽石 ATR,用於應對複雜的分析挑戰。無論是對粉末、液體、氣體或微米大小的微粒進行研究,此種組合都能讓您更快地找到答案。