瞭解更多拉曼光譜法,並獲取所需資源
造訪我們的拉曼光譜法學院,瞭解拉曼光譜法的基本原理,以及如何將這項技術應用到研究、分析及品質保證和品質管控活動。也請瀏覽本頁底部的資源,瞭解如何將 Thermo Scientific 拉曼光譜儀和顯微鏡用於您的特定應用。 
拉曼光譜法資源
材料分析解決方案手冊
無論是發現新材料、解決分析問題還是確保產品品質,材料分析儀器都需要快速提供想要的明確答案!在這本手冊中,闡述適用於各種應用的解決方案。
Thermo Scientific DXR3 產品系列規格
使用 Thermo Scientific DXR3 拉曼儀器系列,進階成像選項可以更迅速提供拉曼數據。瞭解更多DXR3 儀器。
顯微光譜法選型指南
發現最好的 Thermo Scientific Nicolet FTIR 光譜儀、Nicolet IR 顯微鏡或 Thermo Scientific DXR3 顯微光譜系統,滿足日常所需並因應您不斷增長的需求。
拉曼顯微鏡—基本知識簡介手冊
瞭解這一寶貴顯微光譜技術的歷史和背景。介紹拉曼的實際應用,以及如何解決常見問題。
拉曼顯微鏡和拉曼光譜法的其他資源
瞭解更多拉曼顯微鏡和拉曼光譜法,以及使用該技術進行分析的不同應用。您會發現許多不同的應用筆記、白皮書、電子書和網路研討會,應用領域從食品飲料業到製藥業俱全。  
拉曼隨選網路研討會
拉曼光譜法是種多功能的振動技術,擅長鑑別固體和液體中的有機和無機化合物。拉曼光譜是非破壞性技術,幾乎無需樣品製備。
我們提供一系列半小時到一小時的免費網路研討會,揭露 Thermo Scientific 拉曼儀器如何提升您的工作成果。
拉曼簡介
適用於共用學術實驗室的拉曼顯微鏡和成像技術
拉曼光譜法攸關許多應用科學學科的競爭性學術研究,包括材料科學、生命科學研究以及化學和生物工程。鑒於拉曼顯微鏡和成像技術的進步,使得各種專業知識或研究領域的研究人員都能夠使用該技術。
在本次網路研討會中,我們將探討:
  • 一所領先的研究型大學,是如何改變其研究方法,縮短取得成果的時間,並增加出版物的數量和品質
  • 目前使用先進拉曼顯微鏡進行研究的範例
介紹拉曼顯微鏡和成像技術,如何有助於解決您的研究問題。
拉曼光譜法這種寶貴的實驗室工具正在迅速積聚勢頭—— 對 1929 年發現的該技術實為有趣的發展。與我們一起瞭解為什麼會出現這種增長、成因為何,並介紹如何瀏覽拉曼系統的配置流程,然後獲得有意義的結果。最後,我們將歸結拉曼在哪些領域取得重大進展,如碳材料(鑽石、奈米管和石墨烯)和矽。
在本次網路研討會中,我們將探討:
  • 介紹為什麼有這麼多的雷射、偵測器和光柵可供選擇
  • 介紹螢光對拉曼光譜的影響
  • 探索拉曼的成功故事
拉曼成像技術
重新思考拉曼:適用於共用學術實驗室的拉曼顯微鏡和成像技術
拉曼光譜法攸關許多應用科學學科的競爭性學術研究,包括材料科學、生命科學研究以及化學和生物工程。鑒於拉曼顯微鏡和成像技術的進步,使得各種專業知識或研究領域的研究人員都能夠使用該技術。
在本次網路研討會中,我們將探討:
  • 一所領先的研究型大學,是如何改變其研究方法,縮短取得成果的時間,並增加出版物的數量和品質
  • 目前使用先進拉曼顯微鏡進行研究的範例
  • 介紹拉曼顯微鏡和成像技術,如何有助於解決您的研究問題。
石墨烯及其複合材料因為機械、電氣和化學特性,仍然是理想的材料。從輕量強健的先進複合材料、可撓性電子產品、提升速度並縮小體積的微電子裝置、一直到功能效率雙雙提升的太陽能電池技術,可能會徹底改變整個行業,但有關按比例放大製程的挑戰仍有待解決。
本次網路研討會介紹如何利用拉曼成像技術,克服與石墨烯和碳奈米管的技術開發相關的挑戰。我們的內容將涵蓋:
  • 利用以圖像為中心的方法,透過直觀的介面,進行化學成像
  • 簡化收集參數設定,並使用即時判讀來獲得即時的視覺結果
  • 提供的具體範例,將展示拉曼成像技術如何為石墨烯及其複合材料提供重要的見解
藥品配方通常是複雜的混合物,需要仔細查證和理解。拉曼光譜法是種行之有效的方法,用於鑑別和驗證是否存在各種不同成分,並提供有關分子結構和化學環境的詳細資訊。 拉曼成像技術在分析中增加空間維度,將拉曼光譜法的威力擴展到整個樣品。
部分有關拉曼成像技術的藥品評估應用包括:
  • 揭露成分的空間分布—同質性和含量均勻性
  • 評估粒子大小,包括成分的相對百分比
  • 區分並顯示化學相似的成分,如多晶型物
  • 快速勘測較大區域,並詳細研究較小區域
拉曼成像技術應用於生命科學研究,可為細胞生物學提供獨特的分析能力,能夠在亞微米空間解析度下對生物系統進行無標記特徵分析。拉曼成像技術能夠視覺化暫時立體呈現活體樣品,以非侵入性方式理解分子組成和動力學,使其成為有細胞分析前途的工具。DXRxi 拉曼成像顯微鏡可在標本原生環境中進行成分的化學成像,讓用戶能夠藉此研究活體標本。我們將說明這一有效的技術,如何應用於活體人體細胞、細菌細胞和模式生物上。
本次網路研討會將探討的主題包括:
  • 從活體細胞所收集的拉曼影像,顯示了生物成分的分布,包括核酸、細胞色素 c、脂質和蛋白質。
  • 拉曼成像技術應用於活體細胞、細菌細胞和模式生物的化學分析範例。
在這個精通能源的社會中,可看到再生能源的需求日益增加,以及儲能方面的新趨勢。在目前市售充電電池中,儘管鋰離子電池可提供最高的能量密度,但該技術仍有大幅改善空間。各方研究人員無不尋求解決方案,以瞭解鋰離子電池中的各種材料和化學效應。關鍵就在如何突破該技術限制的天花板,而在全面瞭解鋰離子電池的部分,則包括電池內部的化學成分。
本次網路研討會介紹鋰離子電池的工作原理,以及實際上,實驗室研究哪些類型的問題。這將是一系列以解決方案為中心的網路研討會第一部分,展示我們如何幫助解決鋰離子電池的複雜謎團。
介紹的內容包括:
  • 定義的鋰離子電池
  • 所討論的主要研究項目
  • 有影響的電池元件
  • 鋰離子電池問題
能源需求的增長、能源系統的技術轉型,都需要更新、更好的電池材料。電動汽車能否成功、替代能源的引入,都高度依賴能量密度更高、使用壽命更長的新型電池。技術現狀就是鋰離子電池,但在鋰離子技術之外,還有很多改進和研究的可能性,如鎂和鈉。發展重點在開發新材料和改良現有材料,以獲得更好的陽極、陰極、隔板和電解質。然而,在將這些新材料應用於市售電池之前,有必要在實驗室環境中對其進行特徵分析和測試。 
本次網路研討會介紹電池材料特徵分析的基本原理,以及執行這些測試所需的特殊設備。具體內容涵蓋:
測試電池材料的基本原理:
  • 2 對 3 電極測量
  • 光學 原位 測量
典型案例研究:
  • PAT 系列測試單元
  • 用於拉曼光譜法的 原位 測試單元
最近發現碳的新同素異形體、亦即碳奈米管和石墨烯,為工程材料領域開闢令人振奮的新機會。這些材料可以擁有哪些特性,將高度仰賴這些材料的生產和/或改性方式而定。
拉曼成像技術:實現石墨烯及石墨烯複合材料的工具
石墨烯及其複合材料因為機械、電氣和化學特性,仍然是理想的材料。從輕量強健的先進複合材料、可撓性電子產品、提升速度並縮小體積的微電子裝置、一直到功能效率雙雙提升的太陽能電池技術,可能會徹底改變整個行業,但有關按比例放大製程的挑戰仍有待解決。
本次網路研討會介紹如何利用拉曼成像技術,克服與石墨烯和碳奈米管的技術開發相關的挑戰。我們的內容將涵蓋:
  • 利用以圖像為中心的方法,透過直觀的介面,進行化學成像
  • 簡化收集參數設定,並使用即時判讀來獲得即時的視覺結果
  • 提供的具體範例,將展示拉曼成像技術如何為石墨烯及其複合材料提供重要的見解
這篇演講將重點介紹碳奈米管和石墨烯的拉曼光譜中有哪些資訊,以及參與這些材料開發和使用的每個人為何將拉曼光譜法視為重要工具。
這篇演講將側重於使用拉曼光譜法,進行石墨烯、碳奈米管和類鑽石碳膜的特徵分析。
介紹如何完成以下事項:
  • 生成重要的定性和定量數據
  • 判讀拉曼光譜,獲悉層厚、域大小等資訊
  • 評估碳奈米管分離/純化方法的效率
使用拉曼光譜法來分析奈米材料的特徵,適用於奈米材料開發的不同階段,包括導向新合成路線來獲取品質更好的材料,以評估所需化學改性的有效性並評估成品裝置。本次網路研討會將介紹應用的調查結果,其中顯示拉曼能為這些快速發展材料提供重要的見解。
拉曼光譜法提供層厚、均勻性、品質和功能化等的重要資訊,這些關鍵參數最終決定這些材料將擁有哪些特性。本次網路研討會將概述在開發出這些材料並使其發揮全部潛力的近期工作中,拉曼光譜法扮演怎樣重要的角色,其中這些材料涵蓋先進複合材料、儲能、透明電極和感測器技術等一系列應用。
在這個移動的社會中,嚴重依賴可攜式能源,進而推動電池技術的進步。在目前市售充電電池中,儘管鋰離子電池可提供最高的能量密度,但該技術仍在不斷發展、改善。拉曼光譜法是種多功能的分析工具,可用於分析鋰離子電池中使用的各種材料。
這篇演講將說明從拉曼光譜法所獲得的結構和化學資訊,如何應用來分析陰極、陽極和電解質等鋰離子電池元件。
在製作全新石墨烯裝置的所有步驟,從導向最初的石墨烯合成、轉移到所需的基板、理解成品裝置的化學改性和分析,全都需要妥善分析材料的特徵。我們的網路研討會演講展示使用拉曼光譜法和 XPS 的多技術方法,如何能夠解決這些步驟帶來的挑戰。
結合使用這兩種技術,使分析人員可以完整分析碳奈米材料的特徵。我們的網路研討會藉由機械剝離、化學還原和 CVD 方法所產生的石墨烯樣品範例,展示出這些技術的實用性。
關注的領域:
  • 石墨烯裝置
  • 微電子裝置的透明導電電極
  • 薄膜電晶體
  • 觸控螢幕裝置
  • 石墨烯催化系統
  • 分子感測器
鑑識
微量跡證分析:拉曼和 FTIR 協同工作
微量跡證檢查員必須盡可能從微量材料中獲取最多資訊,同時尊重保持樣品完整性的必要性、以備日後任何鑑識需要。本次網路研討會將展示在協助法院回答一些非常棘手的問題方面,光譜法如何發揮作用,具體範例包括:對纖維、玻璃更深入層面的鑑別;非破壞性方法來分析安全套潤滑劑中的DNA;進一步區分槍擊殘留物的可能性。
本次網路研討會展示增強型低壓鑽石槽和微型 ATR 等新工具,如何對鑑識調查的重要樣品產生優異的效果。
包括的主題有:
  • 可提高鑑識實驗室 FTIR 顯微法性能和數據可靠性的採樣方法
  • 介紹能夠簡化微型 FTIR 技術的特殊工具,包括:鑽石樣品槽、微型 ATR、製備技巧和建立資料庫
  • 結合 FT-IR 與光學顯微鏡,就能夠分析許多細小、複雜的鑑識樣品,如纖維、油漆碎片、油墨和其他物證
  • 紅外顯微法如何在纖維、油漆、油墨和含能材料等樣品上產生優異的效果。
  • 使用拉曼顯微鏡來檢查某些樣品時,可解決特定空間解析度和樣品製備的問題,同時又能獲得相同診斷結果
  • 適用於兩種未知物和混合物鑑別技術的軟體工具也在討論之列
拉曼光譜法可用於分析處方藥、假藥和特製藥錠,僅需幾分鐘,幾乎無需樣品製備。我們將在部分演講中,首次介紹全新執法安全 (LEnS) 光譜圖庫,當中包含 8300 多個獨特光譜。此外,我們還將使用多成分光譜搜索軟體 OMNIC Specta,來簡化複雜錠劑數據的分析。
生命科學
使用拉曼光譜法對青光眼疾病狀態進行補充偵測和分類的方法
本次網路研討會探討是否可能使用拉曼光譜法,來作為視網膜組織青光眼變化的 體外補充偵測工具。針對正常視網膜組織和罹患多種青光眼相關症狀的視網膜組織,進行拉曼光譜成像。本次網路研討會將探討拉曼光譜法在臨床研究中的應用,作為早期青光眼疾病偵測和特徵分析的篩查。
本次網路研討會探討內容包括:
  • 收集正常視網膜組織的拉曼光譜,也收集罹患青光眼、眼壓升高和壓迫性視神經病變之視網膜組織的拉曼光譜
  • 找出每一類組織之間的光譜差異,並可能利用這些差異檢測甚至預防疾病
生物組織的成分複雜,而且難以客觀發現其提供的訊息,因此使其分析非常具有挑戰性。拉曼光譜法是種客觀的特徵分析技術,但很難從拉曼光譜中可靠擷取到訊息。我們將探討如何使用拉曼顯微鏡,對癒合傷口進行簡單、非侵入性的生化特徵分析,特別是結合多元光譜分析,在臨床研究中準確鑑別傷口在不同階段的癒合情況。
將傷口視為模式生物表面,該網路研討會將探討:
  • 收集生物組織或表面的拉曼光譜有哪些困難
  • 使用拉曼光譜法,對臨床研究生物組織進行即時、 原位 生化特徵分析的可能性 
拉曼成像技術應用於生命科學研究,可為細胞生物學提供獨特的分析能力,能夠在亞微米空間解析度下對生物系統進行無標記特徵分析。拉曼成像技術能夠視覺化暫時立體呈現活體樣品,以非侵入性方式理解分子組成和動力學,使其成為有細胞分析前途的工具。DXRxi 拉曼成像顯微鏡可在標本原生環境中進行成分的化學成像,讓用戶能夠藉此研究活體標本。我們將說明這一有效的技術,如何應用於活體人體細胞、細菌細胞和模式生物上。
本次網路研討會將探討的主題包括:
  • 從活體細胞所收集的拉曼影像,顯示了生物成分的分布,包括核酸、細胞色素 c、脂質和蛋白質。
  • 拉曼成像技術應用於活體細胞、細菌細胞和模式生物的化學分析範例。
礦物、地質和寶石
拉曼和紅外顯微法應用於礦物和液包體
紅外和拉曼光譜法都是方便且訊息豐富的分析技術,可用於分析地球科學中重要樣品的特徵。振動光譜結合顯微法,可鑑別特定的礦物、分析液包體特徵含量、產生複雜混合物的化學影像。這篇演講探討紅外和拉曼技術,如何與光學顯微法和 SEM-EDS 等其他顯微技術相輔相成。我們將展示拉曼顯微鏡具有哪些其他技術無法提供的重要數據。
拉曼光譜法可提供與其他技術互補的資訊,或者可能是傳統實驗室中唯一可行的分析方法。了解如何常規使用拉曼光譜法,對地質樣品進行非破壞性研究。 
涵蓋的主題將包括:
  • 快速鑑別無需特殊樣品製備的未知礦物
  • 有關碳酸鹽岩的結構和礦物學資訊
  • 分析未暴露的礦物和液包體
製藥
使用拉曼成像技術,進行藥物成分的視覺化呈現、特徵分析和分析
藥品配方通常是複雜的混合物,需要仔細查證和理解。拉曼光譜法是種行之有效的方法,用於鑑別和驗證是否存在各種不同成分,並提供有關分子結構和化學環境的詳細資訊。 拉曼成像技術在分析中增加空間維度,將拉曼光譜法的威力擴展到整個樣品。
部分有關拉曼成像技術的藥品評估應用包括:
  • 揭露成分的空間分布—同質性和含量均勻性
  • 評估粒子大小,包括成分的相對百分比
  • 區分並顯示化學相似的成分,如多晶型物
  • 快速勘測較大區域,並詳細研究較小區域
FTIR 和拉曼光譜法與映射的結合,非常適合鑑別 API 域並確定其大小。對於錠劑中 API 的分布和濃度情況,這兩種技術都能提供出色的化學和空間資訊。
在本次網路研討會中,將介紹如何完成以下事項:
  • 收集 FTIR 和拉曼成像中的區域數據
  • 處理並分析大量映射/成像資料集
  • 理解並判讀數據,以便與利害關係人溝通
生物製藥生產商正在提升其測試制度、致力提高目前的生產水平。然而,受限於目前測試程序的瓶頸,縮短測試時間並非如此容易。本次網路研討會透過疫苗、賀爾蒙和單克隆抗體等成品的身分測試和即時釋放測試,探討拉曼光譜法在快速釋放原料中的作用。
主要學習目標
  • 如何使用拉曼光譜法,進行原料檢測和成品鑑別檢測
  • 介紹使用拉曼光譜法進行成品鑑別的真實範例
  • 相較於濕式身分鑑別的傳統分析方法,拉曼光譜法如何更優異的特點
聚合物
下一個包裝分析工具—拉曼顯微鏡
拉曼顯微鏡是包裝分析的重要工具,特別是對接觸食品的材料。在幾分鐘內,可進行結構、厚度等多層材料的特徵分析,甚至只需極簡樣品處理程序即可進行層鑑別。在本次網路研討會中,探討拉曼顯微鏡有哪些新穎、有前途的應用,如:
  • 鑑別從黏合劑穿過相鄰聚合物或紙板層的遷移物
  • 在遷移測試後,偵測水性和油性食品模擬物中 ppm 濃度的汙染物
  • 利用軟體的反摺積工具,同步鑑別塑膠材料的數個成分,如基底聚合物、填料和穩定劑。
拉曼顯微鏡是種強大的技術,可用於分析多層聚合物薄膜,藉此控制成分和品質。 傳統拉曼顯微鏡的微米級空間解析度,可用於分析多層聚合物薄膜的橫截面。 共焦拉曼顯微鏡可用於需要簡化樣品製備的情況,因為可產生多層膜的深度剖面、無需分析橫截面。