HB-Consumer-Goods-Testing-XRF-740x150
偵測供應鏈任何地方的有害物質
消費者產品的製造商、進口商、經銷商及零售商都面臨挑戰,必須確保產品符合鉛等有毒金屬許可濃度的嚴格規範。將這類有害物質排除在供應鏈之外,並且不接觸消費者,逐漸成為令人擔憂的問題,因為安全稽核發現違規情形持續增加。受影響的產品非常多,其中包括玩具、珠寶、服飾、家具及化妝品。在發生無數產品召回事件後,通過了 2008 年消費者產品安全促進法 (CPSIA),規範兒童玩具等產品的鉛濃度。
美國消費者產品安全委員會 (CPSC)、歐盟產品安全執法論壇 (PROSAFE) 等主管機構,都信賴可攜式 Thermo Scientific Niton XRF 分析儀,用於篩檢消費者產品之中的鉛及其他管制元素,包括鋇、銻、硒、鎘、汞、砷及六價鉻。這是唯一的 XRF 分析儀產品,能夠區別物體表面的鉛 (例如服飾) 與所有其他基材內部的鉛。
Niton XRF 分析儀能夠在進貨碼頭、倉庫、產品組裝期間及成品快速篩檢金屬、塑膠、木材、纖維及漆料,大幅降低有害物質進入製程或意外擺上貨架的可能性。
  • 標準化檢測規定。
  • 依據經驗測試提供供應鏈文件以遵循法規。
  • 快速決策以接受或拒絕原料或成品貨品。
偵測供應鏈任何地方的有害物質
消費者產品測試,鏡中女孩
Niton 分析儀是合理測試計畫的關鍵元件,能夠證明盡職查核並滿足一般符合性證書 (GCC) 規範。XRF 測試可讓您確保製造計畫完全遵循法規,同時大幅強化生產製程。
玩具:  玩具上的漆料可能含鉛、鎘及鋇。
服飾:服飾的布料、扭扣及拉鍊可能含鉛。
家具:兒童家具使用的塗料及木材表面處理物質,以及用於製造家具的塑膠、金屬和其他元件,可能含有有害濃度的鉛。
珠寶:兒童金屬珠寶可能含鉛及鎘。
化妝品:唇膏等化妝品已發現含鉛。
保護消費者,保護您的品牌。瞭解如何輕鬆遵循法規。
要求示範
精選消費者產品安全影片
消費者產品安全委員會影片
Niton XRF 獲選測試玩具含鉛濃度
「XRF 分析儀協助我們在現場迅速檢查含鉛量。這款設備方便攜帶,並可利用其中技術立即獲得結果。」— 美國消費者產品安全委員會化學部門主任 Joel Recht 博士