Search Thermo Fisher Scientific
科技考古學結合一系列考古樣品的定量資料,是考古研究中最受信任的方法之一。Thermo Scientific Niton X 光螢光 (XRF) 分析儀是一項實用工具,能夠以非破壞性方式分析各種研究應用的藝術品及工藝品。
考古勘查調查
迅速取得地質化學資料。利用土壤元素組成的趨勢分析,在可能的歷史據點執行現地土壤測試,鑑定埋藏的建築特色、家屋區域、火堆及墓地。
復原及出處
建立出處。鑑定繪畫及釉料之中的色素等物質組成,協助保存及復原工藝品。繪畫作品可安全檢驗,不必由畫框中移除。
鑑別及保存
鑑別各種藝術品及工藝品。利用元素組成資料鑑定過去保存物品的方式,以及未來要如何更妥善地保存。
NAGPRA 法規遵循
史密森尼學會 (Smithsonian Institution) 在遵循美國原住民族墓葬保護暨返還法 (Native American Graves Protection and Repatriation Act,NAGPRA) 的情況下,使用本公司儀器分析送回美國原住民部落的工藝品。測量殘餘的鉛、砷及汞 (用於保存工藝品),就可以在處理工藝品時採取適當的預防措施,並可在送回工藝品之前進行適當的清潔作業。
年代測定
美國土地管理局 (Bureau of Land Management) 及猶他州地質調查局 (Utah Geological Survey) 評估本公司的 XRF 分析儀,以便提供所需的元素分析收集重要線索,掌握岩刻、合金等物質的年代。
Niton XL5 手持式 XRF 分析儀具備低偵測限制,以 5W X 光管驅動,可讓操作人員掃描各種物質用於不同應用。動態電流調整功能可確保每次測量都享有最佳靈敏度。即時顯示快速精準的結果