白蛋白(Albumin)是一種可溶性單體蛋白質,約佔血清蛋白質的一半。白蛋白是類固醇、脂肪酸和甲狀腺激素的載體,並可穩定細胞外液的體積。白蛋白為球狀未醣基化的血清蛋白質,在肝臟中先合成為前白蛋白原(preproalbumin)。去除胜肽後,白蛋白原從粗糙內質網中釋放出來;然後在Golgi囊泡中裂解,生成分泌性白蛋白。
我們提供與螢光標籤共軛的牛血清白蛋白,並可與我們的抗牛血清白蛋白抗體共同使用於示踪研究。此外,這些牛血清白蛋白(BSA)螢光共軛物,也可用於電穿孔的定量研究和大鼠血漿的量測。
BSA增強了抗體的功能和使用期限,既可作為蛋白質定量標準品,同時也是DNA平末端與替代檢測的穩定成分。
030700,A11133,A23018,A23015,A13100,A2750,A23016,A34786,A23017,A13101,A34785,A34787,11018041,15260037,11020021,11021029,11021037,11020039,11021045,15561020