Multiskan SkyHigh Microplate Spectrophotometer
方便且易於使用,幾乎適用於任何光度研究(photometric research)應用
Thermo Scientific Multiskan SkyHigh微量盤分光光度計是一款方便且易於使用的紫外光/可見光微量盤分光光度計,幾乎適用於任何光度研究(photometric research)應用,尤其是DNA、RNA與蛋白質分析以及濁度檢測。 Multiskan SkyHigh 系統具備多種配置,使其能夠靈活地滿足各種需求。觸碰式螢幕具有可單獨使用儀器或與Thermo Scientific SkanIt PC 軟體結合使用的靈活性。透過SkanIt 軟體操作的Multiskan SkyHigh 型號非常適合依賴PC進行所有操作的使用者,且某些型號還提供比色槽的讀取功能。Thermo Scientific Multiskan SkyHigh微量盤分析儀具有不同的選項以及廣泛的應用,可讓您的實驗室發揮最大的潛能。
功能
除了所有微量盤分析儀系統的共同功能外,Multiskan SkyHigh分光光度計還具備:
快速檢測小體積的樣品
我們的 µDrop與 µDrop Duo微量盤專為快速檢測小體積樣品而設計。您可以同時分析多達 32 個樣品,快速且輕鬆地去除樣品以進行連續檢測。
Thermo Fisher Connect 與 Microsoft OneDrive
Thermo Fisher Connect 與 Microsoft OneDrive的雲端功能讓使用者能夠遠端取得、管理以及分享數據,可於觸碰式螢幕型號上使用。
SkanIt 軟體
SkanIt 軟體可以控制Multiskan SkyHigh分光光度計,並透過可視化實驗流程、簡易的數據分析以及輸出功能讓儀器的使用最佳化。
靈活性
提供三種不同的配置:1) 觸碰式螢幕,2) 比色槽與觸碰式螢幕,以及 3) 僅使用SkanIt PC軟體操作。
快速操作
不到 10 秒即可取得單一孔洞的全光譜 (200–1,000 nm)訊號,並可在 6 秒內讀取完整的96孔盤。
可選擇的產品
Multiskan SkyHigh  Multiskan SkyHigh  with Touch Screen Multiskan SkyHigh with Touch Screen and µDrop Duo Plate Multiskan SkyHigh  with Touch Screen and Cuvette Multiskan SkyHigh  with Touch Screen, Cuvette, and µDrop Duo Plate
SkanIt software
Touch screen*
Cuvette reading capability
µDrop Duo Plate
* Allows access to Thermo Fisher Connect and Microsoft OneDrive cloud-based capabilities. Can be connected to the local area network.
影片與展示
規格
訂購資訊
僅供研究使用,非用於臨床診斷程序。