層析法(Chromatography,例如LC、GC等)究竟是以甚麼原理將化合物分離並加以分析?
這篇文章將會深入淺出地說明層析法(LC以及GC)的原理,以及正確分析結果所要用到的理論。
層析法的基本原理
層析法,最簡單而言就是「染色圖」。大家一定有經驗,沾上了墨水的布料或者紙張,若有水滴滴到上面,墨水就會以漸層的方式擴散開。這種現象,是墨水這種混合物,溶到滴下來的水滴中(移動相),並在布料或紙張(固定相)上移動的結果。從墨水這種混合物分離出染色圖,正是層析法的基本原理。
固定相(層析柱)和移動相是甚麼?層析法裝置的挑選方法
如果理解上述原理,就很容易理解固定相(層析柱、填充劑)和移動相。以剛才墨水的例子說明,紙 = 固定相,水滴 = 移動相。移動相將測試目標混合物溶解並移動,而固定相則把這些被移動的成分固定。
您可能已預料到,「溶解並移動」這過程,與選擇液相層析法(LC)或氣體層析法(GC),以及選擇不同的移動相和固定相有莫大關係。
以剛才墨水的例子說明,若使用油性墨水,水就不能將其溶解並產生漸層染色圖。油性墨水以油脂溶解才能產生漸層染色,因此移動相需要選擇油,分析才可以繼續進行。
不過,若要分析不溶於油又不溶於水的混合物或者氣體,將其加熱並將氣體移動,也就是選擇氣體層析法最為合適。
總結:層析法(LC、GC)的原理
這樣應該很容易理解了吧!簡單總結一下:
  • 層析法將分析對象以移動相分離,移送到固定相表面,根據混合物的構成成份製作染色圖。
  • 移動相需要因應分析對象可在甚麼溶劑溶解而調整。
  • 易溶於液體的使用液相層析法(LC)。
  • 需要氣化才可分析的對象,或者分析對象本身是氣體,則要用到氣體層析法(GC)。
液相層析法(LC)的原理與氣相層析法(GC)的原理,不同點僅在於分析對象溶在液體溶劑,還是將其氣化。