您的實驗室是否需要處理分析各種樣品,例如酸、水、岩石或甚至是宇宙塵?
對於各種類型未知樣品中所包含的主要、次要和微量元素進行多元素測定是一個相當有壓力的議題:如何設置合適的分析?需要什麼進樣系統?分析數據正確嗎?圖譜中是否可能有干擾?
Thermo Fisher Scientific™的HR-ICP-MS 透過四種獨特的方式解決了這些挑戰:
high-resolution-icp-ms
  1. 它使用高解析度,因此樣品可以非常多樣化,因為使用高質量解析度時基質組成的性質就不這麼重要了。Thermo Scientific™ Element™ 系列HR-ICP-MS可以輕鬆將您感興趣的元素與干擾物分離。
  2. 由於具有高靈敏度和基質耐受性,Element Series HR-ICP-MS的性能是專為運行複雜基質而設計。它可以處理從超微量到100%樣品的基質訊號,並且可用於評估任何基質。Element XR帶有一個額外的法拉第偵測器,將動態範圍擴大了三個數量級,使其成為分析低豐度元素的理想工具。
  3. 透過使用簡單的分析方法,可以輕鬆建立可靠的測量程序,無需複雜的方法開發。
  4. 它可以簡單地與各種進樣系統對接,例如用於現場元素分析的雷射剝蝕設備,或用於汞、砷、硫、硒和磷的形態研究的層析設備。
所有功能該如何在實際應用中發揮作用呢?
半導體
半導體產業可花費較少的方法開發資源來分析超純水、無機酸、無機化學物質和有機溶劑中近乎所有元素週期表中的元素。除了稀釋外,無需任何樣品製備。
  • JKC致力於高純度化學產品的生產,並檢測低濃度的金屬元素。透過在潔淨室環境中使用高解析度ICP-MS,克服了微量分析產生的干擾的挑戰。
  • 分析半導體等級無機酸的應用說明
地球科學
靈敏度是地質學的關鍵,HR-ICP-MS允許低於ppq的檢出極限。它還可以允許透過現場雷射剝蝕或在溶液狀態對地質材料進行元素分析。
  • 了解高性能離子偵測系統透過HR-ICP-MS分析地質樣品的應用。
  • 了解使用HR-ICP-MS進行地球化學的應用:超微量濃度的鉛同位素分析,在近岸水中的微量金屬含量與生物循環聯繫起來,確定各種元素的締合膠體以及對透過微量元素分析和高精度稀土元素形態進行變質岩演化的調查。
材料科學
對於材料產業,HR-ICP-MS提供了可靠的基質元素分析和用於形態研究的層析法。
  • 通過高解析ICP-MS,MEET電池研究中心現在可以擷取目標分析物-磷。您可從影片案例研究中了解更多細節。
無論您需要高端研究還是24/7的生產控制,透過HR-ICP-MS,可以測量一切的一切,並確保生成乾淨的圖譜。
欲了解更多訊息,請瀏覽thermofisher.com/HR-ICP-MS