Search Thermo Fisher Scientific
Los estudios de validación muestran que las pruebas de AST con placas Sensititre y discos Oxoid se alinean estrechamente con las normas EUCAST y CLSI. Los resultados del software SWIN muestran el tipo de orientación y los informes que los clientes pueden esperar cuando utilizan placas e instrumentos MIC de Sensititre.
Estudios de validación adicionales. El laboratorio de desarrollo EUCAST (EDL) evaluó 21 preparaciones de agar deshidratado Mueller-Hinton (MH) comerciales de 17 fabricantes para pruebas AST de difusión en disco. El agar MH Oxoid fue una de las seis preparaciones que «demostraron un rendimiento excelente, con ≥ 99 % de las lecturas de diámetro de zona dentro de los rangos de CC y ≥ 70 % del objetivo ± 1 mm». En el estudio, EDL señaló que «los discos de Oxoid (Thermo Fisher Scientific) se utilizaron debido a su rendimiento preciso y reproducible en un estudio de evaluación de discos anterior», tal y como se ha mencionado anteriormente.
Åhman J, Matuschek E, Kahlmeter G. EUCAST evaluation of 21 brands of Mueller–Hinton dehydrated media for disc diffusion testing. Clin Microbiol Infect. 2020; 26: 1412.e1-1412.e5. Texto completo
Estudios de validación adicionales. Varios investigadores de Francia y Suiza sometieron 185 aislados clínicos gramnegativos a pruebas en tres sistemas de microdilución en caldo comercializados para evaluar la susceptibilidad a la colistina. Llegaron a la conclusión de que «el sistema Sensititre era el panel de DMO comercializado más fiable con una concordancia categórica del 97,8 %».
Jayol A, Nordmann P, André C, Poirel L, Dubois V. Evaluation of three broth microdilution systems to determine colistin susceptibility of Gram-negative bacilli. J Antimicrob Chemother. 2018; 73: 1272-1278. PubMed
[1] Humphries RM, Ambler J, Mitchell SL, et al. CLSI Methods Development and Standardization Working Group best practices for evaluation of antimicrobial susceptibility tests. J Clin Microbiol. 2018; 56: e01934-17. PubMed
Cuando utiliza el sistema Sensititre, los datos aparecen en la pantalla. El software SWIN interpreta el crecimiento microbiano en cada pocillo y lo categoriza como Susceptible (S, verde), Resistente (R, rojo) o Intermedio (I, Amarillo) según los puntos de corte establecidos por el órgano regulador que se ha elegido. Los médicos tienen la opción de modificar la interpretación del software en función de su criterio clínico.
En los informes clínicos del software SWIN figuran los valores MIC y las interpretaciones a partir de los puntos de corte CLSI o EUCAST que ha elegido el usuario durante la configuración. Los comentarios del Sistema Expert reflejan las recomendaciones de CLSI o EUCAST y se han codificado en resultados individuales.
Cuando se lleva a cabo una prueba de control de calidad (QC) en una placa Sensititre, el software SWIN ofrece resultados MIC completos de cada cepa antimicrobiana y cada control de calidad, junto con su estándar reglamentario aceptable. En el informe también se incluye una calificación de Apto o No apto en cinco elementos de prueba diferentes.
El estado normativo varía en función del producto y la región. Consulte las páginas de producto individuales correspondientes.