Search Thermo Fisher Scientific
Su elección de placas o discos para AST variará en función de la metodología que prefiera (microdilución en caldo o difusión en disco), el nivel de automatización y el tamaño de su laboratorio, así como de sus requisitos de uso previstos (IVD o RUO). También necesitará cepas de control de calidad (QC) y accesorios de prueba de placas o discos, como caldos, medios, reactivos y plásticos.
Nuestras placas y discos para AST se organizan en cuatro familias. Haga clic en una familia para ver las placas o discos disponibles y seleccione las que necesite en función de la aplicación, el estado normativo y el método de lectura.
Consejo: Si nuestro amplio catálogo de placas AST estándar no se ajusta a sus necesidades, ¡puede diseñar una! Consulte la sección Diseñe su propia placa MIC AST personalizada en esta página.
Placas AST MIC |
| ||
Clínico | Veterinaria | Vigilancia | |
Método | |||
Microdilución en caldo | Difusión en discos | ||
Uso | |||
Determine una concentración inhibitoria mínima (MIC) real mediante el sistema AST de patrón de oro¹ que ofrece opciones de pruebas flexibles y personalizables para adaptarse a laboratorios de todos los tamaños mediante opciones de lectura manuales, semiautomatizadas o automatizadas. | Lleve a cabo los antibiogramas con la simplicidad y flexibilidad de la difusión en disco. Los discos de antibiogramas Thermo Scientific Oxoid se encuentran disponibles en una variedad de compuestos comunes y especializados y en una gama de diferentes concentraciones que cumplen con los estándares CLSI o EUCAST. | ||
Las placas clínicas contienen antimicrobianos que se dirigen a bacterias gramnegativas y positivas, anaeróbicos, levaduras y micobacterias, entro otros muchos. Las placas están disponibles en formato IVD y RUO que cumplen con los estándares CLSI o EUCAST. | Soluciones estándar y personalizadas formuladas específicamente para laboratorios de microbiología veterinaria. Las placas veterinarias contienen fármacos destinados a los microorganismos gramnegativos y positivos y son adecuados para animales de compañía, especies bovinas y porcinas, aves y especies equinas. | Una selección integral de placas estándar para cumplir los programas de vigilancia de la RAM global. Las placas de vigilancia contienen fármacos dirigidos a bacterias gramnegativas y positivas y Campylobacter. |
1. Organización Internacional de Normalización (ISO) (2019). Dispositivos para antibiogramas de patógenos infecciosos y para la evaluación de rendimiento de antibiogramas; Parte 1: Método de referencia de microdilución en caldo para el análisis de agentes antimicrobianos frente a las bacterias aeróbicas de crecimiento rápido implicadas en las enfermedades contagiosas. ISO 20776-1:2019. Introductory sections and portal
Utilice nuestra herramienta de selección para elegir las placas MIC para AST clínica humana Sensititre para su laboratorio. Puede filtrar la lista por aplicación, método de lectura o uso y metodología. Haga clic en una descripción de placa para obtener más información o para hacer un pedido; o consulte la Guía de placas Sensititre más reciente.
Las placas fluorescentes marcadas con Lectura automática se pueden leer automáticamente mediante los instrumentos Sensititre ARIS HiQ y OptiRead, así como a través de todos los demás métodos manuales. Las placas no fluorescentes marcadas con Manual solo se pueden leer con el sistema Vizion, visor Manual y manualmente.
Para ver los accesorios relacionados con estas placas MIC Sensititre, consulte las seccionesControl de calidad y accesorios de pruebas de placas AST que aparecen a continuación.
Utilice nuestra herramienta de selección para elegir las placas MIC para AST veterinaria Sensititre para su laboratorio. Puede filtrar la lista por aplicación, especie o método de lectura. Haga clic en una descripción de placa para obtener más información o para hacer un pedido; o consulte la Guía de placas Sensititre más reciente.
Las placas fluorescentes marcadas con Lectura automática se pueden leer automáticamente mediante los instrumentos Sensititre ARIS HiQ y OptiRead, así como a través de todos los demás métodos manuales. Las placas no fluorescentes marcadas con Manual solo se pueden leer con el sistema Vizion, visor Manual y manualmente.
Para ver los accesorios relacionados con estas placas MIC Sensititre, consulte las secciones Control de calidad y accesorios de pruebas de placas AST que aparecen a continuación.
Utilice nuestra herramienta de selección para elegir las placas AST de vigilancia Sensititre para su laboratorio. Puede filtrar la lista por aplicación, región o método de lectura. Haga clic en una descripción de placa para obtener más información o para hacer un pedido; o consulte la Guía de placas Sensititre más reciente.
Las placas fluorescentes marcadas con Lectura automática se pueden leer automáticamente mediante los instrumentos Sensititre ARIS HiQ y OptiRead, así como a través de todos los demás métodos manuales. Las placas no fluorescentes marcadas con Manual solo se pueden leer con el sistema Vizion, visor Manual y manualmente.
Para ver los accesorios relacionados con estas placas MIC Sensititre, consulte las secciones de control de calidad y accesorios de pruebas de placas AST que aparecen a continuación.
Elija entre más de 300 antimicrobianos para diseñar una placa personalizada Thermo Scientific Sensititre adaptada a su formulario, sus intervalos de dilución y su aplicación.
A través de la colaboración con diferentes empresas farmacéuticas, el sistema Sensititre le ofrece acceso a los antimicrobianos más recientes y la capacidad de actualizar los formatos cómodamente. Obtendrá resultados pertinentes a partir de las tendencias de resistencia en tiempo real y la epidemiología local, lo que le permitirá gestionar de forma eficaz la resistencia dentro de su institución.
El diseño de una placa personalizada Sensititre conlleva solo cuatro pasos muy sencillos, tal y como se muestra en el gráfico interactivo. Nuestro equipo de especialistas en microbiología le guiará a través del proceso, desde el diseño y la aprobación hasta el pedido y la entrega.
Elija los antimicrobianos y los intervalos de dilución a medida de los requisitos de su formulario y de las poblaciones locales de pacientes o animales.
Nuestro equipo de especialistas en microbiología le orientarán durante todo el proceso de creación de la placa personalizada Sensititre, desde el diseño hasta la entrega:
Los diseños de placas personalizadas se revisan exhaustivamente y se aprueban en función de la calidad y las normativas de regulación, de forma que se garantice que la placa cumple con sus especificaciones exactas y con las directrices de la normativa del sector.
Nuestro equipo de especialistas en microbiología le orientarán durante todo el proceso de creación de la placa personalizada Sensititre, desde el diseño hasta la entrega:
Tras la aprobación y la recepción del pedido de compra, las placas personalizadas Sensititre se programan para su fabricación. El plazo de fabricación habitual es de entre 10 y 12 semanas.*
* Es posible que haya cantidades de pedido mínimas.
Nuestro equipo de especialistas en microbiología le orientarán durante todo el proceso de creación de la placa personalizada Sensititre, desde el diseño hasta la entrega:
Cada placa personalizada se suministra completa con la cadena de comandos de software Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™ específica de su diseño necesaria para garantizar que los resultados se comunican con los criterios de interpretación correctos. Es posible que las placas también se puedan leer de forma manual en función de la configuración.
Nuestro equipo de especialistas en microbiología le orientarán durante todo el proceso de creación de la placa personalizada Sensititre, desde el diseño hasta la entrega:
Para ver los accesorios para placas MIC Sensititre personalizadas, consulte las secciones Control de calidad y accesorios de pruebas de placas AST que aparecen a continuación.
El método de difusión en disco clasifica los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cualitativos. También proporciona una indicación visual del nivel de inóculo, la presencia de contaminación, las mutaciones resistentes, la actividad de beta-lactamasa y el antagonismo y la sinergia entre antibióticos.
Para seleccionar los discos Oxoid de AST para su laboratorio, elija el tipo de antimicrobiano que aparece más abajo. Haga clic en el nombre del disco para pedirlo o para obtener más información, como hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y certificados de análisis (COA).
Para ver los accesorios de estos discos para AST Oxoid, consulte las secciones Control de calidad y accesorios de pruebas de discos AST que aparecen a continuación.
Puede llevar a cabo pruebas de control de calidad (QC) Sensititre con una amplia gama de cepas de microorganismos recomendadas por CLSI y EUCAST.
Los Culti-Loops Thermo Scientific son loops bacteriológicos listos para utilizarse que contienen microorganismos estabilizados en gel, lo que permite la preparación rápida y segura de cultivos ATCC™ y NCTC para las pruebas de control de calidad. Cada loop se envasa individualmente en una bolsa de papel de aluminio y cada paquete contiene cinco loops. La gama Culti-Loops consta de más de 600 cepas.
Número de referencia | Descripción | Denominación de la cepa | EUCAST | CLSI | ||
Pruebas rutinarias | Pruebas ampliadas | Pruebas rutinarias | Pruebas ampliadas | |||
Aspergillus flavus | ATCC™ 204304™ | x |
| x |
| |
Aspergillus fumigatus | ATCC™ 204305™ | x |
|
|
| |
R4601250 | Bacteroides fragilis | ATCC™ 25285™ |
|
| x |
|
Bacteroides thetaiotaomicron | ATCC™ 29741™ |
|
| x |
| |
R4609498 | Campylobacter jejuni | ATCC™ 33560™ | x |
| x |
|
Candida albicans | ATCC™ 90028™ |
|
| x |
| |
Candida parapsilosis | ATCC™ 22019™ | x |
| x |
| |
Clostridium difficile | ATCC™ 700057™ |
|
| x |
| |
Eggerthella lenta | ATCC™ 43055™ |
|
| x |
| |
Enterococcus faecalis | ATCC™ 29212™ | x |
| x | x | |
Enterococcus faecalis | ATCC™ 51299™ |
| x |
| x | |
Enterococcus faecalis | ATCC®33186™ |
|
|
| x | |
Escherichia coli | NCTC 13353 |
|
| x |
| |
Escherichia coli | NCTC 13846 | x |
|
|
| |
Escherichia coli | ATCC™ 25922™ | x |
| x |
| |
Escherichia coli | ATCC™ 35218™ | x |
| x |
| |
Haemophilus influenzae | ATCC™ 10211™ |
|
|
| x | |
Haemophilus influenzae | ATCC™ 49247™ |
| x | x |
| |
Haemophilus influenzae | ATCC™ 49766™ | x |
| x |
| |
Issatchenkia orientalis | ATCC™ 6258™ | x |
| x |
| |
Klebsiella pneumoniae | ATCC™ 700603™ | x | x | x |
| |
Klebsiella pneumoniae | ATCC™ BAA-1705™ |
|
| x |
| |
Klebsiella pneumoniae | ATCC™ BAA-1706™ |
|
|
| x | |
Klebsiella pneumoniae | ATCC™ BAA-2814™ | x |
| x |
| |
Neisseria gonorrhoeae | ATCC™ 49226™ |
|
| x |
| |
Pseudomonas aeruginosa | ATCC™ 27853™ | x |
| x |
| |
Staphylococcus aureus | ATCC™ BAA-1708™ |
|
|
| x | |
Staphylococcus aureus | ATCC™ 25923™ |
|
| x | x | |
Staphylococcus aureus | ATCC™ 29213™ | x |
| x | x | |
Staphylococcus aureus | ATCC™ 43300™ |
|
| x |
| |
Staphylococcus aureus | ATCC™ BAA-976™ |
|
| x | x | |
Staphylococcus aureus | ATCC™ BAA-977™ |
|
|
| x | |
Staphylococcus aureus | NCTC 12493 |
| x |
|
| |
Streptococcus pneumoniae | ATCC™ 49619™ | x |
| x |
|
El emblema de productos derivados con licencia ATCC, la marca denominativa de productos derivados con licencia ATCC y las marcas de catálogo ATCC son marcas comerciales de ATCC. Remel Inc. tiene licencia para utilizar estas marcas comerciales y para vender productos derivados de cultivos ATCC™. La identidad, la pureza y la autenticidad de los productos con licencia son responsabilidad exclusiva de Remel Inc., y no de ATCC.
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Control de calidad interno ampliado y rutinario para la determinación de MIC y la difusión en disco según las recomendaciones de EUCAST. Versión 11.0, 2021. Http://www.eucast.org
Normas de rendimiento del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) para antibiogramas. 30th ed. CLSI supplement M100. Clinical and Laboratory Standards Institute, EE. UU., 2020
Los accesorios y productos auxiliares para las pruebas de placas AST incorporan una gran variedad de caldos, reactivos y otros productos para su uso con placas e instrumentos Sensititre.
Consulte las instrucciones de uso y asegúrese de utilizar el caldo recomendado para la placa AST que está analizando.
Caldos y medios
Caldo Mueller-Hinton, YeastONE, Brucella y HTM, entre otros
Plásticos
Cabezales de dosis, puntas de pipeta, cubetas y juntas, entre otros
Reactivos y tampones
Reactivos de tinción de Gram, agua desmineralizada, solución salina TWEEN y aceite mineral, entre otros
Patrones McFarland
Los accesorios y productos auxiliares para las prueba de discos AST incorporan medios de cultivo y dispensadores de discos para su uso con discos Oxoid.
Asegúrese de utilizar el medio recomendado para los discos AST que está empleando. En los análisis EUCAST, el agar Mueller-Hinton Oxoid fue una de las seis preparaciones de agar deshidratadas (de 21) que «demostraron un excelente rendimiento, con ≥ 99 % de las lecturas de diámetro de zona dentro de los rangos de control de calidad y ≥ 70 % en el objetivo ± 1 mm».²
Caldos y medios
Caldo Mueller-Hinton, Brucella y HTM, medio veterinario exigente
Dispensadores y accesorios de sensibilidad
Recipientes para cartuchos, dispensadores de discos y desecantes
Fluorocromos, tampones y reactivos
Reactivos de tinción de Gram, fluorocromo alamarBlue y agua desmineralizada
2. Åhman J, Matuschek E, Kahlmeter G. EUCAST evaluation of 21 brands of Mueller–Hinton dehydrated media for disc diffusion testing. Clin Microbiol Infect. 2020; 26: 1412.e1-1412.e5. Texto completo
El estado normativo varía en función del producto y la región. Consulte las guías de selección y las páginas de productos individuales.