Search Thermo Fisher Scientific
El sistema Sensititre para pruebas de placas MIC es compatible con una combinación de soluciones manuales, semiautomáticas y totalmente automatizadas en todo el flujo de trabajo de AST, tal y como se muestra en el vídeo de presentación de Sensititre. Puede elegir qué técnicas e instrumentos se adaptan mejor a la rutina de pruebas de su laboratorio.
Para seleccionar los discos AST Oxoid para pruebas manuales, visite la página Pruebas y accesorios.
Todos los instrumentos y dispositivos Sensititre comparten características comunes del sistema Sensititre:
Con nuestra Guía de selección puede encontrar los instrumentos y dispositivos adecuados para su flujo de trabajo de AST.
Guía de selección
Seleccionar la placa
|
Placas AST estándar Sensititre Elija entre nuestra amplia selección de placas estándar para satisfacer las necesidades de su aplicación, como grampositivos, gramnegativos, exigentes, micobacterias, formatos de levaduras y fármacos únicos. |
Placas AST personalizadas Sensititre Diseñe su propia placa a partir de nuestra selección de más de 300 antimicrobianos. Ofrecemos una de las selecciones más amplias y actualizadas de antimicrobianos, disponibles en amplios intervalos de dilución. |
Inóculo |
Nefelómetro Sensititre Una solución sencilla para estandarizar la preparación del inóculo y medir su densidad. |
|
Inoculación |
Pipeta programable de 8 canales Sensititre Inoculación manual rápida y precisa de placas de microtitulación, con ergonomía mejorada. |
Sistema de dosificación de inóculo automatizado Sensititre AIM Dosificación automática de placas Sensititre y eliminación de los pocillos omitidos y las costosas repeticiones de pruebas. |
Incubación |
Sistema Sensititre ARIS HiQ Incuba individualmente un máximo de 100 placas de identificación, punto de corte o MIC Sensititre, lo que garantiza unas condiciones de crecimiento óptimas y elimina la repetición de pruebas. A continuación, lee automáticamente las placas y prepara los informes, lo que mejora la eficacia sin sacrificar la precisión. |
|
Lectura |
Sistema fluorimétrico de lectura de placas automatizado Sensititre OptiRead Mediante la detección de fluorescencia se automatiza la lectura de placas Sensititre, lo que proporciona resultados rápidos y precisos. Está vinculado directamente con el sistema de software Sensititre SWIN para automatizar la interpretación y la generación de informes de resultados. |
|
Sistema digital de visualización MIC Sensititre Vizion Captura y almacena imágenes de placas digitales que se pueden leer fácilmente para que la lectura y la trazabilidad manuales sean óptimas. Se conecta al sistema de software Sensititre SWIN para conseguir una interpretación y generación de informes de resultados automatizadas. |
Visor manual Sensititre Realice lecturas visuales sencillas de sus placas de microtitulación de 96 pocillos con nuestro visor especular. |
|
Interpretación |
Sistema de software Sensititre SWIN, completo Consolida los resultados de Sensititre a partir de opciones de lectura manuales y automatizadas en una sola plataforma. |
Módulo de epidemiología SWIN Sensititre Proporciona informes exhaustivos de los resultados de AST para ayudar a supervisar los patrones de resistencia a los antibióticos y apoyar los programas de administración de antimicrobianos. |
El estado normativo varía en función del producto y la región. Consulte las páginas de producto individuales correspondientes.