Search Thermo Fisher Scientific
El sistema Thermo Scientific Sensititre ARIS HiQ automatiza e integra perfectamente la incubación, la lectura de placas, la interpretación y la elaboración de informes de los antibiogramas (AST) en su instrumento de sobremesa. Con ARIS HiQ puede incubar individualmente hasta 100 placas MIC, de punto de corte y/o de identificación, lo que garantiza unas condiciones de crecimiento óptimas y elimina las repeticiones de pruebas. Las placas se leen y los informes se generan automáticamente para aumentar la eficacia del laboratorio sin sacrificar la precisión MIC de patrón de oro de la microdilución en caldo.1,2
El sistema ARIS HiQ ayuda a los laboratorios de microbiología a ofrecer un AST preciso de los antibióticos más recientes y que se prescriben con más regularidad, así como nuevos tratamientos de última instancia a fin de proporcionar resultados significativos para médicos, equipos de administración y departamentos de salud pública. Al facilitar los datos más esenciales sobre la sensibilidad a los antibióticos, el sistema Sensititre AST respalda la labor que se lleva a cabo para proteger el futuro de los sectores sanitario, veterinario y agrícola frente a la amenaza de la resistencia a los antibióticos.
[1] Shawar R, Weissfeld A. FDA regulation of clinical microbiology diagnostic devices. J Clin Microbiol. 2011; 49: S80-S84. Texto completo
[2] Riedel S, Neoh KM, Eisinger SW, Dam LM, Tekle T, Carroll KC. Comparison of commercial antimicrobial susceptibility test methods of testing of Staphylococcus aureus and Enterococci against vancomycin, daptomycin, and linezolid. J Clin Microbiol. 2014; 52: 2216-2222. Texto completo
ARIS HiQ comparte características comunes con todos los componentes del sistema Sensititre AST: produce resultados MIC precisos, fiables, uniformes y reales; ofrece una amplia cobertura en los ámbitos AST clínico, veterinario y de vigilancia, incluidos los antimicrobianos más recientes y las placas AST personalizadas; se adapta perfectamente a un flujo de trabajo AST integrado que incluye opciones manuales, semiautomáticas y totalmente automatizadas; y los clientes reciben el beneficio del servicio y soporte técnico Thermo Scientific de primera calidad.
Además, ARIS HiQ ofrece estas características adicionales para la incubación, la lectura, la interpretación y la elaboración de informes de placas.
Facilidad de uso
Funcionamiento inmediato y sencillo con interfaz de usuario intuitiva y pantalla táctil LCD integrada. Acceda a la información de las pruebas más importantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con muy poca formación.
Resultados puntuales
La tecnología Thermo Scientific OptiRead integrada lee automáticamente las placas de microtitulación Sensititre en el momento especificado durante la configuración de la placa en el software SWIN, lo que aporta tranquilidad.
Cargar y olvidarse de las preocupaciones
Las lecturas automatizadas ofrecen resultados sin necesidad de preocuparse. Flujo de trabajo optimizado con capacidades de carga/descarga flexibles a través de gradillas de placas extraíbles, funciones mejoradas de carga y carga/descarga por lotes.
Conectividad con LIS
El software Sensititre puede conectarse a la mayoría de los sistemas de información de laboratorio (LIS) y nuestros equipos de servicio y asistencia técnica tienen la experiencia técnica necesaria para ayudarle durante el proceso.
Manipulación eficaz de placas
Se pueden cargar un total de 100 placas Sensititre en el instrumento Sensititre ARIS HiQ en cualquier momento. Un brazo robótico interno funciona combinado con algoritmos avanzados de clasificación de placas para optimizar los tiempos de lectura y permitir la extracción eficaz de placas.
Opciones AST estándar y personalizadas
Elija entre una amplia gama de placas AST estándar o cree sus propias placas adaptadas a su formulario, intervalos de dilución y población de pacientes locales.
Integración mejorada
El lector de códigos de barras asocia a la perfección sus placas con el sistema de software Thermo Scientific Sensititre SWIN para gestionar la manipulación, la lectura y la elaboración de informes de las placas.
Gran capacidad, tamaño reducido
Procese una mayor cantidad de pruebas a la vez y ahorre espacio, muy valorado en la mesa.
Características técnicas | Tipo de prueba: MIC |
---|---|
Características físicas | Dimensiones del instrumento: 75,0 cm (An) x 73,5 cm (F) x 112,5 cm (Al) 29,5 in (An) x 28,9 in (F) x 44,3 in (Al) |
Peso: Sistema vacío (sin gradillas ni placas): 90 kg; 198,5 lb Sistema, lleno (11 gradillas: 10 internas, 1 multiuso, 100 placas, 100 µL de agua por placa): 103 kg; 226,6 lb | |
Equipo eléctrico | Requisitos del suministro eléctrico: 220/240 V CA, 60 Hz; 110/120 V CA, 50 Hz Consumo de energía: 230 Watts |
Requisitos de almacenamiento: | Temperatura: De 0 a 40 °C; de 32 a 104 °F |
* No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.