Search Thermo Fisher Scientific
El Sistema de dosificación de inóculo automatizado Thermo Scientific Sensititre AIM automatiza la dosificación rápida y precisa de la mayoría de las placas de 96 pocillos, incluidas las placas Sensititre, para pruebas de sensibilidad antimicrobiana (AST). Con un diseño de tamaño reducido y fácil de usar, el sistema agiliza la configuración de la placa, elimina los pocillos omitidos y evita costosas repeticiones de pruebas. También reduce los riesgos de contaminación cruzada, la exposición del personal y los derrames de sustancias biopeligrosas asociados a un mayor contacto con las muestras.
El sistema AIM Sensititre es fácil de usar. Solo hay que seleccionar el volumen de dosificación y el patrón en la pantalla táctil con iconos para llevar a cabo una inoculación sencilla e intuitiva de las placas.
El sistema Sensititre AIM comparte funciones comunes con todos los componentes del sistema Sensititre AST: Produce resultados precisos, fiables y uniformes; se adapta perfectamente a un flujo de trabajo de AST integrado con opciones manuales, semiautomáticas y totalmente automatizadas; y los clientes reciben el beneficio del servicio y soporte técnico de Thermo Scientific.
Además, el sistema Sensititre AIM ofrece estas características adicionales para la inoculación de placas.
Compatible con la mayoría de placas de microtitulación de 96 pocillos
Garantía de flexibilidad con los formatos AST secos o congelados.
Diseño exclusivo de tubos y sellado aplicado manualmente
Con protección adicional contra derrames de sustancias biopeligrosas.
Descargue nuestra nota de aplicación sobre la contención de aerosoles
Características técnicas | Tipo de prueba: MIC |
Estado normativo | Con la aprobación de la FDA |
Características físicas | Dimensiones del instrumento: 33,8 cm (An) x 31,2 cm (F) x 28,7 cm (Al) 13,3 in (An) x 12,3 in (F) x 11,3 in (Al) |
Peso: 8 kg; 17,6 lb | |
Equipo eléctrico | Requisitos del suministro eléctrico: 100/240 V CA; 50-60 Hz Consumo de energía: 150 Watts |
* No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.