Search Thermo Fisher Scientific
El sistema fluorométrico de lectura de placas automatizado Thermo Scientific Sensititre OptiRead emplea tecnología de detección de fluorescencia para automatizar la lectura de placas Sensititre, lo que proporciona valores MIC e interpretaciones rápidos y precisos. La automatización ayuda a optimizar la uniformidad y eliminar los errores de lectura manual.
El sistema OptiRead está vinculado directamente con el sistema de software Sensititre SWIN, a fin de que se transfieran rápidamente los resultados de las pruebas para el procesamiento, la interpretación y la generación de informes. El sistema OptiRead, que combina la automatización fácil de usar con un diseño compacto y ligero, facilita flujos de trabajo eficaces y productivos para laboratorios de gran actividad que valoran estándares de generación de informes coherentes.
El sistema Sensititre OptiRead comparte características comunes con todos los componentes del sistema AST de Sensititre: produce resultados precisos, fiables y uniformes; se adapta perfectamente a un flujo de trabajo AST integrado, incluidas opciones manuales, semiautomáticas y totalmente automatizadas; y los clientes reciben el beneficio del servicio y soporte técnico de Thermo Scientific de estreno.
Además, el sistema Sensititre OptiRead ofrece estas características adicionales para la inoculación de placas.
Lecturas de fluorescencia rápidas de placas Sensititre
Elimine los pasos de procesamiento manual para aumentar la eficacia y la productividad del laboratorio
Lectura, interpretación y generación de informes automatizados de los resultados
Mantenga estándares de informes coherentes
Características técnicas | Tipo de prueba: MIC |
---|---|
Estado normativo | Con la aprobación de FDA |
Características físicas | Dimensiones del instrumento: 33,5 cm (An) x 26,0 cm (F) x 18,5 cm (Al) 13,2 in (An) x 10,2 in (F) x 7,3 in (Al) |
Peso: 6,4 kg; 14,1 lb | |
Equipo eléctrico | Requisitos del suministro eléctrico: 100/240 V CA; 50-60 Hz Consumo de energía: 50 Watts |
* No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
El estado normativo varía en función del producto y la región. Consulte las páginas de producto individuales correspondientes.