Prepare fácilmente un inóculo estándar siempre uniforme
Un requisito fundamental de AST es preparar una suspensión microbiana precisa equivalente al estándar de 0,5 McFarland. El nefelómetro Thermo Scientific Sensititre es el instrumento que sirve para preparar las suspensiones microbianas para su inoculación en placas de AST Sensititre.
El nefelómetro Sensititre facilita y agiliza la preparación de un inóculo uniforme, ya que permite al usuario aumentar o disminuir la concentración de colonias de ensayo emulsionadas hasta que se alcance un resultado verde de «intervalo». Esta indicación de que la suspensión está lista para añadirse al caldo de prueba que haya elegido contribuye a reducir al máximo el riesgo de errores manuales asociados con la selección de valores numéricos.
Características
El nefelómetro Sensititre comparte características comunes  con todos los componentes del sistema Sensititre AST: produce resultados precisos, fiables y uniformes; se adapta perfectamente a un flujo de trabajo AST integrado, incluidas opciones manuales, semiautomáticas y totalmente automatizadas; y los clientes reciben el beneficio del servicio y soporte técnico de Thermo Scientific de estreno.
Además, el nefelómetro Sensititre ofrece estas características adicionales para la preparación de inóculo.
Indicador LED de fácil lectura
Es rápido y fácil y contribuye a reducir al máximo el riesgo de errores manuales. Se ejecuta pulsando solo un botón.
Protocolo de calibración
Se ejecuta pulsando solo un botón.
Los LED indican «dentro del intervalo» (verde) frente a «fuera del intervalo» (rojo).
Flujo de trabajo
Calibración del nefelómetro
Medición de la suspensión
Especificaciones
Características técnicas
Tipo de prueba: MIC
Características físicas
Dimensiones del instrumento:
19 cm (An) x 13,5 cm (F) x 9,7 cm (Al)
7,5 in (An) x 5,3 in (F) x 3,8 in (Al)
Peso: 1 kg; 2,2 lb
Equipo eléctrico
Requisitos del suministro eléctrico: 100-240 V CA; 400 mA
Consumo de energía: 15 Watts
Información sobre pedidos
* No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.