Sistema de lectura de placas manual semiautomatizado y optimizado para AST
El sistema de visualización MIC digital Thermo Scientific Sensititre Vizion es una solución semiautomatizada que ayuda a los laboratorios de microbiología a leer y registrar de forma precisa y eficaz las lecturas de concentración inhibitoria mínima (MIC) de las placas de antibiogramas (AST) Sensititre.
Simplemente hay que colocar la placa MIC en la bandeja de carga y utilizar las opciones de iluminación personalizables para calibrarla de forma óptima para su tipo de microorganismo. El sistema Vizion muestra una imagen de placa digital desde la que puede seleccionar valores MIC en pantalla dentro de una plantilla de soporte predefinida. El sistema aumenta la trazabilidad y reduce los errores de lectura y registro manuales.
El sistema Vizion almacena imágenes de placas MIC en el potente software SWIN Thermo Scientific Sensititre, que también ofrece una revisión inmediata de los datos, una interpretación experta a través de un sistema Expert y conectividad LIS/LIMS opcional para agilizar el acceso a los resultados y facilitar una toma de decisiones más rápida. Con este instrumento, incluso puede consolidar las pruebas sin conexión en una plataforma para obtener la máxima eficacia.
Características
El sistema Vizion comparte características comunes  con todos los componentes del sistema Sensititre AST: produce resultados precisos, fiables y uniformes; se adapta perfectamente a un flujo de trabajo AST integrado, incluidas opciones manuales, semiautomáticas y totalmente automatizadas; y los clientes reciben el beneficio del servicio y soporte técnico de Thermo Scientific de estreno.
Además, el sistema Vizion ofrece estas características adicionales para una lectura de placas optimizada.
Opciones de iluminación personalizables y reproducibles que optimizan la interpretación visual de una amplia gama de organismos, entre los que se incluyen:
Género Streptococcus 
Género Haemophilus 
Género Klebsiella 
Género Mycobacterium 
Levadura
Género Staphylococcus 
Género Stenotrophomona 
Género Acinetobacter
Género Pseudomonas
Lectura e interpretación semiautomáticas con pantalla táctil
Con una imagen de referencia auditable y grabada.
Con conexión al sistema Expert
El sistema Expert totalmente personalizable y la conectividad SIL opcional ahorran tiempo, reducen los errores y aceleran la obtención de información valiosa para los médicos.
Control de calidad integrado
Los módulos integrados de gestión del control de calidad facilitan el mantenimiento de registros.
Seguimiento epidemiológico
Supervise y lleve a cabo un seguimiento de los patrones de resistencia emergentes y simplifique la elaboración de informes con la opción del módulo de epidemiología SWIN.
Flujo de trabajo
Sensititre_Vizion_System_Workflow
«Hemos reducido el tiempo que invertíamos en la configuración, el tiempo dedicado a la lectura manual de las placas y la lectura manual avanzada de las placas con la aplicación de la pantalla táctil del sistema Vizion. El ahorro de tiempo que conlleva nos facilita más tiempo para otras tareas de valor añadido».
«Con el sistema Vizion, no es necesario registrar manualmente los resultados de MIC. El sistema guarda automáticamente imágenes digitales para todos los aislamientos, de modo que se puedan revisar en cualquier momento. Vizion es una excelente herramienta de formación y documenta fácilmente la prueba de capacidad de los tecnólogos».
Referencias disponibles mediante solicitud
Especificaciones
Características técnicas
Tipo de prueba: MIC
Tipo de producto: Sistema de visualización MIC digital
Intervalo del ensayo
Agentes antimicrobianos: Diverso
Especies: Diverso
Características físicas
Dimensiones del instrumento:
26,3 cm (An) x 35,4 cm (F) x 31,5 cm (Al)
10,4 in (An) x 13,9 in (F) x 12,4 in (Al)
Peso:
9,5 kg; 21 lb
Equipo eléctrico
Requisitos del suministro eléctrico: 220/240 V CA, 60 Hz
Consumo de energía: 8 Watts
Pruebas de seguridad
Se cumplen las normativas: ETL, EMC
Información sobre pedidos
* No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
El estado normativo varía en función del producto y la región. Consulte las páginas de producto individuales correspondientes.
El uso con ciertas especies microbianas es para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.