Search Thermo Fisher Scientific
Inocule placas de microtitulación con rapidez y precisión, aprovechando una ergonomía mejorada, mediante la pipeta programable de 8 canales Thermo Scientific Sensititre.
La pipeta programable de 8 canales comparte características comunes con todos los componentes del sistema Sensititre AST: Produce resultados precisos, fiables y uniformes; se adapta perfectamente a un flujo de trabajo de AST integrado con opciones manuales, semiautomáticas y totalmente automatizadas; y los clientes reciben el beneficio del servicio y soporte técnico de Thermo Scientific.
Además, la pipeta programable ofrece estas características adicionales para una inoculación optimizada.
Ergonomía mejorada
Mantiene la mano en una posición neutral, lo que aumenta la comodidad y la precisión. Su diseño vertical evita la contaminación de las puntas que tocan la mesa.
Funcionamiento sencillo
La expulsión de puntas es sencilla y el software de calibración integrado elimina la necesidad de utilizar herramientas. Solo requiere una carga de 90 minutos cada 600 ciclos.
Opciones de dispensación versátiles
Dispensa entre 25 y 1250 µL en configuraciones de incremento de 5 µL, utilizando de una a ocho puntas. El panel táctil facilita la configuración de una sola dispensación o el ajuste de varias configuraciones que se pueden programar. La opción de velocidad de dispensación permite dosificar una placa completa en menos de 10 segundos.
Características técnicas | Precisión: ± 0,8 % a 1250 µL, ± 1 % a 625 µL, ± 3 % a 125 µL |
Volumen (métrico): 25-1250 µL | |
Incrementos: 5 µL | |
Número de canales: 8 | |
Pantalla: LCD | |
Características físicas y eléctricas | Dimensiones del instrumento: 15,24 cm (Al) x 20,32 cm (An) x 20,32 cm (F) 6 in (Al) x 8 in (An) x 8 in (F) |
Requisitos eléctricos: Batería recargable de iones de litio, fuente de alimentación de derivación | |
Incluye: Fuente de alimentación con adaptador; colgador ara estante | |
Modelo: Para diestros | |
Estilo de dedo: Las puntas de pipeta ergonómicas |
* No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.