Search Thermo Fisher Scientific
El sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon 7 Thermo Scientific ofrece el mejor rendimiento y facilidad de uso en programas de su clase, tanto en entornos de estación de trabajo como empresariales, y despliega el máximo potencial de su sistema HPLC Thermo Scientific. Permite controlar desde sistemas HPLC y UHPLC a sistemas de espectrometría de masas (MS), tanto de Thermo Scientific como de otros fabricantes.
Opciones de software para HPLC y UHPLC
CDS Chromeleon | Aria MX | |
Conformidad | ||
(SII puede utilizarse con CDS conformes) | ||
Ampliable | ||
De estaciones de trabajo a entornos empresariales | ||
Formación sencilla | ||
HPLC y UHPLC multicanal | ||
Hasta 4 canales | ||
Compatible con software CDS de terceros | ||
Para las aplicaciones que requieren capacidades LC multicanal, ofrecemos el software Aria MX Thermo Scientific, que permite controlar simultáneamente hasta cuatro vías de flujo independientes.
Además, si no puede cambiar el software de CDS actual, mediante nuestra función de integración de instrumentos estándar (SII, Standard Instrument Integration) podrá controlar los sistemas de HPLC y UHPLC de Thermo Scientific con un software que no sea el CDS Chromeleon.
El CDS es vital para una gestión eficiente, fiable y conforme a la normativa de los datos cromatográficos y MS, así como de todo el proceso analítico. El CDS Chromeleon 7 se ha diseñado para facilitar el uso y para atender tanto las necesidades del laboratorio, como las de TI. Es rápido e intuitivo, lo que minimiza el tiempo de formación y aumenta considerablemente la eficiencia del laboratorio. También ofrece una sólida arquitectura cliente-servidor con protección frente a fallos sin rival en la industria para garantizar la seguridad de los datos y proporcionar funcionamiento ininterrumpido.
El CDS Chromeleon despliega todas las características y capacidades de su sistema de HPLC Thermo Scientific, lo que garantiza un funcionamiento al máximo potencial. Por ejemplo, los diagnósticos y comprobaciones de estado del sistema de HPLC Vanquish Core solo están disponibles si se utiliza CDS Chromeleon.
Desde pruebas de calidad de rutina hasta cambios constantes en los métodos de investigación y cualquier aspecto intermedio, el CDS Chromeleon simplifica la totalidad del flujo de trabajo y proporciona mejores resultados, con mayor rapidez.
La función de integración de instrumentos estándar (SII, Standard Instrument Integration) de Thermo Scientific permite controlar los sistemas de HPLC y UHPLC Thermo Scientific mediante software de terceros que no sea el CDS Chromelon, sin cambiar de aplicación.
SII es un complemento directo para software de terceros, que aprovecha la potencia del CDS Chromeleon para proporcionar funciones de control de instrumentos y edición de métodos de instrumentos. El SII se puede integrar fácilmente en el software CDS de terceros para obtener un control completo del instrumento y una perfecta adquisición de datos por parte del software principal, a la vez que mantiene el cumplimiento. El software es responsable del almacenamiento de los datos de inyección, las secuencias, la gestión del usuario y otras funciones.
Hay disponibles varios paquetes de SII para conectar sistemas de HPLC Thermo Scientific a otros paquetes de software de CDS y MS utilizados con frecuencia. Dichos paquetes son los SII para Xcalibur, Empower ™ y OpenLab™.
Si en el futuro decide cambiar de su CDS actual al CDS Chromaleon, la familiaridad con los módulos de control de instrumentos del software Chromeleon reducirá la capacitación del operador y los errores.
El software Aria MX Thermo Scientific, Permite gestionar todos los aspectos del sistema de LC multicanal y controlar sistemas de hasta 8 bombas, 2 muestreadores automáticos y 4 vías de flujo independientes para obtener el máximo rendimiento. El software ARIA MX administra múltiples métodos en múltiples canales simultáneamente incluso a través de múltiples secuencias, de modo que solo se envíe el área de interés de un cromatograma al espectrómetro de masas (MS). Esto optimiza el uso del MS, ya que solo se recopilan datos útiles y se maximiza el rendimiento de las muestras.