Características de HPLC y UHPLC que mejoran la productividad
Separe con seguridad las muestras más complejas gracias a la amplia gama de sistemas de HPLC y UHPLC Thermo Scientific, innovadores, fiables y fáciles de usar. Estos sistemas, el software asociado y los productos relacionados le ayudan a garantizar la fiabilidad de los datos y a cumplir los requisitos normativos en sus análisis. Ofrecen versatilidad, herramientas sencillas para transferencia de métodos desde otros sistemas, una perfecta integración del software, gran variedad de opciones de detectores y reducción general de los costes de operación.
Construya su sistema de HPLC o UHPLC idóneo con nuestro configurador por pasos
Opciones de detector
La elección del detector adecuado garantiza la posibilidad de detectar el compuesto objetivo con confianza. Los sistemas de HPLC y UHPLC Thermo Scientific pueden combinarse con diversos detectores de HPLC, que a su vez se pueden mezclar y combinar para análisis complementario, y se controlan perfectamente con el resto del sistema mediante el sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific para facilitar la adquisición y el procesamiento de la información.
Entre los tipos de detectores disponibles cabe destacar:
Detección de absorción UV/Vis
Detección de fluorescencia 
Detección de aerosoles cargados
Espectrometría de masas para aplicaciones LC-MS
Descripción general de la tecnología, beneficios y aplicaciones de los detectores de aerosoles cargados
A diferencia de la espectrometría de masas (centro) y los detectores UV (inferior), los sistemas CAD (superior) son capaces de medir todos los analitos de la muestra. La espectrometría de masas (MS) requiere el analito para formar iones en fase gaseosa, mientras que la respuesta de un detector UV depende de la naturaleza del cromóforo.
Herramientas de transferencia de métodos
La transferencia de métodos entre sistemas y laboratorios es más sencilla con los sistemas de HPLC y UHPLC Thermo Scientific. Las características integradas de los sistemas seleccionados facilitan la transferencia de métodos, al incluir un volumen de retardo de gradientes ajustable, modos de termostatización de varias columnas y dilución automática de la muestra en aguja; todas estas funciones se pueden configurar fácilmente mediante la interfaz del software de CDS Chromeleon. Nuestras herramientas de transferencia de métodos permiten duplicar los ajustes del sistema de otros proveedores de HPLC para replicar con mayor facilidad diversos métodos, como los del sistema de HPLC Waters™ Alliance™, el sistema de LC Agilent™ 1260 Infinity™ yel sistema Shimadzu™ Nexera-i™, en los sistemas de HPLC Vanquish Core.
Dosificación precisa de gradientes
La tecnología Thermo Scientific SmartFlow de las bombas  Thermo Scientific Vanquish HPLC y UHPLC compensa automáticamente el cambio de la compresibilidad de eluyente para ofrecer el rendimiento preciso y la flexibilidad de las separaciones reproducibles. Esta tecnología garantiza flujos extremadamente precisos y exactos, independientemente de la composición y de la contrapresión del eluyente.
Además, la tecnología SmartStroke de la bomba binaria Vanquish Horizon Thermo Scientific prácticamente elimina el ruido (o rizado) de la línea de base del (o provocado por el) TFA,, incluso en volúmenes de mezclador reducidos, lo que reduce el volumen de retardo de gradiente (GDV) y aumenta la sensibilidad.
Precisión del tiempo de retención
Los muestreadores automáticos de HPLC y UHPLC Vanquish cuentan con tecnología SmartInject Thermo Scientific, que reduce la caída de presión asociada a la inyección de muestras. La amortiguación del impacto de la inyección ofrece beneficios significativos. Minimiza los impactos de presión en el lecho de la columna, lo que prolonga la vida útil de la columna y mejora la cuantificación de los compuestos de elución rápida, lo que se traduce en una mayor precisión del tiempo de retención.
La reducción significativa de la caída de presión después de la inyección mediante la tecnología SmartInject, da como resultado una mayor reproducibilidad de tiempo de retención (6 réplicas) y una mayor vida útil de la columna.
System Health Checks (Comprobaciones del estado del sistema)
Algunos sistemas de HPLC y UHPLC Thermo Scientific permiten a los usuarios establecer controles automatizados de estado del sistema para evitar problemas antes de que afecten a una secuencia de análisis. El diagnóstico rápido del sistema reduce el tiempo de inactividad y evita las costosas repeticiones de los análisis de muestras. Algunos sistemas también cuentan con guías de vídeo integradas que le ayudarán a realizar el mantenimiento de rutina. 
Para sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish Thermo Scientific específicos, la interfaz de usuario interactiva opcional Vanquish Thermo Scientific permite ver de forma inmediata el estado, rendimiento y equilibrio del sistema.
Cuadro de diálogo de programación
El cuadro de diálogo de programación permite a los usuarios automatizar las comprobaciones de estado habituales del sistema.
Monitor de disolventes Vanquish
La mayoría de los sistemas de HPLC y UHPLC Vanquish son compatibles con el monitor de disolventes Vanquish Thermo Scientific, que mide con precisión los niveles de líquido en cada canal de disolvente y el contenedor de residuos para agilizar los procedimientos operativos estándar (SOP, por sus siglas en inglés). Como parte de la comprobación de preparación de secuencias, el sistema advierte automáticamente al usuario en caso de que no haya suficiente diluyente o capacidad de residuos para completar la secuencia de las muestras, lo que evita daños en el sistema y la columna y garantiza resultados "exactos desde el principio".
Sistema de datos de cromatografía Chromeleon
El sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific es el software recomendado para controlar los sistemas de HPLC y UHPLC Thermo Scientific. Desbloquea todas las características y capacidades de su sistema de HPLC Thermo Scientific, lo que garantiza que funcione a su máximo potencial. El sistema CDS Chromeleon ofrece características inteligentes únicas que proporcionan la máxima facilidad de uso, fiabilidad y rendimiento y permiten optimizar los flujos de trabajo de LC mediante un control eficaz y compatible de sus instrumentos y detectores de HPLC.
El sistema CDS Chromeleon integra todos los instrumentos de cromatografía Thermo Scientific y ofrece métodos de auditoría y seguridad automatizados de sus datos para mantenerse al día con los estándares y las regulaciones en constante evolución. Simplifique su infraestructura informática con un único software que controle no solo los instrumentos de cromatografía Thermo Scientific, sino también los instrumentos de otros proveedores.
Control inteligente de LC con el sistema CDS Chromeleon
Para los usuarios que actualmente no pueden cambiar su software CDS, ofrecemos complementos de software que les permitirán controlar instrumentos de cromatografía Thermo Scientific específicos mediante el software de otros proveedores, como el complementoStandard Instrument Integration (SII) Thermo Scientific para software OpenLab™ y Empower™.
Consumibles para HPLC optimizados
Para ayudarle a lograr mejores resultados y maximizar su inversión, ofrecemos una gama completa de consumibles para cromatografía innovadores y fiables que le ayudarán a resolver cualquier desafío analítico. Estos productos se prueban con los instrumentos de cromatografía Thermo Scientific más recientes, lo que le dará la seguridad de que nuestros consumibles son la solución perfecta para sus sistemas de cromatografía.
Ofrecemos:
Columnas para HPLC y UHPLC
Viales y placas de pocillos para muestreadores automáticos
Preparación de muestras
Estándares, reactivos y disolventes para HPLC
Reducción de los costes de operación
Al adquirir un nuevo sistema de HPLC o UHPLC, el precio de compra es solo uno de los aspectos a tener en cuenta. Es posible que se pase por alto el coste proyectado de operación y mantenimiento durante la vida útil del sistema.
Al calcular los costes de vida útil del sistema se debe tener en cuenta lo siguiente:
Consideración Efecto directo
Procesamiento de muestras
Análisis de más muestras y reducción de costes por muestra.
Aumento de los ingresos por muestra
Facilidad de uso
Capacitación más rápida de nuevos operadores.
Transferencia de métodos simplificada para flexibilidad y eficiencia en el laboratorio. 
Fiabilidad
Reducción del tiempo de inactividad por reparaciones o mantenimiento.
Reducción de las repeticiones de análisis de muestras.
Conformidad La reducción al mínimo de las observaciones protegen la reputación de la empresa y reducen la carga de trabajo de investigación.
Tecnología que mejora el rentabilidad de la inversión (ROI)
  • Comprobaciones y diagnóstico del estado del sistema: detecte y corrija rápidamente los problemas, reduzca el tiempo de inactividad y evite las costosas repeticiones de los análisis de muestras. Los vídeos y las guías de solución de problemas le ayudarán a solucionar problemas rápidamente y a reanudar las operaciones con mayor rapidez.
  • La tecnología SmartInject reduce el descenso de presión asociado a la inyección de muestras, lo que disminuye el estrés en el lecho de columna LC.
  • Válvula de inyección libre de mantenimiento y con vida útil prolongada.
En comparación con los sistemas de HPLC equivalentes, la plataforma UHPLC Vanquish reduce los costes de servicio y mantenimiento durante la vida útil del instrumento, lo que supone una extraordinaria mejora en el coste total de propiedad con ahorros a largo plazo.
Calculadora: Herramienta de coste total de propiedad del sistema HPLC
Esta calculadora estima el coste total de la compra y puesta en servicio de un sistema de HPLC Thermo Scientific, de forma que pueda identificar posibles ahorros en flujos de trabajo únicos orientados a mejorar la productividad del laboratorio, como en el caso de la cromatografía líquida doble. 
Contact us to get a quote or discuss an HPLC/UHPLC solution