Search Thermo Fisher Scientific
Los productos Thermo Scientific para HPLC y UHPLC están diseñados para que sus proyectos de investigación no se detengan nunca. Nuestro innovador software, extremadamente fácil de usar, los accesorios de apriete manual Thermo Scientific Viper y nanoViper, los tubos, las columnas de HPLC y otros consumibles permiten solucionar sus dificultades de análisis cromatográfico.
Desde software para estaciones de trabajo hasta entornos empresariales y aplicaciones LC de uno a varios canales, ofrecemos una gama de productos que satisface cualquiera de sus necesidades.
Como parte integral de la estructura informática de su laboratorio, el sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific es fundamental para la manipulación eficiente y fiable y conforme con la normativa de los datos de cromatografía y espectrometría de masas actuales. | Standard Instrument
El complemento SII, basado en el CDS Chromeleon , permite que los sistemas de cromatografía Thermo Scientific se utilicen y controlen mediante el software CDS Waters™ Empower™ 3 o Agilent™ OpenLab™ |
Permite gestionar todos los aspectos del sistema de LC multicanal y controlar sistemas de hasta 8 bombas, 2 muestreadores automáticos y 4 vías de flujo independientes para obtener el máximo rendimiento.
|
Los accesorios, tubos, kits y accesorios de apriete manual Viper y nanoViper permiten conectar rápidamente módulos, válvulas y columnas de HPLC. Esto permite conexiones libres de fugas que mejoran los resultados cromatográficos, ya que minimizan el volumen muerto.
Los accesorios Viper y nanoViper no requieren herramientas para la instalación, son compatibles con conexiones estrechas (p. ej., válvulas de 10 puertos) y combinan la simplicidad con un alto rendimiento.
¿Necesita una columna de HPLC fiable? Con más de 40 años como líder en tecnologías de columna de HPLC, puede confiar en la calidad de las columnas de LC Thermo Scientific. Nuestra amplia familia de productos está disponible en una gran variedad de tamaños de partículas y diseños de columna para satisfacer todas las necesidades de separación, e incluye una resolución mejorada, una mayor sensibilidad, un análisis más rápido y un rendimiento constante. Independientemente de que ejecute separaciones de nanoflujo, busque analitos en la escala analítica o vaya a aumentar la escala de sus separaciones a un flujo preparativo o semipreparativo, nuestras columnas de HPLC pueden satisfacer todas sus necesidades cromatográficas.
Algunos de nuestros productos más populares tienen como objetivo:
C18 | Aromáticos | Polares | Biomoléculas |
Descripción | |||
Las columnas de cromatografía de fase inversa C18 ofrecen alta resolución y rendimiento para los usuarios que separan muestras ligeramente hidrófobas. Encuentre la mejor fase para sus necesidades de aplicación para HPLC o UHPLC, eligiendo de entre nuestra amplia selección de opciones de núcleo sólido y completamente porosas.
| Las columnas de selectividad para aromáticos ofrecen una resolución mejorada cuando los analitos contienen anillos o dobles enlaces. La exclusiva selectividad de nuestras columnas de bifenilo, PFP y fenilo proporciona a los cromatógrafos la flexibilidad de separar las mezclas de muestras basándose en la hidrofobicidad y las interacciones pi-pi. | Las columnas con selectividad polar proporcionan una mayor retención hidrófoba en comparación con las columnas C18 convencionales. Permiten a los usuarios analizar fases móviles 100 % acuosas. Las fases incrustadas polares, en modo mixto e HILIC proporcionan retención hidrófoba adicional y resolución para analitos polares pequeños.
| Los reactivos químicos de fase inversa, exclusión de tamaño, interacción hidrófoba e intercambio iónico están diseñadas y optimizadas para separaciones bioquímicas de alta resolución y larga duración en mezclas complejas tales como proteínas, anticuerpos monoclonales y oligonucleótidos.
|
Ofrecemos una amplia selección de soluciones de contención y manipulación de muestras para todos sus requisitos de cromatografía. Nuestros viales, cierres y placas de pocillo se suministran con niveles mínimos de extraíbles y lixiviables, fabricados de vidrio con baja adsorción de compuestos y los máximos estándares y niveles de certificación disponibles en el mercado.
Independientemente de que sea necesario analizar muestras de rutina y difíciles o que necesite garantizar el máximo nivel de fiabilidad y cumplimiento, nuestra gama de productos líder en el mercado cierres y viales, placas de pocillos y accesorios de manipulación de muestras para almacenamiento y muestreadores automáticos le ofrece todo lo que necesita.
Kits de viales | Viales y tapones para viales | Placas de pocillos y alfombrillas para muestreadores automáticos |
Descripción | ||
Adecuados para HPLC y UHPLC, nuestros kits de viales ahorran tiempo durante la preparación de muestras y reducen el riesgo de contaminación. Cada kit contiene 100 viales, tapones y septos. Son adecuados para la mayoría de los requisitos de aplicación. | Nuestros viales de 2 ml y tapones para viales están disponibles para su compra por separado o como parte de un kit. Disponibles en opciones de 2 ml o volumen bajo, los viales incluyen los niveles más bajos de extraíbles y lixiviables.
| Nuestras placas de pocillos y alfombrillas WebSeal son compatibles con muestreadores automáticos de HPLC y están disponibles en opciones de plástico, vidrio o revestimiento de vidrio .
|
Nuestras soluciones incluyen tecnologías y plataformas automatizadas de SPE, SLE, precipitación de proteínas, QuEChERS, filtración, digestión de proteínas para permitir una preparación rápida, reproducible y sencilla de las muestras en todo tipo de flujos de trabajo. Desde análisis biofarmacéuticos y farmacéuticos, investigación clínica y estudios toxicológicos, hasta análisis de compuestos ambientales y alimentarios, los productos de preparación de muestras Thermo Scientific le proporcionan los resultados que necesita.
Controle el tiempo de retención y selectividad, resuelva mezclas iónicas complejas sin usar columnas de intercambio iónico y mejore la simetría de pico para sus análisis de cromatografía con los reactivos adecuados.