Search Thermo Fisher Scientific
Rápida limpieza de matrices complejas para acelerar la preparación de muestras en línea, reducir los costes de laboratorio y mejorar la calidad de los datos mediante los sistemas Transcend TLX Thermo Scientific con tecnología TurboFlow. Estos sistemas utilizan una combinación de técnicas cromatográficas para la limpieza de muestras en línea con el fin de mejorar la detección de LC-MS, reducir el trabajo manual y aumentar la productividad, mientras que las capacidades de canales adicionales de los sistemas mejoran el rendimiento en hasta en un 400 %. El software Aria MX Thermo Scientific facilita la configuración del método y permite programar varios aspectos del sistema.
La limpieza de muestras en línea minimiza la preparación manual de las muestras y facilita la inyección directa de las muestras en el sistema LC-MS en matrices de muestra complejas, incluido plasma y orina, para ahorrar tiempo.
La tecnología multicanal aumenta el rendimiento de dos a cuatro veces mediante el uso de un solo instrumento sin necesidad de desarrollo de nuevos métodos, lo que acelera la producción en el laboratorio y la generación de beneficios.
La capacidad de la muestra se puede ampliar de seis a doce placas de 96 o 384 pocillos agregando otra pila de enfriamiento al muestreador automático TriPlus RSI Thermo Scientific para obtener un mayor rendimiento.
El software Aria MX Thermo Scientific administra y controla el funcionamiento de la bomba, el cambio de válvulas, la limpieza y los gradientes. Desarrolle rápidamente métodos y ejecute lotes de muestras mientras administra varios métodos LC-MS en distintos canales simultáneamente. El software ARIA MX es compatible con el software Thermo Scientific XCalibur o TraceFinder.
Nuestro sistema LC multicanal se ha diseñado específicamente para LC-MS y permite ejecutar dos aplicaciones idénticas o dos aplicaciones diferentes con un espectrómetro de masas. Dos canales ejecutan análisis LC-MS escalonados, lo que garantiza que el espectrómetro de masas nunca esté inactivo. En el siguiente diagrama se ilustra la señal de MS resultante al ejecutar dos aplicaciones diferentes en el sistema UHPLC TurboFlow Transcend TLX.
Maximice la utilización de la MS por medio del uso de dos canales con programación inteligente para ejecutar el segundo análisis durante el reacondicionamiento de columnas.
La siguiente tabla proporciona una descripción general de las especificaciones de los sistemas UHPLC Transcend TurboFlow TLX para una configuración estándar. No se indican todas las especificaciones. Las especificaciones pueden variar según los componentes específicos del sistema seleccionados. Consulte la sección Especificaciones de los componentes para obtener información más detallada.
Categoría | Sistemas de UHPLC TurboFlow Transcend TLX |
Presión del sistema, máxima | 1000 bares |
Intervalo de flujo | 0-8 ml/min |
Opciones de bomba (volumen de retardo predeterminado) | Binaria (100 µl) Cuaternaria (379 µl) |
Biocompatible | Sí |
Intervalo de pH | 2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | No |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | No |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | No |
Tecnología SmartInject para máxima precisión de inyección y aumento de la vida útil de la columna | No |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: 0,01-100 µl Opcional: hasta 10 000 µl |
Refrigeración de muestras | Sí |
Capacidad de muestras (estándar) Basado en viales estándar de 12 mm de D.E.(≤1,5 ml) | 6 gradillas con capacidad para 54 viales cada una |
Módulos de extensión del muestreador disponibles (opcionales) | Sí, con cajones |
Termostatización del compartimento de columna | Sí Calentador de funda opcional |
Precalentador del compartimento de columna | No disponible |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | No disponible |
Detectores compatibles | Espectrómetro de masas |
Los sistemas de UHPLC TurboFlow Transcend TLX estándar constan de los siguientes componentes. Descargue la hoja de especificaciones correspondiente para obtener más detalles sobre cada componente.
Transcend TLX-1 | Transcend TLX-2 | Transcend TLX-4 | |
Bomba
| y | y | y |
Muestreador automático
| Triplus RSI | ||
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
| Pila de enfriamiento de 3 o 6 cajones (opcional) | ||
Intercambio de ruta de flujo
| Módulo de interfaz de 3 válvulas | Módulo de interfaz de 6 válvulas | Módulo de interfaz de 10 válvulas |
Detectores
| 1 espectrómetro de masas |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.