Search Thermo Fisher Scientific
Duplique el rendimiento o profundice en la información sobre sus muestras mediante el sistema UHPLC Vanquish Duo Thermo Scientific para LC dual, que incorpora con un muestreador dividido doble y dos bombas, ya sea como módulos separados o combinados en la bomba doble. El sistema de cromatografía líquida doble tiene el mismo tamaño que un solo instrumento, pero contiene dos trayectorias de flujo que permiten ejecutar el mismo método en ambas rutas de flujo o ejecutar dos métodos distintos de forma simultánea en el mismo instrumento, lo que mejora la productividad del laboratorio, la información sobre las muestras y la rentabilidad general de la inversión.
La LC dual proporciona dos trayectorias de flujo independientes conectadas a dos detectores específicos. Este sistema exclusivo permite ejecutar dos análisis, idénticos o no, en un solo sistema para duplicar el rendimiento, acelerar el desarrollo del método y mejorar la caracterización de las muestras.
Analice el mismo conjunto de muestras mediante varios métodos o reactivos químicos de columna al mismo tiempo que reduce el tiempo y costes de preparación de la muestra y maximiza la información de la muestra para una caracterización biofarmacéutica más rápida o análisis de impurezas y cuantificación API simultáneos para productos farmacéuticos.
El muestreador dividido doble Vanquish Thermo Scientific incluye dos dispositivos de inyección en un solo alojamiento, para dos canales controlados de forma individual. Además, la bomba doble Vanquish Thermo Scientific incluye dos bombas ternarias independientes integradas que ahorran costes de compra y reducen la altura del sistema.
Las diversas opciones de detección garantizan la recuperación de la mayor cantidad de información posible en la separación. Todas las opciones del detector ofrecen una excelente sensibilidad, incluida la detección de matriz de diodo, fluorescencia o sin etiquetas de sustancias no cromofóricas a través de detección de aerosoles cargados.
La vía de fluidos de los sistemas de UHPLC Vanquish Duo para LC dual es completamente biocompatible y está equipada con accesorios Viper Thermo Scientific, que admiten conexiones de volumen muerto casi cero, permiten picos más pronunciados y cuya configuración no precisa herramientas.
Los sistemas Vanquish Duo se integran perfectamente con nuestro sistema de datos de cromatografía (CDS) Chromeleon Thermo Scientific para ofrecer excelentes herramientas de cumplimiento normativo, capacidades de red, automatización y procesamiento de datos.
Nuestro sistema de cromatografía líquida dual permite ejecutar dos ensayos idénticos o diferentes simultáneamente.
En el siguiente diagrama se ilustra el ahorro de tiempo obtenido al ejecutar simultáneamente dos ensayos diferentes en Vanquish Duo para LC Dual, en comparación con el tiempo necesario para ejecutar los mismos dos ensayos en un sistema HPLC tradicional con un solo canal.
En la siguiente tabla se proporciona una descripción general de los sistemas de UHPLC Vanquish Duo para especificaciones de LC dual con configuración estándar. Las especificaciones pueden variar según los componentes específicos del sistema seleccionados. Sus especificaciones pueden variar en función de los componentes del sistema. Busque las hojas de especificaciones de los componentes del sistema en las Especificaciones del componente, a continuación.
Categoría | Sistemas de UHPLC Vanquish Duo para LC doble |
---|---|
Presión del sistema, máxima | 1000 o 1500 bares, dependiendo de la configuración |
Opciones de bomba (volumen de retardo de gradiente predeterminado) | Binaria (35 o 200 µl) Cuaternaria (679 µl) Doble (679 µl) El volumen de retardo depende de las bombas seleccionadas |
Biocompatible | Sí |
Intervalo de pH | 2–12, concentración de cloruro de hasta 1 mol/L |
Diseño del sistema | Modular |
Compatible con pantalla táctil de interfaz de usuario (opcional) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Compatible con el sistema de control de disolventes (optativo) | Sí, depende de la configuración del sistema |
Volumen de retardo de gradiente personalizable para simplificar la transferencia de métodos | Sí, con dispositivo de medición |
Tecnología SmartInject para precisión de inyección máxima y aumento de la vida útil de la columna | Sí |
Intervalo del volumen de inyección | Estándar: 0,01-25 µl Opcional: 0,01-100 µl |
Refrigeración de muestras | Sí, de 4 °C a 40 °C |
Capacidad de muestras (estándar) | 4 gradillas de 54 viales (≤ 1,5 ml) cada una, otros formatos de gradilla disponibles + capacidad de 12 viales de 22,5 mm de D.E. (≤10 ml) en el carrusel |
Módulos de extensión del muestreador disponibles (opcionales) | Sí, con cargador Vanquish |
Termostatización del compartimento de columna | Sí, de 5 a 120 °C |
Precalentador del compartimento de columna | Activo y pasivo |
Enfriador poscolumna del compartimiento de columna | Sí |
Detectores compatibles | Detector de aerosol cargado Vanquish Detector de matriz de diodo Vanquish Detector de fluorescencia Vanquish Detector de longitud de onda múltiple Vanquish Detector de longitud de onda variable Vanquish Detector de índice de refracción Espectrómetro de masas |
Los sistemas HPLC y UHPLC Vanquish Duo para LC dual estándar constan de los siguientes componentes con detalles disponibles a continuación .
Sistema UHPLC Vanquish Horizon Duo para LC dual | Sistema UHPLC Vanquish Flex Duo para LC dual | |
Bomba
| 2 Bomba binaria Vanquish H | 2 Bomba binaria Vanquish F o 2 Bomba cuaternaria Vanquish F o 1 Bomba doble Vanquish F |
Muestreador automático
| Muestreador dividido doble Vanquish HT | Muestreador dividido doble Vanquish FT |
Capacidad ampliada de muestras (opcional)
| Cargador Vanquish (opcional) | |
Compartimento de la columna
| Compartimento de columna H Vanquish | |
Conexiones del sistema con un volumen muerto cercano a cero
| Kits de accesorios para UHPLC Viper | |
Detectores
| 2 detectores |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.